The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Thermo Scientific Vanquish Horizon UHPLC 系统可为需要高端 UHPLC 的应用提供优异性能和通量,是研发实验室的理想之选。其具有完全生物兼容的流路和超低的梯度延迟体积,可提供优异的分离效果、保留时间和峰面积精度、卓越的检测器灵敏度和更低的基线噪声,适用于严苛的 LC 和 LC-MS 工作流程。Vanquish Horizon UHPLC 系统与 Vanquish 产品系列所有成员一样,兼具硬件精度、检测器灵敏度和操作简便性。
Vanquish 二元泵 H 采用 SmartFlow、SmartStroke 和自适应热效应补偿 (ATEC) 技术,在工作压力高达 1500 bar (22,000 psi) 的情况下提供行业先进的 UHPLC 流量性能。
行业先进的性能造就超高的保留时间稳定性、色谱分辨率和选择性,从而实现超快速梯度 LC-MS 工作流程,生成超高质量的精度、准确性和重现性数据。
Vanquish 分流进样器 HT 采用 SmartInject 技术,可提供优异的速度和进样精度。其默认样品瓶容量为216,可通过 Vanquish 加载器进样器扩展功能扩展为8832份样品。
Vanquish 二极管阵列检测器 HL 采用 LightPipe 技术,具有较长的光路和低扩散,可实现快速、灵敏的检测。我们还提供了其他检测选项,包括近通用性电雾式检测、荧光检测和质谱检测。
Vanquish Horizon UHPLC 系统流路完全生物兼容,并配有 Thermo Scientific Viper 手拧接头,支持接近零死体积的连接、更锐利的峰形和免用工具的设置。
Vanquish Horizon UHPLC 系统集成 Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS),内置合规工具、联网、自动化和数据处理功能。我们提供 standard instrument integration (SII) 程序包,支持 Thermo Scientific HPLC 系统与其他 CDS 和 MS 软件程序互连。
下表概述了标准配置 Vanquish Horizon UHPLC 系统的规格。并未列出全部规格。系统规格可能因组件而异。各系统组件的规格表请见下文组件规格部分。
类别 | Vanquish Horizon UHPLC 系统 |
系统压力,上限值 | 1500 bar |
流速范围 | 0–5 mL/min |
泵选项(默认梯度延迟体积) | 二元 (35 µL) |
生物兼容 | 是 |
pH 范围 | 2–12,氯化物浓度高达 1 mol/L |
系统设计 | 模块化 |
兼容触摸屏用户界面显示屏(可选) | 否 |
兼容溶剂监测系统(可选) | 是 |
自定义梯度延迟体积,简化方法转移 | 是,通过计量设备 |
SmartInject 技术可大幅提高进样精度、延长色谱柱寿命 | 是 |
进样体积范围 | 标准:0.01-25 µL 可选:0.01-100 µL |
样品冷却 | 是,4-40°C |
样品容量(标准型) 基于外径 12 mm 标准样品瓶 (≤ 1.5 mL) | 4个瓶架 ,每个瓶架可容纳54个样品瓶 (≤ 1.5 mL) ,还可提供其他瓶架形式 转盘容量增加12个外径 22.5 mm 样品瓶 (≤ 10 mL) |
提供进样器扩展选项 | 是,通过 Vanquish 加载器 |
恒温柱温箱 | 是,5-120 °C 静止空气和强制空气循环 |
柱温箱预热器 | 主动和被动式 |
柱温箱柱后冷却器 | 是 |
检测器选择 | Vanquish 电雾式检测器 Vanquish 二极管阵列检测器 Vanquish 荧光检测器 Vanquish 多波长检测器 Vanquish 可变波长检测器 质谱仪 |
标准型 Vanquish Horizon UHPLC 系统由以下组件组成。咨询当地销售代表,与其讨论您的应用需求。有关各个组件的更多详情,请下载相应的规格表。
Vanquish Horizon UHPLC | |
泵
| Vanquish 二元泵 H |
自动采样器
| Vanquish 分流进样器 HT |
扩大样品容量(可选)
| Vanquish 加载器 (可选) |
柱温箱
| Vanquish 柱温箱 H |
近乎零死体积系统连接
| Viper UHPLC 接头套件 |
检测器
| 访问我们的 HPLC 和 UHPLC 检测器页面 |
可选组件:馏分收集器 | 访问我们的 Vanquish 馏分收集器 FT 页面 |
仅供研究使用。不用于诊断程序。