Orbitrap Fusion Lumos Tribrid Mass Spectrometer
旨在推进您的科学追求
Thermo Scientific Orbitrap Fusion Lumos Tribrid 质谱仪是性能先进的质谱系统,可升级至拥有更高分辨率(1M)、附加解离能力(UVPD 和 ETD)和独特的内部校准(IC)功能。在最具挑战性的分析应用中尤为突出,包括低水平 PTM 分析、多通道相对定量(使用同量异序质量标记)、完整蛋白质表征,以及小分子 MSn 分析。
该系统结合了极明亮的离子源、选择性和离子传输均已改进的分段式四极杆质量数过滤器、用于改进向 Thermo Scientific Orbitrap 质量分析器进行离子传输的先进真空技术,以及 ETD 碎片覆盖范围更宽的 ETD HD。较新创新包括用于改进数据依赖实验的高级峰值测定(APD)算法和两个新硬件选项:UVPD 是采用 213 nm UV 光和 1M 分辨率实现的全新碎裂技术,它提供了 1,000,000 FWHM 的超高分辨率,用于改进同质异素化合物的结构解析和定量分析。
本页内容
Orbitrap Fusion Lumos Tribrid MS 突破了定量和蛋白质表征的限制,扩大了系统生物学的研究范围。
Orbitrap Fusion Lumos Tribrid 质谱仪的主要特性和优点
深入了解 Orbitrap Fusion Lumos Tribrid 质谱仪,该仪器配备有超高场 Orbitrap 质量分析器,在 m/z 200 时,扫描速度可达 20 Hz,上限质量分辨率可达 500,000(FWHM)。Fusion Lumos 质谱仪使用高级主动离子束导向(AABG)和先进四极杆技术(AQT),系统运行非常稳定,分析性能优异。
Fusion Lumos Tribrid 还具备以下特点:
  • 可同时分析多达10份样品。
  • 通用方法适用于大部分肽段鉴定,无需针对浓度未知的样品进行方法优化。
  • 应用 ADAPT™(所有动态可用并行时间)技术的 MS 和 MSn 完全并行化分析。
  • 多重碎裂技术,包括 MS 任何阶段的 CID、HCD 和可选 ETD 和 EThcD,还包括 Orbitrap 或线性离子阱检测。
  • 靶向同步母离子选择(SPS)工作流程即使在未检测到前体离子的情况下,亦可定量超低水平的肽。
Orbitrap Fusion Lumos Tribrid MS 工作原理
深入了解 Orbitrap Fusion Lumos Tribrid 质谱仪内的 Orbitrap 技术,该技术可提供高达 1,000,000(m/z 200 时)的分辨率。Orbitrap Fusion Lumos Tribrid MS 具有先进的四极杆技术、双压线性离子阱和超高场 Orbitrap 质谱分析器的特性。这种三种质量分析器组合式系统可同时为 Orbitrap 和线性离子阱 MSn 分析提供高达 40 Hz 的采集频率,从而借助 TMT 技术、扫描速度更快的 MS 检测器、可扩大低丰度蛋白覆盖率的更高灵敏度以及多种碎裂技术实现多通路操作。
Orbitrap Fusion Lumos MS 的飞行离子运动路径。高容量传输管、电动离子漏斗、先进的四极杆技术、先进的真空技术和 ETD HD 碎裂技术促进了全新的增强性性能。
Inside Orbitrap technology
有关此系统各个元素的详细信息请阅读下文列表。
general-hctt-100x100
1) 极亮的离子源较高容量的传输管(HCTT):Ion Max NG 离子源的特点是配有可调式加热电喷雾电离(HESI)探针,而 HCTT 可增加进入真空系统的离子流,以提高灵敏度。
general-electrodynamic-ion-funnel-100x100
2) 电动离子漏斗:通过在 HCTT 之后进行离子聚焦,EIF 可增加进入真空系统的离子流,并通过提高电喷雾电离源的灵敏度来使检测限达到更低的水平。
general-easy-etd-source-100x100
3) EASY ETD 离子源: 这种基于 Townsend 放电的紧凑型离子源,可提供极其稳定的阴离子流,进而提高适用性和试剂寿命。
general-ion-beam-guide-100x100
4) 高级主动离子束导向装置(AABG): 该技术以弯曲且有轴向场的方形四极杆设计特点,大大降低了背景噪音并阻止中性离子和高速离子团进入四极杆质量分析器。
general-adv-quadrupole-tech-100x100
5) 高级四极杆技术:搭载分段式高级四极杆技术,可对称、高效地传输目标离子,以提高定量准确度。
general-uhf-orbitrap-analyzer-100x100
6) 高场 Orbitrap 质量分析器:Orbitrap 质量分析器具有高达1,000,000 FWHM (m/z 200) 的顶级分辨率设置,能够可靠地为小分子分析物拟合元素组成。
general-adv-vacuum-tech-100x100
7) 高级真空技术(AVT):通过增加传输至 Orbitrap 质量分析器的离子数量并改善其采集的质谱质量,可获得极佳的分析条件。
general-ion-routing-multipole-100x100
8) 多级离子通道:IRM 通过动态扫描管理功能进行控制,可提高有效扫描速度,便于在离子阱和 Orbitrap 质量分析器中并行检测,并能在任何 MSn 级执行 HCD。
general-etd-hd-100x100
9) 电子转移碎裂(ETD HD): 高分辨率 ETD 包含更高容量的离子间反应,改善 ETD 谱图的动态范围,从而改善 ETD/EThcD 碎裂的动态范围和检测限
general-dp-lit-100x100
10) 双压线性离子阱:可进行 MSn HCD、CID 碎裂、ETD 碎裂和快速、灵敏的质量分析,扫描速度高达 40 Hz。同步母离子选择可优化仪器的信噪比。
可选功能,可极大限度提高性能
使用多种硬件和软件的可选功能,极大限度地提高性能和灵活性,扩展 Orbitrap Tribrid 质谱仪的实验能力,让您能够了解更多信息、量化更多内容、提供更多信心和更深的理解,同时提高工作效率。
Thermo Scientific FAIMS Pro Duo 接口可扩展广泛应用的互补选择性、提高实验信噪比、扩展样品覆盖范围并极大限度地提高通量,同时减少耗时的样品制备步骤。
通过质谱法鉴定、表征和定量分析目标化合物依赖于从日益复杂的样品中采集高质量的 MS 和 MSn数据。FAIMS Pro Duo 接口通过气相分离提高下一代质谱仪的分析性能,从而改善目标化合物类别的选择性。无论色谱流速或上样量如何,降低谱图复杂性并提高目标分析物的信噪比,即可获得更高的样品覆盖度和数据可信度。
了解更多
即使在复杂混合物中也能实现对脂质、修饰肽段和完整蛋白质的明确表征,并且获得 CID、HCD、ETD 或 EThcD 无法获得的独特结构诊断信息(例如双键)。UVPD 将独特序列覆盖率增强了20%以上,在线性离子阱中生成可通过离子阱或 Orbitrap 质量分析器检测到的 MSn 碎片。
客户推荐
客户推荐
Easy-IC Ion Source
选配的 Easy-IC 离子源可将质荷比(m/z)质量精度提高至 1 ppm 以下,该 Easy-IC 离子源还包含二级离子源,可将质量锁定的内标校正离子输送至分析物离子中。 此功能可实时精确地调整仪器的 m/z 校正,纠正由于温度波动和各项扫描之间变化导致的未得到补偿的误差。
Thermo Scientific 100万(M)分辨率
通过 Orbitrap Eclipse Tribrid 质谱仪的 100万(M)超高分辨率设置,分离同位素组分,获得精细的同位素信息,并实现小分子分析物元素组成的可靠归属。1M 分辨率选项通过获得结构多样目标的超高分辨率质量测量值(1,000,000 FWHM(m/z 200)),显著帮助表征和定量结构多样目标。
客户和发明者专题视频
建议用于下列工作流程:
  • 迭代搜索策略
  • 多重搜索引擎比较
  • TMT SPS MS3
  • 糖肽鉴定与定量分析
  • 磷肽鉴定与定量分析
  • 自上而下蛋白质组学
  • 交联
建议用于下列工作流程:
  • 完整分析
  • 自上而下和自中而下分析
  • 肽图分析
  • 多属性监测(MAM)
Monitor your mass spectrometry analyses anywhere, anytime.
随时随地监控您的质谱仪分析。
使用 Thermo Scientific Almanac 基于网络和智能手机的应用,您可以远程访问和管理您的 LC-MS 系统,让您有时间专注于其他重要的任务。
查看实时系统状态和采集、设置电子邮件在采集完成或者发生错误时自动提醒、安排仪器访问、监测使用状态或发送服务文件以协助系统诊断,极大限度地延长正常运行时间。
Almanac 关键工具
  • 仪器连接平台:一站式管理您的系统和数据
  • 仪器状态:实时查看运行状况
  • 仪器日志簿和事件:轻松查看历史情况并记录重要信息
  • 仪器使用报告:评估一段时间内的系统使用情况
  • 仪器调度程序:管理系统访问和使用
  • 一键维护:快速开始问题诊断
Almanac Workflow
紧密连接您的实验室:在各种云端设备上时刻了解实验室内的情况。通过系统使用情况和样品处理量的长期趋势、检查数据采集和多种其他生产力工具,极大限度地提高系统利用率。
免费下载
Orbitrap Fusion Lumos 质谱仪的目标应用