Thermo Scientific Nunc 细胞培养塑料器具可为您工作流程的每个步骤提供解决方案。无论您需要的是用于成像的 TC 处理板,还是用于 3D 工作的低粘附培养皿,都可通过搜索表面、规格或其他应用需求轻松找到所需的细胞塑料器具。
Nunc 细胞培养塑料器具经验证可与囊括多种细胞系和应用的 Gibco 产品配合使用。了解更多有关 Nunc 和 Gibco 产品如何完美配合使用的信息。 了解更多
通过表面查找细胞培养塑料器具
为帮助确保不同类型细胞培养和后续细胞分析的理想结果,我们提供了各种规格的一系列细胞培养表面。我们会从满足特定细胞类型需求的改性之细胞培养表面开始为您的选择提供帮助与指导。
Nunclon Delta (用于贴壁细胞) | 未经处理以适用于悬浮培养或一般检测 | 适用于苛养性细胞的 Nunclon Vita | 适用于球状细胞团培养的 Nunclon Sphera | 适用于贴壁培养以及无胰蛋白酶细胞收获的 Nunclon UpCell | 适用于原代和苛养型细胞培养的多聚-D-赖氨酸和胶原 I |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
标准组织培养 (TC) 表面改性使得聚苯乙烯表面更为亲水,因此可大幅提高对于多种细胞类型的粘附力。 | 优质、透明的非再生聚苯乙烯及疏水表面,是悬浮液细胞培养的理想选择,同时可用于各种生化结合检测。 | 独特的能量处理表面,与添加了 ROCK 抑制剂的调控培养基相结合,可为人体多能干细胞粘附与扩增提供支持。 | 形成可重现的球体培养。细胞在几乎无培养容器附着的情况下生长和聚集。用于球体培养、组织化培养和 3D 培养。 | 通过降低温度可在单细胞悬液或连续细胞层中收获细胞,可在没有体外支架材料的情况下建立 3D 组织模型 | ECM 包被的表面可模拟体内生长环境,是培养难以在普通组织培养表面生长的细胞的理想选择。胶原 I 为动物源性,而 PDL 完全是合成的。 |
订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
聚苯乙烯细胞培养板提供 100 多种规格和表面组合,有助于促进细胞健康生长并生成可靠的结果。
从各种规格的细胞培养瓶(培养面积从 25 cm2 到 500 cm2 )和多种细胞培养表面改性产品中进行选择,满足您特定应用和细胞类型的需要。
浏览具有各种表面处理选项的全系列培养皿,促进粘附、悬浮和 3D 球体细胞培养。同时提供玻底培养皿用于高质量成像应用。
Thermo Scientific Nunc 细胞培养成像产品提供光学底板、腔室载玻片和盖玻片、玻璃底培养皿以及载片培养瓶以供细胞成像应用使用。
在各种细胞类型和应用中拥有最佳性能。我们提供各种尺寸和功能的圆底管、平底管及锥形管,包括采用可回收支架和简单易用的设计,旨在增强实验室性能。
各种规格的 Nunc 血清移液器和血清移液管填料可为您研究发现的每个阶段提供服务。
安全且经济地保护贵重样本。产品的设计为安全地收纳和整理低温保存的样本。我们的储存选件能为研究工作、细胞培养、生物样本库以及任何其他珍贵样本提供最高质量的储存选择。
我们独特的载板作为共培养、趋化、侵入检测、屏障检测和空气-液体界面培养的重要工具,可对孔内插入式细胞培养器进行高度调节。
采用经验证的高性能细胞培养仪器和设备来推进您的研究,包括 CO2 培养箱、生物安全柜、通用离心机、实验室冷藏箱和冷冻箱、自动细胞计数仪和细胞成像系统。
我们的锥形管具有多种形式和规格,以适应各种细胞培养应用
Simply select your criteria from the available options; the cell culture plate guide will return all plates that match your selections.
质量保证
质量需我们组织的各个方面方能逹成:从产品开发、原材料选择到生产,到客户服务。我们的细胞培养塑料器具按照现行的质量标准和现行的生产质量管理规范 (cGMP) 制造,有助于确保产品性能。我们对质量制度定期进行审核,以确保我们始终维持在最高标准。
我们的全球生产能力
单击此处查看我们的站点凭证
我们在世界各地战略性部署了通过 ISO 认证的先进工厂,以为客户提供支持。
细胞培养产品
仅供科研使用,不可用于诊断目的。