细胞培养塑料器具有多种规格、尺寸和表面可供选择,能满足各种细胞培养应用需求。使用以下细胞培养塑料表面指南和细胞培养容器指南,帮助您选择适合细胞培养应用的塑料器具。
细胞培养塑料表面
多年来,许多不同类型的塑料被用于细胞培养和细胞试验。其中包括聚对苯二甲酸乙二酯 (PET)、高密度和低密度聚乙烯 (PE)、聚氯乙烯 (PVC) 和聚丙烯 (PP),不过当今实验室中比较常用的塑料为聚苯乙烯 (PS)。PS 凭借低廉的成本和化学惰性,成为了用于一次性培养表面的理想塑料。
纯 PS 具有疏水性,是悬浮细胞培养的理想选择。 然而,除了造血细胞系和其他少数细胞系外,源自脊椎动物的大多数细胞均为贴壁细胞,必须在经过特殊处理可让细胞粘附和扩散的表面上培养,这种表面被称为经过组织培养 (TC)
或细胞培养处理的表面。该处理过程包括将 PS 表面暴露于等离子气体中,这样可在一定程度上修饰和切割聚合物链,从而留下羟基和羧基等含氧官能团。PS 表面产生的负电荷使其亲水性更强,并且可提高贴壁细胞的粘附效果。
PS 表面的性质可通过包被表面来进一步优化,例如使用多肽(如多聚-D-赖氨酸或 PDL)、蛋白质(如胶原蛋白)或多糖。PDL 是一种化学合成的聚阳离子细胞外基质 (ECM),可帮助介导细胞膜和表面的负电荷,从而促进细胞粘附到经 TC 处理的塑料上。
ECM 蛋白(如胶原蛋白)为难以在经 TC 处理的常规表面上生长的某些细胞类型的粘附和生长提供了粘附框架。I 型胶原蛋白适用于内皮细胞和上皮细胞、肌肉细胞和肝细胞。IV 型胶原蛋白是基底膜的主要成分,可提供与细胞的生理环境比较接近的条件。
细胞培养容器
培养皿
细胞培养皿是一次性浅容器,专门设计用于支持培养细胞的生长和增殖。培养皿有多种尺寸(单孔或多孔形式),通常由 PS 或聚碳酸酯制成,这类材料可让研究人员在显微镜下观察到无失真图像。它们通常配有盖子,这些盖子可以实现持续的气体交换,同时使培养免受环境影响。与培养瓶相比,使用培养皿时,从转染后的细胞群中选择单个菌落要轻松得多。
培养瓶
细胞培养瓶能够以未经处理、经 TC 处理或经其他材料处理的形式提供,具体取决于应用。尺寸从 12.5 cm2 到 300 cm2 不等,有直颈,也有弯颈。弯颈具有几个优势—令研究人员更易接触到整个生长表面;帮助防止培养基触及瓶盖;从培养瓶中倾倒培养基时,滴液较少。
探索细胞培养瓶滚瓶
滚瓶为疫苗、单克隆抗体和生物治疗药物的工业规模生产等应用而开发,由 PS 或聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PETG) 制成。与培养瓶相比,滚瓶具有更大的生长表面,能够缓慢、稳定地将培养基混于细胞上,并帮助增加培养基与表面的接触。
查找滚瓶孔板
细胞培养板有4孔到384孔可供选择,可同时用于多项培养。细胞培养板能够以未经处理、经 TC 处理或经其他材料处理的形式提供,具体取决于应用。对于 TC 板,处理仅涉及孔底部,孔壁仍具有疏水性。经 TC 处理的孔板具有均匀、相容的表面,可供细胞粘附和生长。
查看细胞培养板腔室载玻片
腔室载玻片由一个可拆卸的培养基腔室与一个经贴壁细胞培养处理的载玻片连接而成。借此,您可在单个显微镜载玻片上进行细胞接种、孵育、固定和染色。部分腔室载玻片具有经化学修饰的生长表面,该表面具有类似于 PDL 涂层的特征。
管
有多种不同的管可用于细胞培养、离心或储存。经 TC 处理的管可用于培养,锥形管可协助多种应用—从样本储存到细胞分离。
细胞培养和转染学习中心
访问细胞培养和转染学习资源、更好地计划和进行实验。
培养基配方工具
为 DMEM、DMEM/F-12、MEM 和 RPMI-1640 培养基找到适合的 Gibco 培养基配方。
相关产品
细胞培养和转染支持中心
查找有关您的细胞培养和转染工作流程的技术支持建议,包括实验要点以及深入的疑难解答帮助。
需要技术支持吗? 请联系我们的专家团队,获得实验室产品的技术和应用支持
仅供科研使用,不可用于诊断目的。