专为特定应用提供稳健性能
我们设计的 Thermo Scientific™ GC 色谱柱专用于超越特定应用的方法需求。该柱可在快速分析的同时,提供稳健的性能、出色的重现性、惰性及灵敏度。
专用气相色谱柱
常见应用:
- 二恶英
- 呋喃和多氯联苯 (PCB) 同系物
- 有机磷和有机氯农药
- 挥发性有机污染物
- 滥用安非他明等药物
- 生物柴油的挥发性和脂肪酸组分
色谱柱 | 推荐应用 |
---|---|
TraceGOLD™ TG-XLBMS GC 色谱柱 | 使用这些低极性、低流失的 GC 色谱柱分析农药、PCB 同系物及多环芳烃 (PAHs)。 |
TraceGOLD™ TG-VRX GC 色谱柱 | 使用这些分析快速的高分离度 GC 色谱柱分析挥发性有机污染物和芳烃,该柱非常适合美国 EPA 方法 502.2、524.2、8021 及 8260。 |
TraceGOLD™ TG-VMS GC 色谱柱 | 使用 TraceGOLD TG-VMS GC 色谱柱,对挥发性有机污染物进行快速分析并提供出色的分离度。 |
TraceGOLD™ TG-OCP I and II GC 色谱柱 | 使用超低流失、高灵敏度的色谱柱分析有机氯农药和除草剂,提供出色的峰形和最高的重现性;专利配方有利于复杂化合物的分析。 |
TraceGOLD™ TG-OPP I and II GC 色谱柱 | 在有机磷农药的分析中具有超低流失、优良惰性以及一致的重现性;非常适合美国 EPA 方法 8141A。 |
TraceGOLD™ TG-Dioxin GC 色谱柱 | 将任意热稳定 GC 色谱柱用作 确认 GC 色谱柱,该色谱柱对毒性二恶英和呋喃同系物具有独特的选择性,可获得无与伦比的性能和重现性。 |
二恶英和多氯联苯 (PCB) 分析用 TRACE™ GC 色谱柱 | 为二恶英和 PCB 分析量身定制的低极性 GC 色谱柱,具有卓越的性能和重现性,适用于具有最高毒理学意义的各种二恶英和 PCB 同系物。 |
专用 EPA 方法用 TRACE™ GC 色谱柱 | 使用专门设计的毛细管 GC 色谱柱执行专用 EPA 方法,分析可靠,性能卓越。 |
农药分析用 TRACE™ GC 色谱柱 | 使用符合最高农药和除草剂分析要求的 GC 色谱柱,鉴定有机磷和有机氯农药。 |
TRACE™ TR-BioDiesel GC 色谱柱 | 在生物柴油分析中测定甲醇、脂肪酸甲酯 (FAME) 及甘油酯,具有卓越的性能和重现性。 |
分析滥用药物用 TRACE™GC 色谱柱 | 使用这些高性能、高灵敏度和高重现性的 GC 色谱柱,分析安非他明、可待因、吗啡及 THC。 |
需要寻找GC色谱柱或附件?
查阅我们最新版本的色谱分析耗材产品目录,确保您的应用得到最大程度优化!我们经过升级的在线版本产品目录包含强大的应用搜索工具,还可查看方法开发指南、应用说明笔记等海量资料。