经过专门设计以提供出色性能
使用我们的惰性、低流失的出色二甲基聚硅氧烷 Thermo Scientific™ GC 色谱柱确保为各种样本中非极性化合物的 GC 和 GC-MS 分析提供可靠、可重现的结果,包括石化产品、环境污染物、农药、精油、违禁药物等。
非极性气相色谱柱
常见应用:
- 氯化及硝基芳烃化合物
- 碳氢化合物
- 多氯联苯 (PCB)
- 炼厂气
- 汽油类有机物 (GRO)
- 违禁药物
- 农药
- 精油
色谱柱 | 推荐应用 |
---|---|
TraceGOLD™ TG-1MS GC 色谱柱 | 该低流失、稳定的色谱柱可为各种应用提供较佳信噪比、灵敏度和 MS 完整性,取得一致结果。 |
带 SafeGuard 的 TraceGOLD™ TG-1MS GC 色谱柱 | 这种稳定的低流失 GC 色谱柱推荐用于分析石化产品(包括 GRO 或汽油类有机物)、炼厂气、农药和精油,其集成防护罩可用于延长色谱柱寿命。 |
TraceGOLD™ TG-1MT 金属 GC 色谱柱 | 分析高活性和腐蚀性的化合物时,这些非极性金属色谱柱允许您在高达 430˚C 的条件下工作而不会影响性能,达到新的分析水平。 |
TRACE™ TR-1MS GC 色谱柱 | 这种低流失、非极性色谱柱适合需要在高达 340–360°C 的条件下工作的惰性相的 GC-MS 环境分析。 |
需要寻找GC色谱柱或附件?
查阅我们最新版本的色谱分析耗材产品目录,确保您的应用得到最大程度优化!我们经过升级的在线版本产品目录包含强大的应用搜索工具,还可查看方法开发指南、应用说明笔记等海量资料。
资源