保证发挥性能而无颗粒释放
Thermo Scientific GC 色谱柱专为分析极性和非极性化合物而设计,将多孔中等极性相加入管壁中,基本上无颗粒释放,因此不仅能够确保优异的色谱柱性能和稳定性,还能预防检测系统受损。
特色 PLOT 色谱柱
常见应用:
- 高达 C12 的烷类
- 不饱和碳氢化合物异构体
- 永久气体和炼厂气或天然气
- 含氧化合物和溶剂
色谱柱 | 推荐应用 |
---|---|
TracePLOT™ TG-BOND 氧化铝 GC Na2SO4 色谱柱 | 使用这些色谱柱进行极性不饱和碳氢化合物的线性和定量分析。 |
TracePLOT™ TG-BOND 氧化铝 GC KCl 灭活柱 | 选择这些色谱柱进行极性不饱和碳氢化合物的线性和定量分析 |
TracePLOT™ TG-BOND Msieve 5A GC 色谱柱 | 这些色谱柱加入了 PLOT 技术的最新创新,可以用来分离 AR/O2 和其它永久气体 |
TracePLOT™ TG-BOND Q GC 色谱柱 | 使用基本上无任何颗粒释放的非极性 PLOT 色谱柱实现一致、可重现的 CO2、甲烷和 02/N2/CO 分离 |
TracePLOT™ TG-BOND Q+ GC 色谱柱 | 使用基本上无任何颗粒释放的中等极性 PLOT 色谱柱一致性地分离乙烷、乙烯和乙炔 |
TracePLOT™ TG-BOND S GC 色谱柱 | 选择基本上无颗粒释放的中等极性 PLOT 色谱柱对非极性和极性化合物进行一致、可重现的分析 |
TracePLOT™ TG-BOND U GC 色谱柱 | 选择基本上无颗粒释放的极性二乙烯基苯乙二醇/二甲基丙烯酸酯 PLOT 色谱柱对非极性和极性化合物进行一致、可重现的分析 |
需要寻找GC色谱柱或附件?
查阅我们最新版本的色谱分析耗材产品目录,确保您的应用得到最大程度优化!我们经过升级的在线版本产品目录包含强大的应用搜索工具,还可查看方法开发指南、应用说明笔记等海量资料。
资源