在苛刻条件下可靠运行
hermo Scientific™ GC 色谱柱可靠性强、稳定性高,具有通用的 GC 固定相(如 5% 苯基聚碳酸酯硅氧烷、5% 苯基聚亚苯基硅氧烷-硅氧烷、5% 二苯基/95% 二甲基聚硅氧烷),可承受最高工作温度,无流失或降解,广泛用于各种低极性化合物的分析。
低极性 GC 色谱柱
常见应用:
|
|
- 半挥发性
- 低极性农药
- 游离脂肪酸
- 胺
色谱柱 | 推荐应用 |
---|---|
TraceGOLD™ TG-5MS GC 色谱柱 | 在气相色谱中采用广泛使用的 5% 苯基 MS 相。 |
带 SafeGuard 的 TraceGOLD™ TG-5MS GC 色谱柱 | Safeguard 功能可延长柱寿命,并在较长时间内保持一致的结果。 |
TraceGOLD™ TG-5MT 金属 GC 色谱柱 | 即使分析高活性化合物,亦可在高温下具有更强的惰性和稳定性。 |
TraceGOLD™ TG-5SilMS GC色谱柱 | 将苯基结合到聚硅氧烷主链中,改善了热稳定性,减少了柱流失,降低了易氧化性 |
带 SafeGuard 的 TraceGOLD™ TG-5SILMS GC 色谱柱 | 集成 SafeGuard 功能延长了柱寿命。 |
TraceGOLD™ TG-5MS AMINE GC 色谱柱 | 无需打底便可分析 ppb 级胺类。 |
TraceGOLD™ TG-5HT GC 色谱柱 | 耐受最高温度达 400°C,是高温 GC 分析的最佳之选。 |
TRACE™ TR-5 GC 色谱柱 | 可执行多数要求的分离,是方法开发的初始色谱柱。 |
TRACE™ TR-5MS GC 色谱柱 | 特有通用 GC-MS 相,适用于多种应用。 |
TRACE™ TR-5HT GC 色谱柱 | 温度上限达 400℃。 |
需要寻找GC色谱柱或附件?
查阅我们最新版本的色谱分析耗材产品目录,确保您的应用得到最大程度优化!我们经过升级的在线版本产品目录包含强大的应用搜索工具,还可查看方法开发指南、应用说明笔记等海量资料。
资源