专用于高难分离的高性能色谱柱
低流失、中极性氰基和苯基聚硅氧烷 Thermo Scientific™ 色谱柱具有卓越的性能、稳健性及热稳定性,适用于高难分离,通过提高低水平分析物的分辨率提高了检出限。
中等极性 GC 色谱柱
常见应用:
- 氯化物和硝基芳烃化合物
- 烃类
- 多氯联苯 (PCBs)
- 炼厂气
- 汽油类有机物 (GROs)
- 滥用药物
- 农药
- 香精油
色谱柱 | 推荐应用 |
---|---|
TraceGOLD™ TG-35MS GC 色谱柱 | 苯基含量较高,具有不同的洗脱顺序和保留时间;极佳惰性,确保出色的峰形和灵敏度;具有优异的性能和稳定性,非常适合活性环境化合物(如多环芳烃 (PAHs))的分离。 |
TraceGOLD™ TG-35MS AMINE GC 色谱柱 | 柱管表面经过特殊化学处理,在分析胺类及其他碱性化合物时,可减少峰拖尾,无需打底。 |
TraceGOLD™ TG-1301MS GC 色谱柱 | 惰性高、寿命长,即使使用高灵敏检测器,如 ECDs 和 MS, 亦可保持低流失、极佳的重现性和柱间一致性。 |
TraceGOLD™ TG-624SilMS GC 色谱柱 | 极佳惰性,在分析挥发性有机物时具有优异的性能和稳定性。 |
TraceGOLD™ TG-1701MS GC 色谱柱 | 含氰基和苯基混合相,与弱极性色谱柱相比,极性更高,洗脱顺序不同,非常适合确证性分析。 |
TraceGOLD™ TG-17MS GC 色谱柱 | 尤其适用于需要固定相极性大于 5% 苯基相的 GC-MS 应用,适用于确证性分析,对活性高的化合物(如农药)表现出极佳惰性。 |
TraceGOLD™ TG-17SilMS GC 色谱柱 | 低流失,极佳惰性,在分析活性环境化合物时优化分离。 |
TraceGOLD™ TG-225MS GC 色谱柱 | 低流失、高柱效、更好的热稳定性,非常适合挥发性有机物的分析。 |
TraceGOLD™ TG-200MS GC 色谱柱 | 极佳的惰性、选择性和洗脱顺序,可分离苯基和氰基固定相无法分离的化合物。 |
TRACE™ TR-35MS GC 色谱柱 | 低流失,35% 苯基聚亚苯基硅氧烷,极低表面活性。 |
TRACE™ TR-1701 GC 色谱柱 | 低流失,为多种应用的方法开发提供良好开端。 |
TRACE™ TR-50MS GC 色谱柱 | 特别适用于需要高温和高极性(大于 5% 苯基色谱柱)的应用,色谱柱惰性可改善峰拖尾,并减少敏感化合物的降解。 |
TRACE™ TR-225 GC 色谱柱 | 稳健的 50% 氰丙基苯基聚硅氧烷色谱柱,专用于最大限度减少污染载气的损害。 |
TRACE™ TR-V1 GC 色谱柱 | 低流失、厚膜色谱柱,适用于挥发性分析物的 MS 检测和分析。 |
需要寻找GC色谱柱或附件?
查阅我们最新版本的色谱分析耗材产品目录,确保您的应用得到最大程度优化!我们经过升级的在线版本产品目录包含强大的应用搜索工具,还可查看方法开发指南、应用说明笔记等海量资料。
资源