Search Thermo Fisher Scientific
Alexa Fluor 和 Alexa Fluor Plus 染料 |
Invitrogen Alexa Fluor 和 Alexa Fluor Plus 染料是广泛使用且值得信赖的荧光染料。这些染料是光谱多样、性能高的小分子荧光基团,可与各种基于荧光的应用兼容。除了出色的性能,您还将受益于经验丰富的问题解决技术支持团队、80,000 多份已发表的参考文献,以及大量应用和实验技巧和方案,以帮助实验规划。
以 Invitrogen Alexa Fluor 和 Alexa Fluor Plus 的广泛染料选择,您可为任何滤光片找到适合的选项,而且有许多用于多重检测的选择。这一系列荧光基团涵盖近紫外、可见光和近红外光谱,且与所有常见激发光源和仪器兼容。
颜色 | Alexa Fluor 和 Alexa Fluor Plus 染料 | 激发/发射 | 等同染料 |
---|---|---|---|
蓝色 | Alexa Fluor 350 | 343/441 | AMCA, 香豆素 |
Alexa Fluor 405 | 401/422 | ||
Alexa Fluor Plus 405 | 404/455 | ||
绿色 | Alexa Fluor 430 | 431/540 | |
Alexa Fluor 488 | 499/520 | Cy2, FITC (荧光素) | |
Alexa Fluor Plus 488 | 493/518 | ||
Alexa Fluor 514 | 518/543 | ||
黄色 | Alexa Fluor 532 | 534/553 | |
橙色 | Alexa Fluor 546 | 561/572 | |
Alexa Fluor 555 | 553/568 | Cy3, TRITC (罗丹明) | |
Alexa Fluor Plus 555 | 558/572 | ||
Alexa Fluor 561 | 556/569 | ||
红色 | Alexa Fluor 568 | 579/603 | 罗丹明红 |
Alexa Fluor 594 | 590/618 | Texas Red | |
Alexa Fluor Plus 594 | 590/618 | ||
远红光 | Alexa Fluor 633 | 631/650 | |
Alexa Fluor 635 | 633/648 | ||
Alexa Fluor 647 | 650/671 | Cy5 | |
Alexa Fluor Plus 647 | 658/675 | ||
近红外 | Alexa Fluor 660 | 663/691 | |
Alexa Fluor 680 | 681/704 | Cy5.5, IR680 | |
Alexa Fluor Plus 680 | 687/704 | ||
Alexa Fluor 700 | 696/719 | ||
Alexa Fluor 750 | 752/776 | Cy7 | |
Alexa Fluor 790 | 782/805 | ||
Alexa Fluor Plus 800 | 789/794 |
Alexa Fluor 染料偶联的蛋白产物的荧光亮度超过其他光谱相似的荧光基团标记蛋白的荧光亮度。Alexa Fluor 染料有多种荧光颜色可供选择,并且比大多数其他染料光稳定性更强。
Alexa Fluor 染料分子可与蛋白结合,无明显自淬灭,从而可以明亮的偶联物用于成像、流式细胞分析和其他基于荧光的应用。
光稳定性是 Alexa Fluor 染料偶联物的一个关键特征,从而可以延长图像捕获时间。除了出色的亮度和广泛的光谱选择染料外,您还可以获得值得信赖的 Alexa Fluor 染料和染料偶联物的光稳定性。
当将 Alexa Fluor 染料分子的光稳定性与传统的荧光团如荧光素进行比较时,可以看到其光稳定性。
减少光漂白,信号持久度更好。牛肺动脉内皮细胞被荧光素鬼笔环肽(A)或 Alexa Fluor 488 鬼笔环肽(B) 标记,这些标记丝状肌动蛋白。细胞被放置在显微镜下持续照明。图像每秒采集一次,持续30秒。在这些照明条件下,荧光素图像发生光漂白至其初始值的约 20%,而 Alexa Fluor 488 鬼笔环肽的荧光保持在初始值。
虽然传统 Alexa Fluor 染料可用于多种应用,以检测不同表达水平的蛋白质,但 Alexa Fluor Plus 染料经过化学优化,可提供更高的信噪比并尽可能减少交叉反应性,从而帮助检测稀有或珍贵样本中的低丰度靶标。
Alexa Fluor Plus 405 偶联物在与传统的Alexa Fluor 405 偶联物相比时获得改善的信噪比。免疫荧光分析 Alexa Fluor 405 (左)与 Alexa Fluor Plus 405 (右,羊抗兔 IgG 二抗,货号 A48254) 对固定的 HeLa 细胞中的 β-III 微管蛋白进行免疫荧光分析。细胞核用SYTOX Deep Red 染料(货号 S11380)染色。图像是微管蛋白(青色)和细胞核(品红色)的叠加图。 在EVOS M7000 成像系统(货号 AMF7000),20x 放大倍数。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。
Brilliant Ultra Violet™ 和 Brilliant Violet™ 是 Becton, Dickinson 公司或其附属公司的商标或注册商标,经许可使用。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。