Search Thermo Fisher Scientific
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 561 | 555/20 | 556 | 569 | (在缓冲液中) 4 | 流式细胞分析 |
Invitrogen Alexa Fluor 561 染料是一种明亮的黄色激光可激发染料,针对流式细胞仪进行了光谱性能优化。该荧光基团可用于细胞表面、细胞内和核内抗原。应用于复杂的多色检测组合,以适应荧光染料 FITC 和 PE。在更简单的检测组合中,Alexa Fluor 561 可替代 PE,以减少 PE 串联染料的发射扩散。
我们提供与一抗偶联的 Alexa Fluor 561 染料,用于流式细胞分析。
使用 CD4-Alexa Fluor 561 对 C57BL/6 小鼠脾细胞进行流式细胞分析。C57BL/6 小鼠脾细胞染色采用 CD45 单克隆抗体、Alexa Fluor 532、CD3e 单克隆抗体、PE-Cyanine7、 CD45R (B220) 单克隆抗体、PE、CD8a 单克隆抗体、PE-eFluor 610、CD25 单克隆抗体、FITC 和 0.06 μg 的 CD4 单克隆抗体、Alexa Fluor 561。CD45 阳性白细胞用于分析 CD3 阳性/CD45R (B220) 阴性细胞 (左),并在这些细胞中进行门控。进一步将 CD3e 阳性细胞绘制为 CD4 与 CD8a 阳性细胞比较图 (中),分析 CD4 阳性细胞的 CD25 表达(右)。这些数据收集于 5 激光 Cytek Aurora 全光谱细胞仪之上。如图所示,当应用合适的检测组合设计原理时,Alexa Fluor 561 与 PE 和 PE 串联染料兼容。
SJL 小鼠 CD4-Alexa Fluor 561 非特异性染色。Balb/c 小鼠脾细胞 (左) 和 SJL 小鼠脾细胞 (右) 用 抗小鼠 CD19 单克隆抗体,FITC 和非交叉反应性人特异性 CD4 单克隆抗体 (RPA-T4) Alexa Fluor 561 染色。如图所示,Alexa Fluor 561 偶联抗体非特异性染色 SJL 小鼠 (右) 和远交系瑞士 Webster 小鼠中的 B 细胞 (数据未显示)。在 BALB/c 小鼠 (左) 和 C57BL/6 小鼠中未观察到非特异性染色 (数据未显示)。
Protocols that fit your needs in flow cytometry ranging from sample preparation to numerous cell stimulation conditions, staining, immunophenotyping, and data analysis strategies.
A handy reference poster featuring the broad range of our available dyes and labeling reagents.
Protocols that fit your needs in imaging ranging from sample and assay preparation to staining, labeling, and data analysis strategies.
A tool for selecting the optimal fluorescent dyes for your Invitrogen EVOS cell imaging systems.
Cy™ is a trademark or registered trademark of GE Healthcare.
Not for resale. Super Bright Polymer Dyes are sold under license from Becton, Dickinson and Company.
Brilliant Ultra Violet™ and Brilliant Violet™ are trademarks or registered trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates, and are used under license.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.