使用细胞培养袋的原因
Gibco 通用细胞培养袋提供了灵活包装,允许您整合一次性、大体积培养基容器和各种自动化的细胞培养仪器、一次性生物反应器系统和无菌连接管路,不需要昂贵的定制服务。
探索在实验室中使用 Gibco 细胞和组织培养袋的诸多优势:
- 一次性培养袋可方便地预充多种配方和规格的 Gibco 培养基
- 专门设计用于提高生产率和降低成本
- 轻松集成至大多数系统:通用性设计支持多种连接选项
- 按照所需储存和备用
Gibco 细胞培养袋的特点和优势
图4. Gibco 培养袋的四端口设计。
灵活的设计
可提供多种机械连接方法的 Gibco 通用细胞培养袋:
- 四端口设计带来的灵活性(图4)
1.内螺纹鲁尔接口
2.血液刺突
3.外螺纹鲁尔接口
4.MPC 快速连接 - 培养基传输系统用途广泛—封闭系统利用三个预连接 C-Flex 管道传输线维持
- 各种各样的管径带来更大流速灵活性(ID x OD,见下)
- 1/8” x 1/4”(3.2 mm x 6.4 mm)
- 3/16” x 5/16”(4.8 mm x 7.9 mm)
- 3/8” x 5/8”(9.5 mm x 15.9 mm)
- 与多数常用的无菌和净化连接装置热塑性塑料管兼容
- 半透明、无动物源性薄膜
- 超长管 :40 in(101 cm)的可操作管路长度
超低密度聚乙烯(PE)接触层
Gibco 通用细胞培养袋的产品接触层采用较低密度聚乙烯制成,具有以下优势:
- 耐久、透明的非动物源性薄膜
- 单层复合薄膜结构
- 超低可提取和可滤除性能
- 优异的气体透过隔离性能
- 各种规格(1–1,000 L)的袋采用一致包装膜
技术概要
物理性质 | 尺寸 | 数值(γ 灭菌前后)* | 程序 |
---|---|---|---|
雾度 | % | 5 / 5 | ASTM D-1003 |
透光度 | % | 98 / 98 | ASTM D-1003 |
透射率 | % | 93 / 93 | ASTM D-1003 |
断裂时的抗张强度 | MPa | 14 / 13 | ASTM D-882 |
断裂时的拉伸率 | % | 280 / 300 | ASTM D-882 |
弹性模量 | MPa | 370 / 350 | ASTM D-882 |
在低温下断裂 | ºC | 低于 -45 / 低于 -45 | ISO 8570 |
密度 | g/cm3 | 0.9 | ASTM D-792 |
水蒸气传输速率** | g/(m2.天) | 0.35 / 0.32 | ASTM F-1249 |
氧气渗透性** | cm3/(m2.天.atm) | <0.05 / <0.05 | ASTM D-3985 |
二氧化碳渗透性** | cm3/(m2.天.atm) | <0.2 / <0.2 | ASTM F-2476 |
膜厚度 | 0.325 mm | ||
* γ 灭菌剂量 25 kGy(标记为 ** 的参数接收 50 kGy 除外) |
符合性规格
检测 | 规格 | 结果 |
---|---|---|
表征 | 通过 | 通过 |
鉴定 (A-IR 分光光度法) | 通过 | 通过 |
鉴定 (B-二氧化钛) | 通过(≤4%) | 通过 |
C-二氧化钛 | 通过 | 通过 |
溶液 S1 的外观 | 通过 | 通过 |
酸碱度 | ≤1.5 mL 0.01 N NaOH ≤1.0 mL 0.01 N HCl | 通过(0.60 mL) 通过(0.40 mL) |
紫外吸光度(220-340 nm) | ≤0.20 | 通过(0.01) |
还原物质 | ≤0.5 mL | 通过(0.20 mL) |
可提取铝 | ≤1 ppm | 通过 |
可提取锆 | 0.0 | ≤ 0.1 ppm |
可提取铬 | ≤0.05 ppm | 通过 |
可提取重金属 | ≤2.5 ppm | 通过 |
可提取钛 | ≤1 ppm | 通过 |
可提取钒 | ≤0.1 ppm | 通过 |
可提取锌 | ≤1 ppm | 通过 |
可提取锆 | ≤0.1 ppm | 通过 |
硫酸盐灰分 | ≤ 1% | 通过(0.02%) |
可溶于己烷的物质 | 不适用 | 不可行 |
抗氧化剂(最大3) | 通过 | 通过 |
抗氧化剂 | <0.3% | 通过 |
酰胺和硬脂酸盐 | 通过 | 通过 |
生理化学规格
检测 | 方法 | 规格 | 结果 |
---|---|---|---|
非挥发性残留 | USP <661> | ≤15 mg | 通过 |
炽灼残渣 | USP <661> | ≤5 mg | 通过 |
重金属 | USP <661> | <2 ppm | 通过 |
缓冲容量 | USP <661> | ≤10 mL | 通过 |
生物兼容性规格
检测 | 方法 | 规格 | 结果 |
---|---|---|---|
洗脱测试 | USP <87> | 通过 | 通过 |
系统进样检测 | USP <88> | VI 级 | 通过 |
皮内试验 | USP <88> | VI 级 | 通过 |
缓冲容量 | USP <88> | VI 级 | 通过 |
气体传输速率
越低越好 与市场上其他细胞和组织培养袋相比,Gibco PE 薄膜的气体传输速率显著降低。 |
![]() |
图1.与市场上其他培养袋相比的 Gibco PE 薄膜的气体传输速率。 |
Gibco PE 薄膜结构
![]() |
| |
图2.Gibco PE 薄膜的结构 |
Gibco PE 薄膜 pH 稳定性
对 CD-CHO、DMEM 和 FreeStyle 293 进行19个月期间的有效期稳定性研究。Gibco PE 薄膜包装的培养基的 pH 保持在 pH 规格限制范围内。
图3.有效期稳定性研究的结果,检查了 Gibco PE 薄膜包装的 CD-CHO、DMEM 和 FreeStyle 293 培养基中的 pH 值。
可定制
我们知识渊博的封装专家和技术专家随时准备帮助您进行:
- 设计您自己的定制细胞培养袋
- 实现高效、现场加工能力
- 在您需要的时候获得您所需的技术帮助
此外,探索我们的培养基定制服务,了解有关定制成分、包装和 QC 测试的信息。
订购细胞培养袋中的培养基产品
Cell Culture & Transfection Learning Center
Access cell culture and transfection educational resources for better experiment planning and execution.
Gibco Cell Culture Basics
Learn the fundamentals of cell culture for achieving consistent results, including laboratory setup, safety, and aseptic techniques.
Media Formulation Tool
Find the right Gibco media formulation for DMEM, DMEM/F-12, MEM, and RPMI-1640 media.
Related products
Cell Culture & Transfection Support Center
Find technical support recommendations for your cell culture and transfection workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Need technical support? Contact our expert team for technical and application support of Laboratory Products.
仅供科研使用,不可用于诊断目的。