使用 Gibco 最低必需培养基培养细胞
Gibco 最低必需培养基(MEM)参照的是伊格尔培养基,是所有细胞培养基中较常用的培养基之一,非常适合广谱哺乳动物细胞的培养。相较于早期的伊格尔基础培养基(BME),MEM 培养基配方含有更高浓度的氨基酸。有很多其他的 MEM 培养基配方可供使用,包括 Glasgow’s MEM、MEM α、DMEM 和Temin’s 改良 MEM。
MEM 可用于各种悬浮和贴壁的哺乳动物细胞的培养,包括 HeLa、BHK-21、293、HEP-2、HT-1080、MCF-7、成纤维细胞和原代大鼠星形胶质细胞等。
最低必需培养基(MEM)包含的氨基酸浓度高于伊格尔基础培养基(BME)。MEM 培养基可以用厄尔盐配制,以维持 Co2 培养箱中的 pH 值,或用汉克斯盐配制,用于维持大气条件下的 pH 值。由于 MEM 培养基缺少蛋白质、脂质或生长因子,因此通常需要补充胎牛血清(FBS)。
赛默飞世尔科技针对多种细胞培养应用,对 MEM 培养基进行了大量的改良。
选择合适的最低必需培养基
在为您的细胞培养实验选择合适的 Gibco MEM 培养基组分时,需要考虑几个因素,包括形式、补充剂和添加剂。我们的交互式培养基配方选择工具对 MEM 培养基配方进行逐项比较,可让您轻松选择所需的 MEM 培养基。选择以下改良方面:
- L-谷氨酰胺/GlutaMAX 添加剂
- 酚红指示剂
- 液体与粉末形式
- 血清添加
- 丙酮酸钠添加剂
- 葡萄糖添加剂
- HEPES 添加剂
创新 MEM 配方
通过升级版的 MEM 培养基配方,将您的细胞培养提高到一个新的水平。探索以下有助于改善细胞活性、血清添加剂、转染实验与冷藏限制因素的配方。
Advanced MEM
Gibco Advanced MEM 培养基配方使用的组分可减少50–90%的血清补充量,支持细胞生长,同时可降低成本,并减少批次间血清变化引起的差异。
Opti-MEM 减血清培养基
Gibco Opti-MEM 减血清培养基的配方可减少50%的血清补充量,是阳离子脂质体转染期间的理想选择——尤其是与 Invitrogen Lipofectamine 转染试剂配合使用时性能更佳。
BenchStable MEM
Gibco BenchStable MEM 培养基配方的设计适合室温储存,可节省宝贵的冷藏空间,同时还能保持细胞增殖与细胞密度,可与传统 MEM 培养基相媲美。
包含 GlutaMAX 添加剂的 MEM 培养基
包含GlutaMAX 添加剂的 Gibco MEM 培养基可为细胞提供稳定形式的 L-谷氨酰胺,而且在细胞培养过程中不会自发降解,可以通过减少有毒氨的沉积来改善细胞健康状况并提高细胞活性。
定制您的 MEM 培养基
如果您需要为细胞培养实验定制 MEM 培养基的配方,我们的培养基定制服务可以为您提供所需的培养基,包括定制培养基成分、包装与 QC 测试。
Cell Culture & Transfection Learning Center
Access cell culture and transfection educational resources for better experiment planning and execution.
Gibco Cell Culture Basics
Learn the fundamentals of cell culture for achieving consistent results, including laboratory setup, safety, and aseptic techniques.
Media Formulation Tool
Find the right Gibco media formulation for DMEM, DMEM/F-12, MEM, and RPMI-1640 media.
Related products
Cell Culture & Transfection Support Center
Find technical support recommendations for your cell culture and transfection workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Need technical support? Contact our expert team for technical and application support of Laboratory Products.
仅供科研使用,不可用于诊断目的。