使用 Gibco DMEM 培养基培养细胞
Dulbecco 改良的 Eagle 培养基(DMEM)是一种广泛使用的基础培养基,可用于支持多种不同的哺乳动物细胞生长。已经在 DMEM 中成功培养出的细胞包括原代成纤维细胞、神经元、胶质细胞、HUVEC、平滑肌细胞,以及 HeLa、293、Cos-7 和 PC-12 等细胞系。
Gibco DMEM 培养基具有卓越的质量、良好的均一性及可控性,支持您的哺乳动物细胞培养。
Dulbecco 改良的 Eagle 培养基含有的氨基酸和维生素浓度是原始 Eagle 最低必需培养基的四倍。原始的 DMEM 培养基配方包含较低浓度(1 g/L)的葡萄糖和丙酮酸钠。但是,DMEM 培养基现有多种配方,包括较高的葡萄糖浓度以及含有或不含有丙酮酸钠的配方。DMEM 培养基还使用了碳酸氢钠缓冲系统,能够在在5–10%的 CO2 环境条件下来维持生理 pH 值。更重要的是,DMEM 培养基通常需要添加胎牛血清(FBS)添加剂。
赛默飞世尔科技提供了多种 Gibco DMEM 培养基配方,可支持多种细胞培养应用。
选择合适的 DMEM
在为您的细胞培养实验选择合适的 Gibco DMEM 培养基组分时,需要考虑几个因素,包括形式、补充剂和添加剂。我们的交互式培养基配方选择工具对 DMEM 培养基配方进行逐项比较,可让您轻松选择所需的 DMEM 培养基。选择以下改良方面:
- L-谷氨酰胺/ GlutaMAX 添加剂
- 酚红指示剂
- 液体与粉末形式
- 血清添加
- 丙酮酸钠添加剂
- 葡萄糖添加剂
- HEPES 添加剂
创新 DMEM 配方
通过升级版的 DMEM 培养基配方,将您的细胞培养提高到一个新的水平。探索以下有助于改善细胞活性、血清添加剂、细胞成像与冷藏限制因素的配方。
Advanced DMEM
Gibco Advanced DMEM 培养基富含常用的血清成分,因此只需要减少50–90%的 FBS 添加剂,有助于减少细胞培养中的差异性并降低成本。
FluoroBrite DMEM
Gibco FluoroBrite DMEM 培养基是一种基于 DMEM 的培养基配方,其背景荧光比标准版无酚红 DMEM 培养基发出的背景荧光低90%,提高了荧光团的信噪比,即使是最弱的荧光事件也能达可视化。
BenchStable DMEM
Gibco BenchStable DMEM 培养基配方的设计适合室温储存,在保持细胞增殖与细胞密度的同时可以节省冷藏空间,可与传统 DMEM 培养基相媲美。
包含 GlutaMAX 添加剂的 DMEM 培养基
包含GlutaMAX 添加剂的 Gibco DMEM 培养基可为细胞提供稳定来源的 L-谷氨酰胺,而且在细胞培养过程中不会自发降解,可以通过帮助减少有毒氨的沉积来改善细胞健康状况并提高细胞活性。
定制 DMEM 培养基
如果您需要为细胞培养实验定制 DMEM 培养基的配方,我们的培养基定制服务可以为您提供所需的培养基,包括定制培养基成分、包装与 QC 测试。
Cell Culture & Transfection Learning Center
Access cell culture and transfection educational resources for better experiment planning and execution.
Gibco Cell Culture Basics
Learn the fundamentals of cell culture for achieving consistent results, including laboratory setup, safety, and aseptic techniques.
Media Formulation Tool
Find the right Gibco media formulation for DMEM, DMEM/F-12, MEM, and RPMI-1640 media.
Related products
Cell Culture & Transfection Support Center
Find technical support recommendations for your cell culture and transfection workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Need technical support? Contact our expert team for technical and application support of Laboratory Products.
仅供科研使用,不可用于诊断目的。