培养基瓶可减少实验室的工作量
具有更符合人体工程学的特性,方便使用,可减少污染。Gibco 培养基瓶采用紧凑型设计,便于操作和储存,可减少包装材料的使用。
现可购买 Gibco 培养基瓶…全新空瓶。无论是购买 Gibco 液体培养基和试剂,还是购买粉末原料自行配制培养基,您现在均可享受到 Gibco 培养基瓶具备的优势。 Gibco 培养基瓶为无菌包装,3瓶一个包装。
Gibco 培养基瓶是将人类学研究方法应用于遍布各地的细胞培养实验室而开发出来的产品。 细胞培养研究人员通过该过程提供真实的信息和反馈,由此一种新型培养瓶就诞生了,它可以改善你的实验室体验和实验结果。
- 倾斜瓶颈让移液和倾倒更轻松
- 放在实验台上和通风橱下时,更大面积的瓶底和方形瓶身提高了培养瓶的平稳性。
- 广口瓶口降低了移液器碰触到边缘并污染瓶内液体的可能性
- 顶部空间增大,为加入添加剂提供了更多空间
- 窄形瓶身对手小的人来说,提高了使用时的舒适感,并且占用更少的存储空间
对研究过程中的变量控制得越多,每次获得可重复性实验结果的几率就越高。 Gibco 培养基瓶提高了使用时的舒适感,使得重复步骤不再那么痛苦,您可以进行精确地重复。 Gibco 广口瓶口降低了污染的风险,而污染会危及您的研究,也会影响到实验室内其他人的研究工作。
培养基瓶的性能各不相同。 Gibco 培养基瓶对需要经常在通风橱里进行细胞培养工作的研究人员来说,可以提高舒适感。 倾斜的瓶颈让您可用更舒适自然的姿势进行移液,由此减少肩膀劳损,同时降低患上实验室科研工作相关的重复性劳损疾病的几率。 带有明显脊齿的大瓶盖更加方便单手拧开和拧紧。
赛默飞世尔科技以环境的可持续性发展为己任,当您为实验室订购了可循环利用的产品时,我们可为您提供最好的选择,让您的选择能为环保作出贡献。 Gibco 培养基瓶由可循环利用的 PET 塑料制造,PET 塑料是用于服装、地毯、容器和许多其他可循环利用产品的首选塑料类型。 Gibco 培养基瓶的瓶盖所用材料为 HDPE,它也是一种回收利用价值很高的可再生塑料。
Cell Culture & Transfection Learning Center
Access cell culture and transfection educational resources for better experiment planning and execution.
Gibco Cell Culture Basics
Learn the fundamentals of cell culture for achieving consistent results, including laboratory setup, safety, and aseptic techniques.
Media Formulation Tool
Find the right Gibco media formulation for DMEM, DMEM/F-12, MEM, and RPMI-1640 media.
Related products
Cell Culture & Transfection Support Center
Find technical support recommendations for your cell culture and transfection workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Need technical support? Contact our expert team for technical and application support of Laboratory Products.
仅供科研使用,不可用于诊断目的。