使用 Gibco DMEM F12 培养基培养细胞
Gibco Dulbecco 改良的 Eagle 培养基:F12 营养混合液(DMEM F12)是一种应用广泛的基础培养基,用于促进许多不同哺乳动物细胞的生长,包括 MDCK、神经胶质细胞、成纤维细胞、人内皮细胞和大鼠成纤维细胞。DMEM F12 培养基是将 DMEM 培养基与 Ham's F-12 培养基以1:1的比例混合改良而来,该配方结合了 DMEM 培养基的高浓度葡萄糖、氨基酸和维生素与 Ham’s F-12 培养基中的多种成分。
Gibco DMEM F12 培养基的配方可提供更优质的质量,在哺乳动物细胞培养中具备更高的可靠性、均一性及可控性。
除了 DMEM 培养基中的葡萄糖、氨基酸和维生素外,DMEM F12 还含有 Ham's F-12 中的其他成分,包括锌、腐胺、次黄嘌呤和胸苷。DMEM F12 培养基还可包括其他因子,例如,L-谷氨酰胺和酚红指示剂。然而,由于其缺乏蛋白质、脂质和生长因子,DMEM F12 培养基通常需要补充胎牛血清(FBS)。此外,DMEM F12 培养基使用的碳酸氢钠缓冲系统需要在5–10%的 CO2 环境条件下来维持生理 pH 值。
赛默飞世尔科技针对多种细胞培养应用,对 DMEM F12 培养基进行了大量的改良。
DMEM F12 培养基与 DMEM 培养基的比较
单独的 DMEM 培养基富含氨基酸和维生素等营养物质,而 Ham's F-12 培养基含有的成分更为多样化。因此,DMEM F12 培养基是一种比 DMEM 培养基更复杂的培养基,包括很多其他的因子(例如,锌、胸苷),这些因子通常不存在于较标准的基础培养基配方中。
选择合适的 DMEM F12
在为您的细胞培养实验选择合适的 Gibco DMEM F12 组分时,需要考虑几个因素,包括形式、补充剂和添加剂。我们的交互式培养基配方选择工具对 DMEM F12 培养基配方进行逐项比较,可让您轻松选择所需的 DMEM F12 培养基。选择以下改良方面:
- L-谷氨酰胺/ GlutaMAX 添加剂
- 酚红指示剂
- 液体与粉末形式
- 血清添加
- 丙酮酸钠添加剂
- 葡萄糖添加剂
- HEPES 添加剂
通过升级版的 DMEM 培养基配方,将您的细胞培养提高到一个新的水平。探索以下有助于改善细胞活性、血清添加剂、冷藏限制因素和临床细胞培养的配方。
Advanced DMEM F12
Gibco Advanced DMEM F12 培养基包含的成分可减少50-90%的 FBS 添加剂。这既有助于降低成本,又能减少批次间血清的变化,提高实验的一致性。
BenchStable DMEM F12
Gibco BenchStable DMEM F12 培养基配方的设计适合室温储存,有助于节省宝贵的冷藏空间,同时还能保持支持细胞增殖和各种细胞密度的能力,可与标配版 DMEM F12 培养基相媲美。
包含 GlutaMAX 添加剂的 DMEM F12 培养基
包含 GlutaMAX 添加剂的 Gibco DMEM F12 培养基可为您的细胞提供稳定的 L-谷氨酰胺来源,不会自发降解,有助于通过减少有毒氨的沉积来改善细胞健康状况和活性。
CTS Knockout DMEM F12
正在将研究转向临床?Gibco CTS Knockout DMEM F12 培养基采用的配方符合 cGMP 要求,用于培养人类胚胎干细胞和诱导多能干细胞。
定制您的 DMEM F12 培养基
如果您需要定制 DMEM F12 培养基的配方,您可以使用我们提供的培养基定制服务,选择适合您需求的 DMEM F12 培养基组分,包括定制培养基成分、包装与 QC 测试。
Cell Culture & Transfection Learning Center
Access cell culture and transfection educational resources for better experiment planning and execution.
Gibco Cell Culture Basics
Learn the fundamentals of cell culture for achieving consistent results, including laboratory setup, safety, and aseptic techniques.
Media Formulation Tool
Find the right Gibco media formulation for DMEM, DMEM/F-12, MEM, and RPMI-1640 media.
Related products
Cell Culture & Transfection Support Center
Find technical support recommendations for your cell culture and transfection workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Need technical support? Contact our expert team for technical and application support of Laboratory Products.
仅供科研使用,不可用于诊断目的。