BenchStable Cell Culture Media
BenchStable 培养基的设计具有灵活性和便利性
使用 Gibco BenchStable 室温储存培养基节省实验室宝贵的冷藏空间,该培养基的设计具有灵活性和便利性,并可以在室温存储。BenchStable 培养基提供最常用的基础培养基组分:DMEM、DMEM/F-12、MEM 和 RPMI 1640。这些培养基已针对常规细胞培养进行了优化,可保持许多常见细胞系的预期形态和功能。
探索 BenchStable 培养基的优势:
  • 在室温下稳定—无需冷藏意味着当您准备使用时,培养基温度恰到好处
  • 灵活性—可以将其存储在任何地方:可直接存放在在实验室工作台上
  • 使用简单—添加 ≥10% FBS 时,直接替换现有的培养基
  • 避光保护—避光包装,避免光照对产品性能产生影响;无需再用铝箔纸包裹瓶身
立即订购 比较数据 观看视频
 BenchStable 培养基提供可持续的解决方案
与传统培养基相比,BenchStable 培养基带有可重复使用的环保包装,可以节省实验室冷藏空间,从而降低能耗。
下载 BenchStable 培养基环保信息
节能
energy icon
在全球范围内,科学家从当前的冷藏培养基转为使用 BenchStable 培养基可以每年节省 34 GWh 的能源,相当于5,000多辆轿车每年的温室气体(GHG)排放量。
可循环使用材料
media bottle icon
BenchStable 培养基包装在由 PET 制成的带 HDPE 盖的 Gibco 瓶中—这是两种回收率最高的塑料。培养基瓶保护性包装是由100%可回收材料制成的纸板箱而成,可防止因光照而降解。
保护性包装
shipping box icon
虽然纸板箱是附加包装,它产生了0.05 lb的 CO2 当量,但使用环境培养基可节省了6.5lb 的 CO2 当量,换句话说,通过使用 BenchStable 培养基可带来6.45 lb的 CO2 当量益处
使用 BenchStable 培养基进行常规细胞培养的可靠结果
图1和2显示了 BenchStable 培养基支持的细胞生长率与传统培养基中观察到的细胞生长速率相当。图3、4和5显示了在 BenchStable 培养基中维持的细胞功能,包括细胞形态和健康。
BenchStable 培养基维持了细胞预期的增长率
Graph of population doubling times for 4 human cell lines when grown in standard and BenchStable media
图1.BenchStable 培养基可在长期细胞培养中维持同等增长率。HeLa(MEM;粉色)、HEK293(DMEM;蓝色)、Jurkat(RPMI;绿色)和 SH-SY5Y(DMEM/F-12;黄色)在添加了10%的 FBS 的条件下(封闭点)和 BenchStable(开放点)培养基中生长细胞15代。每次传代的细胞计数用于计算种群倍增时间。
Graph of population doubling times for 4 human cell lines when grown in standard and BenchStable media
图2.BenchStable 培养基可在支持短期细胞培养中维持同等增长率。A549 (MEM;粉色)、MCF7 (DMEM;蓝色)、THP-1 (RPMI;绿色)和 CHO-K1 (DMEM/F-12;黄色)在添加了10%的 FBS 的条件下(封闭点)和 BenchStable(开放点)培养基中生长细胞5代。每次传代的细胞计数用于计算种群倍增时间。
BenchStable 培养基维持细胞形态
Side-by-side brightfield microscope views showing that HEK293 cells cultured in either conventional or BenchStable DMEM exhibit the same morphologies
图3.BenchStable DMEM 支持 HEK293 细胞培养。HEK293 人胚胎肾细胞在 DMEM 中培养15代(货号10566016)或 BenchStable DMEM(货号A4192101)添加了10%的 FBS。在 EVOS FL 自动成像系统上使用10倍放大倍数在第15代捕获图像。
Side-by-side brightfield microscope views showing that HeLa cells cultured in either conventional or BenchStable MEM exhibit the same morphologies
图4.BenchStable DMEM 支持 HeLa 细胞培养。HeLa 人宫颈腺癌细胞在 MEM 中培养15代(货号41090036)或 BenchStable MEM(货号A4192201)添加了10%的 FBS。在 EVOS FL 自动成像系统上使用10倍放大倍数在第15代捕获图像。
BenchStable 培养基保持细胞健康
Side-by-side fluorescence microscopy images showing stained active mitochondria in HeLa cells cultured in conventional MEM and in HeLa cells cultured in BenchStable MEM
图5.在 BenchStable 培养基中培养的细胞维持线粒体健康。在 DMEM()和 BenchStable DMEM()中培养的八代 HeLa 细胞通过四甲基罗丹明甲酯(TMRM;货号T668)和 Hoechst 33342 溶液(货号62249)染色。TMRM 是一种可透过细胞的染料,可在活跃的线粒体中累积,从而在健康细胞中产生明亮的信号。
BenchStable 培养基是可靠的细胞培养应用。图6显示了在 BenchStable 培养基中培养的细胞的转染效率仍然很高。图7显示了在传统培养基中培养的细胞和在 BenchStable 培养基中培养的细胞表现出相当的基因表达水平。
在 BenchStable 培养基培养中实现相同的转染效率
Fluorescence microscopy images of GFP-expressing HeLa cells along with a bar chart showing equivalent GFP plasmid transfection efficiencies for cells cultured in conventional media and cells cultured in BenchStable media
图6.在 BenchStable 培养基培养中实现相同的转染效率。在 MEM()和 BenchStable MEM()中培养超过五代的 HeLa 细胞,通过 Lipofectamine 3000 转染含 GFP 的质粒 DNA(货号 L3000015)。通过在 Attune NxT 流式细胞仪上进行分析,使用未转染的细胞作为阴性对照,测量转染后24小时收获的细胞的转染效率。
BenchStable 培养基中的细胞体现相似的基因表达水平
4-panel fluorescence microscopy images of conventional and BenchStable media cultures showing cellular structures stained with red, blue, and green fluorescence
图7.在 BenchStable 培养基 SH-SY5Y 培养中进行有效分化。将 DMEM/F-12(左图)和 BenchStable DMEM/F-12(右图)中培养的 SH-SY5Y 神经母细胞瘤细胞用 10 µM 视黄酸处理,并分化五天。使用 Alexa Fluor 488 鬼笔环肽(绿色;货号A12379)和 Hoechst 33342 溶液(蓝色;货号62249)转染细胞,允许扩展的分支神经元样工艺的可视化(上图)。通过对微管蛋白(红色;货号 MA1-118xA11005 用于一抗和二抗)和胆碱乙酰转移酶(ChAT,绿色;货号 PA1-4738A11034 用于一抗和二抗)的平行培养物进行染色显示胆碱能神经元样表型(下图)。
BenchStable 培养基可在室温下储存时保持品质
在研发这款创新型细胞培养基中时,我们非常注意确保 BenchStable 培养基提供您所依赖的质量和一致性。图8显示了光对所有标准培养基的负面影响,这是提供避光包装的原因。图9说明在室温条件下储存的 BenchStable 培养基中始终保持必需的维生素和氨基酸水平。
光会对标准基础培养基的性能产生负面影响
Graph showing confluence of cells grown in light-protected or light-exposed media
Micrograph images of cells grown in light-protected or light-exposed media
图8.曝光改变了培养基性能。定期暴露于标准实验室光的 DMEM/F-12 添加了10%的 FBS,并用于在四周内培养 HEK293 细胞。曝光25天后,HEK293 的生长速度明显降低。在第7代接种 HEK293 细胞约95小时后,拍摄图像。
BenchStable 培养基保持必要的维生素和氨基酸水平
Line graphs showing that vitamin and amino acid concentrations remain stable across time for BenchStable RPMI
Line graphs showing that vitamin and amino acid concentrations remain stable across time for BenchStable DMEM/F-12
图9.BenchStable 培养基组分保持一致性。BenchStable RPMI)和 BenchStable DMEM/F-12()培养基在室温(20–25℃)下保持13个月。通过 HPLC 对在1、2、3、5、7、9和13个月时采集的样品的维生素和氨基酸浓度进行了评估,并与在2–8℃下储存的批次匹配培养基中的浓度进行了比较。
以下介绍了一些客户试用 BenchStable 培养基的案例
存储特别方便。无需等待培养基回温也非常方便。我已经用 BenchStable 培养基和标准培养基培养了鼠类肿瘤细胞系和人细胞系,两者的结果具有可比性。我们的冰箱装满了; 因此,将 BenchStable 培养基存储在我们的实验室工作台上或存储柜中,非常有助于节省冰箱空间。
—德国波恩大学医院的博士生 Nathalie Heider-Hoenatsch
Nathalie Heider-Hoenatsch
过去几周来,我一直在使用你们的室温稳定培养基,这非常好。BenchStable DMEM 与标准 DMEM 之间没有明显的区别。我们一直使用的细胞在两种类型的培养基中(以4代传代)以相同的速率生长并保持相同的表型。室温存储非常好,因为在实验室空间中(室温下)比在冰箱中拥有更多的存储空间。
— Gemstone Biotherapeutics LLC 公司的研究工程师 Janty Shoga
Janty Shoga
BenchStable 培养基的使用非常方便。我们能够免除在使用之前对培养基进行回温的过程,从而节省时间。由于培养基在室温下存储,因此可以在冰箱中节省大量空间,而这些空间可以存放其他试剂。最近,由于飓风,我们停电了两天,而不必担心 BenchStable 培养基的存储或稳定性。在性能方面,与常规培养基相比,我们的 MDA-MB 和 MCF-7 细胞表现出相似地粘附和增殖,因此非常方便。
—美国佛罗里达国际大学 Vivek A Kamat 博士
Vivek A Kamat
最近几周,我将新的 Gibco BenchStable DMEM 用于小鼠骨髓瘤细胞和各种小鼠杂交瘤细胞。细胞生长和单克隆抗体产量的结果与原始 Gibco DMEM 相当。BenchStable DMEM 的最大优点是在室温下储存,使用前无需加热培养基。我100%推荐这些具有创新性的新培养基。
— Sabine Buchmeier,德国布伦瑞克抗体设施
Sabine Buchmeier
引用 BenchStable培养基使用的最新研究出版物
二甲双胍治疗对人胎盘能量产生和氧化应激的影响 
Jane L. Tarry-Adkins, India G. Robinson, Rebecca M. Reynolds, Irving L. M. H. Aye, D. Stephen Charnock-Jones, Benjamin Jenkins, Albert Koulmann, Susan E. Ozanne and Catherine E. Aiken.Front Cell Dev Biol, 17 June 2022.PMID: 35784487.
  • 研究领域: 发育细胞生物学
  • 细胞系: 原代滋养层
  • 目的: 评估二甲双胍对发育中的胎儿胎盘单位的新陈代谢和能量产生的影响。
  • 研究结果: 药物二甲双胍通常在怀孕期间使用,帮助控制血糖。英国剑桥 Rosie 医院的研究人员发表了他们关于二甲双胍对胎盘影响的研究。他们评估了二甲双胍的浓度、耗氧量、二甲双胍转运蛋白 mRNA 和胎盘细胞中的蛋白质水平。他们发现暴露于临床相关二甲双胍浓度的原代滋养层培养物减少了线粒体呼吸、线粒体依赖 ATP 的产生,并减少了氧化应激的标志物。
Kirkstall QV600 LLI 微流体系统在质谱成像和 LC-MS/MS 研究胃肠道吸收方面的适应性 
Chloe E. Spencer, Stephen Rumbelow, Steve Mellor, Catherine J. Duckett, and Malcolm R. Clench. Pharmaceutics 2022, 14(2), 364.PMID: 35214096
  • 研究领域: 药物吸收 
  • 细胞系: 原代猪肠道组织
  • 目的: 评估微流体系统在药物吸收研究中的使用
  • 研究发现: 由于复制胃肠道的复杂结构和环境存在挑战,口服药物的吸收研究可能很困难。Sheffield Hallam 大学的研究人员采用了微流体系统作为小肠十二指肠部分的模型。它们能够在顶端层流动不同的药物浓度,而肠道组织的基底层接受营养液以维持组织活力。这项概念验证研究显示了微流体系统如何用于药物吸收研究。
图1和2显示了 BenchStable 培养基支持的细胞生长率与传统培养基中观察到的细胞生长速率相当。图3、4和5显示了在 BenchStable 培养基中维持的细胞功能,包括细胞形态和健康。
BenchStable 培养基维持了细胞预期的增长率
Graph of population doubling times for 4 human cell lines when grown in standard and BenchStable media
图1.BenchStable 培养基可在长期细胞培养中维持同等增长率。HeLa(MEM;粉色)、HEK293(DMEM;蓝色)、Jurkat(RPMI;绿色)和 SH-SY5Y(DMEM/F-12;黄色)在添加了10%的 FBS 的条件下(封闭点)和 BenchStable(开放点)培养基中生长细胞15代。每次传代的细胞计数用于计算种群倍增时间。
Graph of population doubling times for 4 human cell lines when grown in standard and BenchStable media
图2.BenchStable 培养基可在支持短期细胞培养中维持同等增长率。A549 (MEM;粉色)、MCF7 (DMEM;蓝色)、THP-1 (RPMI;绿色)和 CHO-K1 (DMEM/F-12;黄色)在添加了10%的 FBS 的条件下(封闭点)和 BenchStable(开放点)培养基中生长细胞5代。每次传代的细胞计数用于计算种群倍增时间。
BenchStable 培养基维持细胞形态
Side-by-side brightfield microscope views showing that HEK293 cells cultured in either conventional or BenchStable DMEM exhibit the same morphologies
图3.BenchStable DMEM 支持 HEK293 细胞培养。HEK293 人胚胎肾细胞在 DMEM 中培养15代(货号10566016)或 BenchStable DMEM(货号A4192101)添加了10%的 FBS。在 EVOS FL 自动成像系统上使用10倍放大倍数在第15代捕获图像。
Side-by-side brightfield microscope views showing that HeLa cells cultured in either conventional or BenchStable MEM exhibit the same morphologies
图4.BenchStable DMEM 支持 HeLa 细胞培养。HeLa 人宫颈腺癌细胞在 MEM 中培养15代(货号41090036)或 BenchStable MEM(货号A4192201)添加了10%的 FBS。在 EVOS FL 自动成像系统上使用10倍放大倍数在第15代捕获图像。
BenchStable 培养基保持细胞健康
Side-by-side fluorescence microscopy images showing stained active mitochondria in HeLa cells cultured in conventional MEM and in HeLa cells cultured in BenchStable MEM
图5.在 BenchStable 培养基中培养的细胞维持线粒体健康。在 DMEM()和 BenchStable DMEM()中培养的八代 HeLa 细胞通过四甲基罗丹明甲酯(TMRM;货号T668)和 Hoechst 33342 溶液(货号62249)染色。TMRM 是一种可透过细胞的染料,可在活跃的线粒体中累积,从而在健康细胞中产生明亮的信号。
BenchStable 培养基是可靠的细胞培养应用。图6显示了在 BenchStable 培养基中培养的细胞的转染效率仍然很高。图7显示了在传统培养基中培养的细胞和在 BenchStable 培养基中培养的细胞表现出相当的基因表达水平。
在 BenchStable 培养基培养中实现相同的转染效率
Fluorescence microscopy images of GFP-expressing HeLa cells along with a bar chart showing equivalent GFP plasmid transfection efficiencies for cells cultured in conventional media and cells cultured in BenchStable media
图6.在 BenchStable 培养基培养中实现相同的转染效率。在 MEM()和 BenchStable MEM()中培养超过五代的 HeLa 细胞,通过 Lipofectamine 3000 转染含 GFP 的质粒 DNA(货号 L3000015)。通过在 Attune NxT 流式细胞仪上进行分析,使用未转染的细胞作为阴性对照,测量转染后24小时收获的细胞的转染效率。
BenchStable 培养基中的细胞体现相似的基因表达水平
4-panel fluorescence microscopy images of conventional and BenchStable media cultures showing cellular structures stained with red, blue, and green fluorescence
图7.在 BenchStable 培养基 SH-SY5Y 培养中进行有效分化。将 DMEM/F-12(左图)和 BenchStable DMEM/F-12(右图)中培养的 SH-SY5Y 神经母细胞瘤细胞用 10 µM 视黄酸处理,并分化五天。使用 Alexa Fluor 488 鬼笔环肽(绿色;货号A12379)和 Hoechst 33342 溶液(蓝色;货号62249)转染细胞,允许扩展的分支神经元样工艺的可视化(上图)。通过对微管蛋白(红色;货号 MA1-118xA11005 用于一抗和二抗)和胆碱乙酰转移酶(ChAT,绿色;货号 PA1-4738A11034 用于一抗和二抗)的平行培养物进行染色显示胆碱能神经元样表型(下图)。
BenchStable 培养基可在室温下储存时保持品质
在研发这款创新型细胞培养基中时,我们非常注意确保 BenchStable 培养基提供您所依赖的质量和一致性。图8显示了光对所有标准培养基的负面影响,这是提供避光包装的原因。图9说明在室温条件下储存的 BenchStable 培养基中始终保持必需的维生素和氨基酸水平。
光会对标准基础培养基的性能产生负面影响
Graph showing confluence of cells grown in light-protected or light-exposed media
Micrograph images of cells grown in light-protected or light-exposed media
图8.曝光改变了培养基性能。定期暴露于标准实验室光的 DMEM/F-12 添加了10%的 FBS,并用于在四周内培养 HEK293 细胞。曝光25天后,HEK293 的生长速度明显降低。在第7代接种 HEK293 细胞约95小时后,拍摄图像。
BenchStable 培养基保持必要的维生素和氨基酸水平
Line graphs showing that vitamin and amino acid concentrations remain stable across time for BenchStable RPMI
Line graphs showing that vitamin and amino acid concentrations remain stable across time for BenchStable DMEM/F-12
图9.BenchStable 培养基组分保持一致性。BenchStable RPMI)和 BenchStable DMEM/F-12()培养基在室温(20–25℃)下保持13个月。通过 HPLC 对在1、2、3、5、7、9和13个月时采集的样品的维生素和氨基酸浓度进行了评估,并与在2–8℃下储存的批次匹配培养基中的浓度进行了比较。
以下介绍了一些客户试用 BenchStable 培养基的案例
存储特别方便。无需等待培养基回温也非常方便。我已经用 BenchStable 培养基和标准培养基培养了鼠类肿瘤细胞系和人细胞系,两者的结果具有可比性。我们的冰箱装满了; 因此,将 BenchStable 培养基存储在我们的实验室工作台上或存储柜中,非常有助于节省冰箱空间。
—德国波恩大学医院的博士生 Nathalie Heider-Hoenatsch
Nathalie Heider-Hoenatsch
过去几周来,我一直在使用你们的室温稳定培养基,这非常好。BenchStable DMEM 与标准 DMEM 之间没有明显的区别。我们一直使用的细胞在两种类型的培养基中(以4代传代)以相同的速率生长并保持相同的表型。室温存储非常好,因为在实验室空间中(室温下)比在冰箱中拥有更多的存储空间。
— Gemstone Biotherapeutics LLC 公司的研究工程师 Janty Shoga
Janty Shoga
BenchStable 培养基的使用非常方便。我们能够免除在使用之前对培养基进行回温的过程,从而节省时间。由于培养基在室温下存储,因此可以在冰箱中节省大量空间,而这些空间可以存放其他试剂。最近,由于飓风,我们停电了两天,而不必担心 BenchStable 培养基的存储或稳定性。在性能方面,与常规培养基相比,我们的 MDA-MB 和 MCF-7 细胞表现出相似地粘附和增殖,因此非常方便。
—美国佛罗里达国际大学 Vivek A Kamat 博士
Vivek A Kamat
最近几周,我将新的 Gibco BenchStable DMEM 用于小鼠骨髓瘤细胞和各种小鼠杂交瘤细胞。细胞生长和单克隆抗体产量的结果与原始 Gibco DMEM 相当。BenchStable DMEM 的最大优点是在室温下储存,使用前无需加热培养基。我100%推荐这些具有创新性的新培养基。
— Sabine Buchmeier,德国布伦瑞克抗体设施
Sabine Buchmeier
引用 BenchStable培养基使用的最新研究出版物
二甲双胍治疗对人胎盘能量产生和氧化应激的影响 
Jane L. Tarry-Adkins, India G. Robinson, Rebecca M. Reynolds, Irving L. M. H. Aye, D. Stephen Charnock-Jones, Benjamin Jenkins, Albert Koulmann, Susan E. Ozanne and Catherine E. Aiken.Front Cell Dev Biol, 17 June 2022.PMID: 35784487.
  • 研究领域: 发育细胞生物学
  • 细胞系: 原代滋养层
  • 目的: 评估二甲双胍对发育中的胎儿胎盘单位的新陈代谢和能量产生的影响。
  • 研究结果: 药物二甲双胍通常在怀孕期间使用,帮助控制血糖。英国剑桥 Rosie 医院的研究人员发表了他们关于二甲双胍对胎盘影响的研究。他们评估了二甲双胍的浓度、耗氧量、二甲双胍转运蛋白 mRNA 和胎盘细胞中的蛋白质水平。他们发现暴露于临床相关二甲双胍浓度的原代滋养层培养物减少了线粒体呼吸、线粒体依赖 ATP 的产生,并减少了氧化应激的标志物。
Kirkstall QV600 LLI 微流体系统在质谱成像和 LC-MS/MS 研究胃肠道吸收方面的适应性 
Chloe E. Spencer, Stephen Rumbelow, Steve Mellor, Catherine J. Duckett, and Malcolm R. Clench. Pharmaceutics 2022, 14(2), 364.PMID: 35214096
  • 研究领域: 药物吸收 
  • 细胞系: 原代猪肠道组织
  • 目的: 评估微流体系统在药物吸收研究中的使用
  • 研究发现: 由于复制胃肠道的复杂结构和环境存在挑战,口服药物的吸收研究可能很困难。Sheffield Hallam 大学的研究人员采用了微流体系统作为小肠十二指肠部分的模型。它们能够在顶端层流动不同的药物浓度,而肠道组织的基底层接受营养液以维持组织活力。这项概念验证研究显示了微流体系统如何用于药物吸收研究。
BenchStable 培养基视频
观看视频,了解如何使用 BenchStable 培养基突破实验室在冷藏空间方面的限制。
BenchStable 培养基资料
Gibco BenchStable Media bottle in a melting ice block
最酷的新培养基完全无需冷藏
无需冷藏和回温的室温稳定细胞培养基。
下载手册 下载科学海报
其他室温稳定产品
Bottles containing Gibco BenchStable cell culture media products
TrypLE 解离试剂
这些高度纯化的重组酶提供了快速而温和的细胞解离。TrypLE 试剂是解离贴壁细胞的理想选择,无需更改方案即可直接替代胰蛋白酶。
GlutaMAX 添加剂
用 GlutaMAX 添加剂延长细胞寿命。 GlutaMAX 添加剂在水溶液中稳定,不会自发降解。这种改良的细胞培养添加剂可以用作细胞培养基中 L-谷氨酰胺的直接替代品。
现在就为供应中心获取 BenchStable 培养基
Bottles containing BenchStable media family
为供应供应中心添加新的室温稳定 BenchStable 培养基,节省冷藏空间。这些创新的培养基提供最常用的基础培养基组分:DMEM、DMEM/F-12、MEM 和 RPMI 1640。
立即添加产品
已经使用 Gibco 培养基?使用快速交叉引用,帮助您进行切换。BenchStable 培养基包含 GlutaMAX 添加剂和酚红。
产品描述当前货号BenchStable 货号
包含 GlutaMAX 的 DMEM/F12
Box and bottle containing DMEM F12 with GlutaMAX supplement
10565018(500 mL)
A4192001(500 mL)
10565042(10 x 500 mL)
A4192002(10 x 500 mL)
含有 GlutaMAX 的 DMEM
Box and bottle containing DMEM with GlutaMAX supplement
10566016(500 mL)
A4192101(500 mL)
10566024(10 x 500 mL)
A4192102(10 x 500 mL)
含有 GlutaMAX 的 MEM
Box and bottle containing MEM with GlutaMAX supplement
41090036(500 mL)
A4192201(500 mL)
41090101(10 x 500 mL)
A4192202(10 x 500 mL)
含有 GlutaMAX 的 RPMI
Box and bottle containing RPMI with GlutaMAX supplement
61870036(500 mL)
A4192301(500 mL)
61870127(10 x 500 mL)
A4192302(10 x 500 mL)
尝试 Gibco One Shot FBS,可快速轻松地添加10%FBS
BenchStable 培养基的常见问题解答(FAQ)
您是否需要更多关于在细胞培养实验中使用 BenchStable 培养基的信息?请访问我们的网站获取 BenchStable 培养基的常见问题解答
Resources
Cell Culture & Transfection Learning Center
Access cell culture and transfection educational resources for better experiment planning and execution.
Gibco Cell Culture Basics
Learn the fundamentals of cell culture for achieving consistent results, including laboratory setup, safety, and aseptic techniques.
Media Formulation Tool
Find the right Gibco media formulation for DMEM, DMEM/F-12, MEM, and RPMI-1640 media.
Related products
Support
Cell Culture & Transfection Support Center
Find technical support recommendations for your cell culture and transfection workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Need technical support? Contact our expert team for technical and application support of Laboratory Products.