PC-3 球状体生成前的细胞维持培养
从液氮中解冻后,将细胞维持培养在 Nunclon Delta T25 细胞培养瓶内添加了 10% Gibco FBS 和 1% Pen-Strep 的 Gibco DMEM 培养基中,经2次传代后接种用于生成球状体。然后遵循 ATCC 实验方案进行传代培养。
所需材料
- Nunclon Sphera 96孔板
- 完全培养基(添加了 10% FBS 和 1% Pen-Strep 的 Gibco DMEM 培养基)
- 1X PBS
- TrypLE 试剂
- Geltrex 基底膜基质
- 配有旋转吊篮转头和96孔板支架的离心机
- Countess II 细胞计数仪或血细胞计数器
- 15/50 ml 离心管
- 多通道移液器
- 无菌试剂加样槽
球状体生成实验方案
- 培养瓶融合度达到 70%–80% 后,从培养瓶中吸出培养基,在 1X PBS 中洗涤细胞一次,然后用 1–1.5 ml TrypLE 试剂解离。
- 使用4倍体积的完全培养基中和 TrypLE 试剂,并使用 Countess II 细胞计数舱室采集活细胞计数和活力。采集活力达到 >90% 的细胞用于生成球状体。
- 在完全培养基中对细胞储备液进行 1:10 至 1:20 稀释,以更容易计算细胞接种密度。
- 使用细胞接种计算器计算接种细胞数,并将细胞悬液稀释于冰冷 DMEM 培养基中。
- 然后在冰上完全解冻 Geltrex 基质,并以最终浓度 3% 添加到上述细胞悬液中。(对于更低细胞密度,请降低 Geltrex 基质的浓度)
- 向96孔 Sphera 微孔板的每个孔中加入 200 μl 体积的细胞悬液。
- 然后将微孔板在 4°C 下以 1,500 rpm 的转速离心10分钟,并将其置于 37°C 和 5% CO2 条件下的培养箱中。
- 第 5-9 天,球状体准备就绪,具体取决于接种数量。
Cell Seeding Calculator
Number of live cells/mL
(as determined by the Countess Automated Cell Counter)
Number of cells to seed per well
(user-specified number)
(as determined by the Countess Automated Cell Counter)
Number of cells to seed per well
(user-specified number)
... µL
Volume of cell suspension that containsthe specified number of cells
提示
- 请特别注意 Geltrex 基质的温度条件。始终保持冰冷状态。
- 制备细胞悬液时,确保培养基处于冰冷状态。这种冰冷培养基不会伤害细胞。
- 确保在将 Geltrex 基质加入悬液后充分混匀,且不会形成气泡。
- 我们发现接种细胞后离心微孔板有助于细胞聚集,从而形成均匀的球状体。但是,此步骤并非必需步骤。
存在 Geltrex 基质时培养的 PC-3 球状体的形态
使用 Geltrex 基质接种 150–5,000 个 PC-3 细胞用于生成球状体,并在第3天、第5天、第7天和第9天使用 EVOS M7000 显微镜在4倍放大倍率下捕获球状体的明场图像。比例尺为 650 μm。
不存在 Geltrex 基质时培养的 PC-3 球状体的形态
在不使用 Geltrex 基质的条件下接种 150–5,000 个 PC-3 细胞用于生成球状体,并在第3天、第5天、第7天和第9天使用 EVOS M7000 显微镜在4倍放大倍率下捕获球状体的明场图像。比例尺为 650 μm。
PC3 球状体的表征
使用 PrestoBlue HS 细胞活力检测试剂评估细胞活力
- 按照上述球状体生成实验方案生成球状体。第5天,使用 PrestoBlue HS 细胞活力检测试剂进行细胞活力检测。
- 将 PrestoBlue HS 试剂加热至室温。然后,使用多通道移液器将 20 μl 试剂添加到含有 200 μl 培养基的每个孔中,并通过 2–3 次移液轻轻混合。使用仅含新鲜培养基和试剂的孔作为归一化对照(空白)。
- 将微孔板在 37°C 下孵育4小时。
- 之后,使用具有以下设置的 Varioskan LUX 多功能酶标仪读取荧光值:
- 激发波长:560 nm;发射波长:590 nm
- 12 nm 带宽
- 测量时间:100 ms
- 微孔板底部读数
- 仪器温度:37°C
将数据导出至 Microsoft Excel 进行分析。按空白对照值对各荧光值进行归一化,并使用绘图和统计软件绘制每个细胞接种数至少6份重复样本的平均值。该实验重复3次。
细胞接种后第5天 PC-3 球状体的相对活力图表。误差线代表 SEM。
使用 LIVE/DEAD 活力/细胞毒性检测试剂盒显现活细胞和死细胞
- 使用 LIVE/DEAD 活力/细胞毒性检测试剂盒进行染色,以显现第5天 PC-3 球状体中的活细胞和死细胞群。
- 在新鲜培养基中加入最终浓度分别为 1 μM 和 2 μM 的钙黄绿素 AM 和 EthD-1,制得工作溶液。(参见应用文档了解关于球状体荧光染色的更多信息)。
- 向工作溶液中添加 NucBlue Live ReadyProbes 试剂(2滴/ml),用于球状体核染色。将用后的球状体培养基以 1:1 的比例更换为工作溶液,然后在 37°C 下孵育3小时。
- 之后,使用 PBS + 5% FBS(1:1 更换)洗涤两次,最后重悬于 PBS + 0.5% FBS 中(1:1 更换,每次在室温下以 1,500 rpm 的转速离心微孔板5分钟,以沉淀球状体),以在荧光成像过程中尽量减弱背景。
- 使用 CellInsight CX7 高内涵筛选平台在 4X 物镜下捕获球状体的荧光图像。
显示活细胞(绿色荧光)和死细胞(红色荧光)群的第5天 PC-3 球状体的代表性图像(上方图像)。下方图像显示核染色。比例尺 = 100 μm。
第5天 PC-3 球状体内的死细胞百分比图表。使用 Varioskan LUX 多功能酶标仪采集荧光读数。使用 GraphPad Prism 将数值绘制为图表。使用经过 70% 甲醇整夜处理的球状体作为各自接种密度下的死细胞阳性对照。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。