球状体生成前 SKOV-3 细胞的维持培养
从液氮中解冻后,将细胞维持培养在 Nunclon Delta T25 细胞培养瓶内添加了 10% Gibco FBS 和 1% Pen-Strep 的 Gibco McCoy’s 5A 培养基中,经1次传代后接种用于生成球状体。然后遵循 ATCC 实验方案进行传代培养。
所需材料
- Nunclon Sphera 96孔板
- 完全培养基(添加了 10% FBS 和 1% Pen-Strep 的 Gibco McCoy’s 5A 培养基)
- 1X PBS
- TrypLE 试剂
- 配有旋转吊篮转头和96孔板支架的离心机
- Countess II 细胞计数仪或血细胞计数器
- 15/50 ml 离心管
- 多通道移液器
- 无菌试剂加样槽
球状体生成实验方案
- 在实验当天,从培养瓶中吸出培养基,在 1X PBS 中洗涤细胞一次,然后用 1–1.5 ml TrypLE 试剂解离。
- 使用4倍体积的完全培养基中和 TrypLE 试剂,并使用 Countess II 细胞计数舱室采集活细胞计数和活力。采集活力达到 >90% 的细胞用于生成球状体。
- 在完全培养基中对细胞储备液进行 1:10 至 1:20 稀释,以更容易计算细胞接种密度。
- 使用细胞接种计算器计算接种细胞数。
- 使用多通道移液器将所需数量的细胞接种到 Nunclon Sphera 微孔板各自的孔中。最终体积保持在 100 μl。
- 将微孔板以 250 g 的设置离心5分钟,然后置于培养箱中。此为第0天。
- 球状体在第1天(18–24 小时)准备就绪。
Cell Seeding Calculator
Number of live cells/mL
(as determined by the Countess Automated Cell Counter)
Number of cells to seed per well
(user-specified number)
(as determined by the Countess Automated Cell Counter)
Number of cells to seed per well
(user-specified number)
... µL
Volume of cell suspension that containsthe specified number of cells
提示
- 用 PBS 填充微孔板最外侧的孔,防止孵育过程中培养基蒸发。
- 接种细胞前,确保使用单细胞悬液。团块不会生成均匀的球状体。
- 我们发现接种细胞后离心微孔板有助于细胞聚集,从而形成均匀的球状体。但是,此步骤并非必需步骤。
备注
- 与第0天相比,第1天的细胞聚集体显著压实。
- 与第1天相比,第3天聚集体进一步压实且细胞死亡增加。
- 第3天之后,球状体的压实减弱。
- <5,000 和 >10,000 的细胞接种密度不会形成良好的球状体。
SKOV-3 球状体的形态
接种 2,500–20,000 个 SKOV-3 细胞用于生成球状体,并在第0天、第1天和第3天使用 EVOS M7000 显微镜在4倍放大倍率下采集球状体的明场图像。比例尺为 650 μm。
SKOV-3 球状体的表征
使用 LIVE/DEAD 活力/细胞毒性检测试剂盒显现活细胞和死细胞
- 使用 LIVE/DEAD 活力/细胞毒性检测试剂盒中的试剂进行染色,以显现第1天和第3天 SKOV-3 球状体中的活细胞和死细胞群。
- 在 1X PBS 中加入最终浓度均为 2 μM 的钙黄绿素 AM 和 EthD-1,制得工作溶液。(参见应用文档了解关于球状体荧光染色的更多信息)。
- 向工作溶液中添加 NucBlue Live ReadyProbes 试剂(2滴/ml),用于球状体核染色。然后向含 100 μl 用后培养基的96孔板各孔中加入 100 μl 此工作溶液。然后将孔板置于 37°C 孵育3小时。
- 之后,将微孔板在室温下以 250 g 的设置离心5分钟,将培养基按 1:1 比例更换为 PBS 并再次离心,以在荧光成像过程中尽量减弱背景。
- 使用 CellInsight CX7 高内涵筛选平台在 4X 物镜下捕获荧光图像。每幅图像的最大强度投影为10 μm z 轴层扫(15–25 层扫,具体取决于球状体尺寸)。
备注:随着球状体直径增大,染料渗透率下降,并且死细胞群扩大(红色染色)。
显示活细胞(绿色荧光)和死细胞(红色荧光)群的第1天(上方图像)和第3天(下方图像)SKOV-2 球状体的代表性图像。比例尺 = 300 μm。对细胞核进行伪彩色处理,以获得更好的可见性。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。