Gibco Dynamis 培养基
在保持 CD Forti CHO 培养基特点的同时,通过改进溶解度,大大缩短溶解时间,提升溶解流程的操作便易性。同时提供多种不同培养基,不仅缩短大规模工艺生产时间,提高生物反应器的有效工作容积,和有效提高特异性产物表达量。
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 一次性生物反应器
包括一次性生物反应器罐(S.U.B.), 并可集成Finesse™ G3Lite™ 控制器。 反应罐体积从50L-2,000L可选, 调节比为5:1可确保规模稳定地从中试试验扩展到临床前和商品化生产。 反应罐安装数量超过1,200个, 已被国内外客户广泛接受。适用于批次、补料和灌注培养; 悬浮或微载体培养。
MycoSEQ 支原体检测系统
基于实时定量 PCR 技术对支原体进行检测的高灵敏度快速检测系统,可在 5 小时内获得指导结果。满足欧洲药典要求,可识别 90 多种支原体,区分阳性对照避免交叉污染。可用于全程支原体污染检测,避免支原体污染扩大对生产过程造成的巨大损失。
Gibco Media Express 定制细胞培养基
专为生物制药开发阶段的小规模工艺开发科学家和工程师设计,以加速培养基开和规模放大。从订购到送货只需要 10 天,可以提供干粉、液体和 AGT 三种类型的培养基,满足您多种需求。
Gibco 细胞培养基
50 多年发展中始中在全球细胞培养行业中占据领导地位,供应全球 160 多个国家的科研机构与超过 600 家的工业用户使用,全球排名前 25 家生物制药公司已有 24 家採用 Gibco 细胞培养基。
一次性机械混合系统
集成式刚性容器,单层或夹套式不锈钢配置,从 50L 到 2000L 容积选择,满足干粉培养基和缓冲液的溶解,血清、试剂和细胞培养基的无菌混合,无菌液体分馏的合并等应用。
一次性发酵罐
专为微生物发酵设计的一次性产品,取代传统不锈钢发酵罐,体积范围30-300L可选。无需作 CIP 和 SIP,帮助您的工艺从摇瓶顺利移转至一次性发酵罐上。
DS300 一次性配液设备
采用机械搅拌、聚乙烯材质容器,提供 50 - 300L 体积可选。其优势在于无交叉污染,无需 CIP/SIP,经济效益高。
S.U.M. 一次性配液设备
采用机械搅拌、不锈钢材质容器,提供 50 - 2000L 体积可选。支持控温、电极和在线称重功能。其优势在于无交叉污染,无需 CIP/SIP, 经济效益高。
Smartainer II 一次性储液容器
坚实耐用的不锈钢储液桶,体积范围 500 - 2000L
一次性干粉储存袋
提供 1kg、5kg 和 25kg 三种规格,用于预装培养基、缓冲盐等干粉物料,可直接和 Thermo Fisher 各种一次性搅拌系统 袋子进行对接,实现无扬尘的容液配制过程。
HyQ HarvasTainer BPC 微载体分离袋
可实现在密闭环境中一步分离载体和收获贴壁细胞,减少污染,增加回收率。通过在200L袋子内部套接具有一定孔径的25L内袋,该系统可非常方便的进行微载体的收获和细胞消化液的分离。
一次性反应袋
无菌一次性即拆即用产品,体积范围 25-2000L 可选。搅拌桨为密闭集成在反应袋内,专利技术双 Sparger 通气系统,袋子CX 5-14 膜材质採用 5 层一次性共挤出膜生产,经过严格的溶出物验证,具有优良的工艺放大性能。
亲和层析介质: Poros MabCapture A
针对单克隆抗体制备过程,能快速、特异捕获目标抗体、高效纯化的特点。独有的灌注层析技术和硬性颗粒作为介质,高通量下仍具备高的动态结合载量,使得单克隆抗体纯化工艺更高效。
阳离子交换层析介质: POROS HS50
以高分子多聚物作的刚性介质,可在高压力与高流速下进行操作,可线性放大,表现稳定。在抗体制备中去除聚体和异构体。
阳离子交换层析介质: Poros XS
适用于单克隆抗体、重组蛋白、疫苗、血液制品、病毒、DNA 和多肽等产品的分离与纯化。
阴离子交换层析介质: Poros XQ
强阴离子交换层析填料在抗体制备工艺中起到对抗体产品精制的作用,能有效降低核酸水平与内毒素水平。在高盐条件下, 对核酸仍具有很高的结合能力。
ViralSEQ™ 病毒检测系统
基于 Taqman 探针技术,应用实时定量 PCR 技术对支原体进行检测的高灵敏度快速检测系统,可在 5 小时内获得结果。可用于细胞培养生产全过程,有助于早期发现污染事件,避免损失。
resDNASEQ™ 宿主细胞DNA残留定量系统
基于实时定量 PCR 技术对宿主细胞残留 DNA 快速定量检测的系统。检测准确,避免样品复测;多细胞系检测,满足多种工艺需求;可自动化操作,满足高通量检测需求。
ProteinSEQ™蛋白 A 和 宿主蛋白残留定量系统
突破性的蛋白 PCR 技术可以实现灵敏准确地宿主细胞残留蛋白定量检测,可精准检测最低 0.2ng/mL 的 HCP 或者 2.5pg/mL 的蛋白 A 残留。动态监测范围宽,极大地降低了多梯度稀释的需求。基于抗体的检测原理,具有极高的灵敏度和抗干扰能力。重复性好,可以自动化操作。
MicroSEQ™ 快速微生物鉴定系统
微生物鉴定的全球推荐方法。基于基因测序原理准确鉴定细菌和真菌,全面解决微生物污染问题。无需染色辅助,得到单菌落后 5 小时即可得到检测结果。目前最广泛的验证数据库,终身免费升级;各国药典公认,伯杰氏手册推荐方法。
GlycanAssure 糖型鉴定系统
糖基化是影响基于单克隆抗体生物治疗药物的关键质量属性之 一。本系統可在 7-9 个小时内得到 96 个样品的数据,与传统繁琐多步骤样本制备过程相比 (耗时从 1 天到几天不等),更能快速样本制备。 多种荧光染料,同时支持 CE、HPLC 和高通量 3500XL 基因分析仪平台检测。
EasyFill 细胞工厂产品
省时省空间、用于大规模细胞培养的装置:1×10层 EasyFill 细胞工厂相当于 36×T-175 培养瓶;无菌无热源,即拆即用,无需其他附件;大口设计易于液体的快速灌注和排空;Plug 和 play 连接器,方便的拔插式降低污染风险
细胞工厂
用于工业批量生产,如疫苗,单克隆抗体或者制药工业;适合粘壁细胞;也能用于悬浮培养;生长运动参数与实验及培养完全相同;可以方便地按比例扩增,可以选择1、2、4、10和40层;受污染风险低;结构紧密;通过 Nunclon 认证的表面处理确保了细胞粘附和生长的最佳条件
高密度细胞工厂
高密度细胞工厂系统 (HDCF) 是一种新型的 Nunc 细胞工厂系统。与标准细胞工厂系统 (CF) 相比,增加了30%的表面积,同时占用的空间相同。
Nalgene Carboy 细口大瓶产品
密封设计确保所储存材料不在保存或运输过程中损失;可选择一次性无菌产品,免除灭菌及验证步骤;器皿设计确保清洁验证;卫生级装配产品可选,更简易的清洁验证及处理;
Nunc 细胞工厂自动化设备
ACFM 是一个电动控制的系统,可以自动灌注和清空多个细胞工厂中的培养液或细胞悬液;Nunc 培养箱可实现自动 CO2 和温度控制,且具有自动报警功能,内置风扇改善空气循环;振动器可手动或由定时器控制,频率可调,可平行振动分离细胞。
NUNC & NALGENE 冻存管
Nalgene 的外旋盖冻存管系列产品可用于常规细胞生物学研究和基因组研究,且可以单手操作,降低污染风险。Nunc 的冻存管提供内旋盖和外旋盖两种选择,适用于多种应用。2D 编码冻存管能满足大规模样品存储,且利于样品追踪管理
Nalgene Biotainer 生物储存瓶
降低残留污染的风险,节省清洁、灭菌及相关校验操作的成本。 使用专为制药和生物药生产商设计的无菌、即用型 Nalgene Biotainer 生物存储容器瓶。 冷冻应用的绝佳之选。
Nalgene 白金硅胶管
用于蠕动泵的 Nalgene 医药级白金硬化硅胶管确保持续可靠和准确的液体输送。该管灵活耐用、高纯度透明的设计适用于包括制药、实验室和生物工艺生产等的多种泵和输送应用。
Nunc 细胞培养转瓶
采用 Nunc 细胞培养滚瓶提高细胞效率和产量,无需购买另外的生产设备或增多劳动力。 PETG 非常坚固,不易破损,可确保实验室和工业规模应用过程中贵重样品的安全,包括疫苗、细胞培养扩增和其他生物制品的生产。
Nunc™ 300cm2 Cell Culture Treated Flasks
赛默飞300cm2细胞培养处理烧瓶可以提高细胞附着和促进生长,并且可以在单层中扩大培养区域
Nunc™ EasYDish™ Dishes
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ 培养皿作为下一代细胞培养皿,可改进实验室内细胞培养的处理、堆叠和运送。斜切口握把环易于戴手套握持并保持稳定。培养皿经标准 Nunclon Delta 表面处理以最大程度粘附大多数类型的细胞。
Nunc™ Edge 2.0 96 孔板
独特设计的周围沟槽将板蒸发和边缘效应相关风险降到最低,为细胞检测实验提高生产力,同時提高实验效率,进而降低成本和减少相关产品浪费
TrypLE Select胰蛋白酶替代物
TrypLE™胰蛋白酶替代酶是一种利用微生物生产的动物胰蛋白酶替代物。它采用完全不含动物源性和人源性成分的可控式发酵工艺生产。Gibco TrypLE胰蛋白酶可冷藏,室温下可稳定储存24个月。
Finesse G3Lab Uninversal 控制器
G3LabUniversal控制器可实现对一次性反应器或可灭菌的实验室反应器和rockers系列摇摆式混合器的控制。系统包括一个公共设施供应塔和TruFlow气体流量控制。为了促使SmartParts实现配置的延伸,G3LabUniversal系统可全面用于从cGMP扩大工艺规模或缩小至实验室设备。
Finesse G3Lite 控制器
G3Lite控制Thermo Scientific HyPerforma一次性使用生物反应器(从25到2000L)也可兼容其他主要的供应商。G3Lite控制器是独立运行的,可移动,可以实现单一操作或者通过网络连接控制。
Finesse G3Pro Universal 控制器
G3Pro Universal可控制一次性反应器(25到2000L)和混合器(50到2000L)。系统包括公共设施供应塔,TruFlow气体流量控制,一个罐体适配箱(VAB)用于特殊罐体控制
Finesse G3Flex 控制器
G3Flex系统是用户定制化用于挑战独特或超复杂工艺的工作平台。G3Flex系统可以全面用于兼容或模块控制。一个典型的系统包括公共设施供应塔,泵塔和气体流量控制,包含一些附件用于连续培养,收获,补料称重分析。
Finesse 一次性电极
专门为实现最大稳定性和最小检测数据漂移而设计,我们的一次性电极包括了一个嵌入式SmartChip,可实现大量生产和工厂校准信息。Finesse一次性光学电极拥有专利设计并只采用USP Class VI(符合美国药典的硅胶材质)。所有电极都已完成灭菌和预校准。
Finesse 可灭菌的传感器
Finesse同样提供可反复使用的电极用于细胞培养和发酵罐工艺的监测。TruDO溶氧电极和TrupH电极特别设计为将偏移降到最小,适应于频繁的灭菌需要,确保每一批次的测量结果稳定。
Finesse Smart Rocker震荡式混合器
Finesse SmartRocker带来了新一代混合式生物反应器的控制和测量理念。一个SmartRocker由G3Lab通用控制器和Finesse TruBio软件控制,提供研究,工艺开发完整的解决方案,或者种子线产品的供应。
Finesse SmartGlass 生物反应器
Finesse SmartGlass 生物反应器提供1,3,7和15L的尺寸。卫生无死角的设计确保培养过程不易染菌以及每批次最低的损耗量。SmartGlass罐体的优势在于清洗安装便利,提高时间利用率。马达适配器由耦合适配口校准装置组成,实现简易装配。顶板的设计能轻易拆装,便于快速重装组件。
阴离子交换层析介质: Poros HQ 50
Poros HQ 50以季铵化的聚乙烯亚胺(Quaternized Polyethyleneimine)基团作为离子交换层析介质的功能配基基团。可用于单克隆抗体,重组蛋白,疫苗,血液制品,病毒,DNA以及多肽类等产品的分离与纯化。
抗体类亲和填料:CaptureSelect FcXL
CaptureSelect™ FcXL亲和层析介质是一款专门用于纯化重组人源IgG,Fc融合蛋白,IVIG的广谱亲和填料。
抗体类亲和填料:CaptureSelect KappaXL
CaptureSelect™ KappaXL亲和层析介质是一款专门用于纯化含有κ轻链的人源IgG, IgA, IgM, IgD, 和 IgE ,以及具有κ轻链的Fab片段的。百分之百识别结合所有人源抗体的κ轻链。
重组蛋白类亲和填料:CaptureSelect FSH
CaptureSelect FSH是一款高特异性,仅结合人源结构完整FSH分子的亲和填料。不结合单独的α或者β链,洗脱条件温和,无动物源及易于放大。
重组蛋白类亲和填料:CaptureSelect hCG
CaptureSelec hCG是一款选择性结合hCG的α链的亲和层析填料,同时交叉结合促黄体激素,促卵泡雌激素和促甲状腺激素;高回收率和高纯度;易于放大
重组蛋白类亲和填料:CaptureSelect hGH
CaptureSelec hGH是一款高特异性高效纯化hGH的亲和填料; 无动物源污染; 易于放大
重组蛋白类亲和填料:CaptureSelect TSH
CaptureSelect TSH是一款特异性的结合人源促甲状腺激素分子,易于放大的亲和层析填料
腺相关病毒亲和填料:CaptureSelect AAVX
Poros CaptureSelect AAVX 亲和介质对多种腺相关病毒(包括AAV1到AAV8和AAVrh10) 都有结合活性,迄今为止,所有被测试的血清型病毒都表现出对AAVX配体具有亲和力。
疏水填料: POROS Ethyl
POROS Ethyl疏水填料是目前市面上最弱的疏水填料,可用于大分子量蛋白,抗体及ADC的纯化中,具有高载量和高分辨率。
疏水填料:POROS Benzyl
POROS Benzyl疏水填料疏水集团为苯甲基,根据目标分子的大小采用流穿或者结合洗脱模式,具有高载量和高分辨率。
疏水填料:POROS Benzyl Ultra
POROS Benzyl Ultra是目前市面上疏水性最强的疏水填料,可在低电导条件下走流穿模式去除高聚体和多聚体。
ExpiCHO哺乳动物蛋白表达系统
Gibco™ ExpiCHO™哺乳动物瞬时表达系统在CHO细胞的重组蛋白瞬时生成方面带来了革命性的飞跃,可以获得高达3克/升的蛋白产量。这使您在药物研发过程的早期就可以快速且经济地获得CHO表达的蛋白。
ExpiSf昆虫蛋白表达系统
Gibco™ ExpiSf™ 是首个化学成分确定的昆虫蛋白表达系统,可实现一致的细胞生长和蛋白表达,彻底告别波动的结果。 蛋白产量远超传统的昆虫表达平台,且所需时间更短。其适用于从开发到生产的各种规模,可实现相同体积得率,是发现新疗法的理想系统。
Invitrogen Attune NxT流式细胞仪
InvitrogenTM AttuneTM NxT流式细胞仪是一款全新的台式流式细胞分析仪,采用创新的声波聚焦技术,在保证高精确度的同时可以10倍极速上样;仪器配置灵活,最高可达4激光14色,可满足各种实验方案和实验室预算要求。
iSort自动细胞分选仪
Invitrogen iSort自动细胞分选仪是一款自动化台式细胞分选系统,专为轻松进行GFP细胞分选而设计。 iSort细胞分选仪具有机载分选参数和简单的自动化设置,无需流式仪器使用经验也可完成操作。
Invitrogen™ Molecular Probes™ 荧光试剂
细胞表面受体与其特异性抗体结合时,可诱导发生受体介导的内吞作用。它们通常被作为靶向传递治疗用药物、毒素、酶或DNA的载体进行研究。我们可提供多种抗体标记染料,用于基于洗涤或淬灭的检测,对抗体内化进行检测。
Sorvall™ BIOS 16 生物制药离心机
Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 离心机用于要求持续运行、结果可重现以及数据可追溯的高品质收获、分离以及提纯生物工艺与方法。将样品处理容量提升到了高达 16 升,且占地面积小,拥有优化操作的创新功能,最大程度简化操作流程的同时提高生产率。
CO2培养箱
针对各种应用可以选择165升或者255升,结构紧凑、可叠放,有电抛光不锈钢或100%纯铜两种内表面材质可供选择,带孔可调的搁板,有方便的进出孔,凹型圆角易于清洁,外门可换开关方向,灵活度更高。
实验室低温保存箱:Revco High performance系列实验室低温保存箱
Revco 高性能实验室通用冷藏箱有一系列宽范围尺寸和规格的箱体,以适应几乎所有的应用。每台冷藏箱都具有先进的微处理温度控制器、高质 量的箱体结构和报警系统。正压强制气流循环维持箱体内温度均一性,保护您的珍贵样品。
Smart-Vue™ 配件
从各式各样的 Thermo Scientific™ Smart-Vue™ 配件中进行挑选,其中包括电源供应器、线缆以及安装硬件(与 Smart-Vue 无线监测系统配套使用)。
低温培养箱
Heratherm 低温培养箱采用 Peltier 技术,温控范围为 +5 至 +70 °C; Precision™ 制冷型培养箱温控范围 -10 至 +60 °C, 具有微处理器控制和强制空气循环的高效设计。Thermo Scientific™ 低温培养箱拥有台式和落地式两种选择,温控范围 +4 至 +60 °C 满足样品储存、培养和测试等应用所需的精确环境温度
BSC 生物安全柜
Thermo Scientific 生物安全柜每一天都为您提供经认证的性能和保护。 这是普通的安全柜做不到的。 我们的优势设计: SmartFlow 技术采用双直流电机,可实时地自动平衡安全柜的空气流入和下行气流速度; 数字化气流验证 (DAVe) 报警信号为您提供更好的保障
Thermo Scientific™ ThermoFlex™ & ThermoChill™ 循环冷却器
为您的生物工艺系统提供最佳热稳定性,精确调节生物反应器温度以保证在实验过程中得到可靠、一致的结果。满足吸热反应(加热)和放热反应(冷却)的需求,适用于容量从10 L-2000 L 以上的生物反应器
F1移液器
无阻尼量程调节,堪称无极变速,单手操作,量程锁定安全可靠,避免无意间误操作带来的量程改变,双活塞设计,增加50%吹出能力,减少挂壁和残留,提供精准度,防滑贴设计,无论徒手还是戴手套操作移液器,均可操作自如 。
细胞培养冻存管
采用 Thermo Scientific™ Nunc™ 生物样本库和细胞培养冻存管可将样品保存在常规冷冻至液氮气相多种环境下,提供内旋或外旋管。
超低温冰箱
•环保:碳氢制冷剂,比传统-80oC冰箱节能35%,安静2倍
•稳定:温度均一性 ≤ ±5℃,轻松过验证
•智能:7英寸彩色触屏控制系统,三级管理权限,15年数据存储,PDF格式报告导出
F2可调量程移液器
坚固耐用,磨砂表面,舒适的握持
耐腐蚀高品质材料,可整只高温高压灭菌,耐受UV线辐射,防止交叉污染
具有双活塞,减少挂壁和残留,提高移液精准度
F3可调量程移液器
宽阔的指靠,舒适耐用,具有颜色标识
经济耐用,耐磨耐腐蚀,耐UV线辐射
具有双活塞,减少挂壁和残留,提高移液精准度
Novus电动移液器
食指触控式吸排液按键,优于全拇指操控,避免拇指过度劳累损伤
唯一拥有全中文界面,最适合中国客户的使用
10种移液功能预置,9档排液速度可调,胜任实验室几乎所有的移液操作
ClipTip电动移液器
1. 连锁卡点密封系统,吸头和移液器良好密封,液面平齐,大大提高移液精准度。
2. 独一无二的间距调节窗口:预设24、48、96、384孔板标记,间距调节又快又准。
3. 强大的移液功能, 8种程序预置,模块关联编程,胜任实验室几乎所有的移液操作。
4. 云端数据管理、程序编辑、分享、下载、多用户管理等,蓝牙/USB传输,实现连接中的移液。
纯水系统
130 年以来,Thermo Scientific™ 实验室水系统一直是科学研究和工业生产客户所信赖的产品。我们的完整水纯化技术系列包括从电子去离子化、反渗透到蒸馏的解决方案,满足您最重要和日常应用的各种需求
摇床
拥有各种的产品型号——包括模拟或数字;空气浴、孵育式或制冷型;以及台式、落地式和可叠放型号——Thermo Scientific™ 轨道摇床、振荡器以及旋转混合器具备出色的性能、可提供准确和可重现的结果,满足您的全部应用需求。
环境培养箱
环境培养箱可适用于:
药物稳定性研究
包装产品的保质期测试
控温储存
昆虫以及其他大型生物学研究
半导体低温培养箱
在您需要精确控制温度的应用中,本设备在培养应用方面具有尚未完全开发的潜力。Thermo Scientific Heratherm 低温培养箱采用 Peltier 技术,温度范围为 +5 至 +70°C,可精确控温,以保证实验结果的可靠性。无危险制冷剂,与常规产品相比,该系列设备能耗更低,是节能实验室的理想选择。
超净台
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO 超净工作台可保护样品,具有最佳的效率、安全性和功能性。配有双直流电机以降低能耗。
实验室信息化建设(LIMS)
可靠而安全的数据管理。
Sorvall LYNX 6000 超速离心机
Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX 6000 超速离心机拥有经过简化变革的强大技术,包括 Thermo Scientific™ Auto-Lock™ 转子交换的按钮安全性和应用灵活性、转子即时检测与 Thermo Scientific™ Auto-ID 转子即时识别编程以及 Thermo Scientific™ Fiberlite™ 碳纤维转子的人体工程学和性能改进。实现高达 6 L 容量和高达 100,605 x g 的高通量样品处理,可灵活支持多用户和共享实验室设置的不断发展的研究需求,且设计具有可靠性以获得一致结果和最长正常运行时间。
Biofuge™ Stratos™ 系列离心机
Thermo Scientific™ Biofuge™ Stratos™ 离心机可避免失衡现象发生,确保结果可重现。 该系列产品提供优异转速和灵活性,可在紧凑空间内实现可靠的分离。 离心机有标准型和连续流动型可供选用;两种产品均操作简单,并配备无 CFC 的制冷系统,是温度敏感样品的理想选择。 提供包括生物封装安全转子在内的大量配件选择,增加仪器的多用途性。
Sorvall™ WX+ 超速离心机系列
通过占地面积小的 Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ 超速离心机系列充分利用您的实验室空间。 这些 Sorvall WX+ 超速离心机的离心速度高达 100,000 rpm,为您提供高性能处理应用所需的速度和性能。 另外,轻型抗疲劳的 Thermo Scientific™ Fiberlite™ 碳纤维转头可终生无需减速使用,具备直观易用的触控屏和不平衡耐受功能,从而加速了运行设置。
Cloud
对数据和仪器进行安全的远程访问。
Evolution260
定制化的软件界面,多种可选配件,内置大量方法满足生物研究的特殊需求
Biomate160
7英寸高清触摸屏,帕尔贴附件可实现精确控温,支持使用一次性微量比色皿
Evolution201/220
超长寿命的氙灯光源,始终如一的测试准度以及简便易用的软件操作,成为是制药用户的最佳选择
NanoDrop One/One
强大的自动光程技术对于高浓度样品的测量无需稀释可以准确测量,简化流程,加速试验
NanoDrop Lite
紧凑的设计,出色的准确性和可重复性,内置的软件使Lite足够精致
NanoDrop8000
高通量全波长超微量检测,一次性实现多个样品检测
NanoDrop3300
全波长超微量荧光检测,节约样本,提高灵敏度
7500 萤光定量 PCR
提供用于制药的 SEQ 快速分子学方法,有助于确保您的药物产品的质量和安全性。通过 PCR 和实时 PCR 等分子技术来帮助检测杂质和鉴定污染,从而迅速成为全球药物分析的遵循标准。
3500 基因分析仪
通过 DNA 测序技术来帮助检测杂质和鉴定污染,从而迅速成为全球药物分析的遵循标准。SEQ快速分子学方法同时也适用于在公共卫生实验室、化妆品及个人护理产品制造间、食品检测实验室和学术研究中心内使用。
3500Dx 基因分析仪
3500Dx 系列基因分析仪基于目前使用最广泛、最受信赖的测序技术Sanger 测序,可提供您所需的精确度。
SeqStudio 基因分析仪
新型Applied Biosystems SeqStudio基因分析仪是一款低通量易用台式系统,仅需一次简单的点击,即可提供金标准的Sanger测序技术和片段分析。
高效液相色谱仪(HPLC)
该产品包含了全面的 HPLC 色谱柱产品线,具有广泛选择性的现代化和创新性设计的色谱系统,能够无缝连接至 Thermo Scientific™ LC-MS 系统。
离子色谱(IC)
该系统在离子分析领域无可匹敌。无论您需要处理少量样品还是较大的工作量,无论您的分析任务简单还是极具挑战性,我们均能提供解决方案来满足您的性能和价格需求。
色谱分析数据系统 (CDS)
通过对您的色谱/质谱分析仪器进行统一的控制、处理和数据管理,简化您的实验室工作流程。
液相色谱质谱分析
识别复杂样品基质中的未知化合物,准确可靠地定量低量蛋白质、污染物、农残或药物代谢物。
电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)
创新型 ICP-MS 解决方案可实现可靠性、数据准确性和简易性,且直观的工作流程能实现易用性,从而让您的工作更加智能化。
变色龙软件(LIMS)
创新能力优化对您的工作流程。
Q Exactive UHMR(LIMS)
Q Exactive UHMR高分辨质谱仪最大质量范围可达80,000,广泛应用于结构生物学和生物制药研究。非变性质谱(MS)是研究大型蛋白复合体、蛋白质相互作用和蛋白配体间相互作用的强大技术。该方法在 MS 分析中保持生物分子的自然折叠状态及关联的非共价相互作用。Q Exactive UHMR 组合型四极杆-Oribitrap 质谱仪是首款将前所未有的超高质量数范围分辨率、超高灵敏度及 MS2 和 pseudo-MS3 性能进行独一无二的结合,以超越现今非变性质谱实验所能。
Vanquish Duo(LIMS)
完全生物兼容的液相系统;外观是一台液相的双梯度系统,可在生物制药研究中高效表征,通量加倍;两个独立的进样单元位于同一个自动进样器中,两套独立的流路;可搭配任意两个检测器使用
Glycanassure kit试剂盒(LIMS)
1.5小时内释放,标记并纯化NISTmAb的游离聚糖;结合Vanquish UHPLC系统和荧光检测器,鉴定到37个相对面积>0.03%的色谱峰; 其中相对面积>0.5%的色谱峰,三次进样RSD均小于5%
手持式近红外分析仪 MicroPHAZIR Rx
专为制药原料的现场鉴定设计、多组分定量分析、生产过程的问题排查
在线称重 Versa Rx
制药生产过程中的包装内的产品进行质量控制、满足最严格的产品质量控制要求的高精度高速检重秤
Prima Pro
发酵工艺、细胞培养工艺、为状态方程提供输出,对活细胞团、葡萄糖消耗速率、培养基浓度、酒精产率等进行估计