Thermo Scientific Nalgene 记录保存产品有助于保护实验室记录和人员。硬皮记录簿具有聚乙烯涂层封面,可耐受实验室化学品滴落和溢出造成的化学腐蚀。您可选择各种带有传统普通纸页的永久装订记录簿,也可选择 Nalgene PolyPaper 记录簿,其具有极其耐腐蚀的聚合物内页,可以更好地保护记录。
单张聚烯烃塑料纸也可用于创建单个文档,非常适合在可能会损坏纸质记录的恶劣天气下进行现场数据收集。借助耐化学侵蚀的聚烯烃塑料不干胶标签和 Nalgene 实验室记号笔,可对您的实验室试剂、样品容器和塑料及玻璃实验室器具进行可靠标记。
选择记录簿
PolyPaper 实验室记录簿 | 带纤维纸张内页的实验室记录簿 | 带纤维纸张内页的实验室记录簿 | 带纤维纸张内页的实验室记录簿 | 带纤维纸张内页的实验室记录簿 | 精装实验室记录簿 |
极其耐化学腐蚀的 PolyPaper 纸张 | 信纸大小、带网格的普通纸张内页 | 信纸大小、带水平线的普通纸张内页 | A4 标准尺寸、带网格的普通纸张内页 | A4 标准尺寸、带水平线的普通纸张内页 | 页数翻倍、带网格的无酸普通纸张内页 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6300-1000 | 6301-1000 | 6301-2000 | 6301-3000 | 6301-4000 | 6501-1000 |
黑色 | 深绿色封面 | 紫红色封面 | 深绿色封面 | 紫红色封面 | 紫红色封面 |
PolyPaper 纸张 | 木浆纤维纸张 | 木浆纤维纸张 | 木浆纤维纸张 | 木浆纤维纸张 | 无酸木浆纤维纸张 |
自定义尺寸纸张: 9.25x11.25 in. (23x29 cm) | 信纸尺寸纸张: 8.5x11 in. (22x28 cm) | 信纸尺寸纸张: 8.5x11 in. (22x28 cm) | A4(标准)尺寸纸张: 8.75x11.25 in. (22.2x29 cm) | A4(标准)尺寸纸张: 8.75x11.25 in. (22.2x29 cm) | 信纸尺寸纸张: 8.5x11 in. (22x28 cm) |
带网格 | 带网格 | 带水平线 | 带网格 | 带水平线 | 带网格 |
100页 | 96页 | 96页 | 96页 | 96页 | 184页 |
可用圆珠笔和永久记号笔书写 | 可用所有书写工具书写 | 可用所有书写工具书写 | 可用所有书写工具书写 | 可用所有书写工具书写 | 可用所有书写工具书写 |
相关产品
其他有用的产品
技术支持
如需帮助选择适合应用的产品,请致电+1.585.586.8800或(1.800.625.4327美国免费热线)联系 Nalgene 技术支持代表团队,或通过电子邮件将您的请求发送至
technicalsupport@thermofisher.com。
在奥地利、法国、德国、爱尔兰、瑞士和英国,请致电 +800 1234 9696(免费热线)或 +49.6184.90.6321 联系技术支持,或者将您的请求发送至 techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com。
法规支持:有关产品或材料声明的规范性文档,请通过 RocRegSupport@thermofisher.com 联系 Nalgene 法规支持部门
资源
- 改变使用玻璃制品的习惯手册
- 瓶和细口大瓶选择指南
- 塑料特性参考磁铁
- 塑料实验室器具化学品耐受性墙贴