您可信赖 Thermo Scientific 塑料试管架,其能为您实验室中的试管、离心管、锥形管和其他直径在13-30 mm 范围内的试管提供可靠的支撑和整理收纳。
是时候清理20世纪80年代留下来的破烂陈旧、发霉的木架了,用易于清洁、坚固耐用、高质量的塑料架来进行替换。锈迹斑斑、彩色涂层脱落、焊缝断裂的金属架是否已成为您实验室的噩梦?用 Nalgene Unwire 试管架来更换它们。不要满足于易坏的山寨货,满载状态下,它们根本无法承受试管的重量。
这些试管架能帮助您很好地完成工作,让您的实验室焕然一新、井然有序,为您今后的重要工作做好准备,完全值得信赖。
选择 Nalgene Unwire 试管架
使用我们极受欢迎的塑料试管架更换您的金属试管架。Nalgene Unwire 试管架不含会碎裂、剥落或被腐蚀的涂层。这些试管架均为一体成型,具有出色的强度和耐用性。Nalgene Unwire 试管架满载试管或离心管时,也可实现稳固支撑。表面光滑,可减少污染物滞留;没有易裂开的焊缝,没有锋利的边缘,无需组装——可直接使用。采用多种明亮、不易褪色的颜色模制而成,有助于让您的实验室和样品保持井然有序。末端板可贴上大标签,以便于轻松地识别样品。
Nalgene Resmer Unwire 试管架 | Nalgene Resmer Unwire 半高试管架 | Nalgene Unwire PP 试管架 |
可稳固满载装有样品的试管。建议用于台面操作、蒸汽灭菌和水浴 | 试管架高度减半,使用的实验台空间也减半。建议用于台面操作、蒸汽灭菌和水浴 | 额外提供冲击强度,适用于室温应用 |
![]() | ![]() | ![]() |
Resmer 制造技术 | Resmer 制造技术 | 填充聚丙烯材质 |
可高压灭菌,可在高达121℃ 的温度下使用 | 可高压灭菌,可在高达121℃ 的温度下使用 | 不可高压灭菌 |
不会在水中悬浮 | 不会在水中悬浮 | 不会在水中悬浮 |
提供可容纳13、16、20、25或30 mm 试管的规格 | 提供可容纳13、16、20、25或30 mm 试管的规格 | 提供可容纳13或16 mm 试管的规格 |
13 mm = 6x12 阵列 16 mm = 6x12 阵列 20 mm = 4x10 阵列 25 mm = 4x10 阵列 30 mm = 3x8 阵列 | 13 mm = 6x6 阵列 16 mm = 6x6 阵列 20 mm = 4x5 阵列 25 mm = 4x4 阵列 30 mm = 3x3 阵列 | 13 mm = 6x12 阵列 16 mm = 6x12 阵列 |
绿色、白色、蓝色、红色、黄色或橙色 | 绿色、白色、蓝色或红色 | 绿色、白色、蓝色或红色 |
选择通用试管架
Nalgene PP 试管架 | Nalgene PC 试管架 | Nalgene PC 倾斜试管架 | Nalgene 桩式试管架 | Thermo Scientific Flipper 四面管架 |
坚固耐用的通用试管架,标记了试管对应的位置,便于样品识别和取回 | 从冷冻室到高压灭菌室,试管架都能实现坚固耐用。采用透明聚碳酸酯材质,可清楚地查看试管内容物;标记了样品对应的位置 | 设计用于培养液体培养物,或制备一致的琼脂斜面。可将试管的角度调整5°或20°;标记了样品对应的位置 | 可以俯视视角清楚地查看试管内容物。适用于干燥电泳和色谱分析所用的玻璃板 | 可调整方向以容纳四种不同尺寸的试管(一次只能容纳一种尺寸的试管)。细胞培养应用的理想之选 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
聚丙烯 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | 填充聚丙烯 | 聚丙烯 |
不透明材质 | 可查看试管内容物的全貌 | 可查看试管内容物的全貌 | 可以俯视视角查看试管内容物的全貌 | 不透明材质 |
空置时可叠放 | 空置时可叠放 | 空置时可叠放 | 空置时可叠放 | 空置时可叠放 |
有手柄 | 有手柄 | 有手柄 | 无手柄 | 无手柄 |
不可高压灭菌 | 可高压灭菌 | 可高压灭菌 | 可高压灭菌 | 不可高压灭菌 |
不会在水中悬浮 | 不会在水中悬浮 | 不会在水中悬浮 | 不会在水中悬浮 | 不会在水中悬浮 |
试管位置采用数字和字母对应标记 | 试管位置采用数字和字母对应标记 | 试管位置采用数字和字母对应标记 | 未对应标记 | 试管位置采用数字和字母对应标记 |
平台上制有孔,从而可将试管倒置以实现试管沥干和干燥 | 平台上制有孔,从而可将试管倒置以实现试管沥干和干燥 | 平台上制有孔,从而可将试管倒置以实现试管沥干和干燥 | 采用模制肋板,从而可将试管倒置以实现试管沥干和干燥 | 不带试管沥干/干燥设计 |
三种规格:可容纳直径为13-25 mm 的试管 | 三种规格:可容纳直径为13-25 mm 的试管 | 两种规格:可容纳直径为15-16 mm 或20 mm 的试管 | 两种规格:可容纳直径为10-17 mm 的试管 | 一种规格:每个管架可容纳32支0.5 mL 或1.5 mL 微量离心管、4支15 mL 或50 mL 试管,每种试管均位于不同侧 |
13-16 mm 试管 = 4x10 阵列
| 13-16 mm 试管 = 4x10 阵列 16-20 mm 试管 = 4x10 阵列 21-25 mm 试管 = 3x8 阵列 | 15-16 mm 试管 = 4x10 阵列 20 mm 试管 = 4x10 阵列 | 10-13 mm 试管 = 8x12 阵列 14-17 mm 试管 = 5x10 阵列 | 一个管架——4个方向: 0.5 mL 微量离心管 = 4x8 阵列 1.5 mL 微量离心管 = 4x8 阵列 15 mL 锥形管 = 2x6 阵列 50 mL 锥形管 = 1x4 阵列 |
白色 | 白色/透明 | 白色/透明 | 白色或蓝色 | 粉色、绿色或橙色 |
相关产品
支持
需要技术支持吗?请发送电子邮件至 technicalsupport@thermofisher.com 来联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持。