借助 Thermo Scientific Nalgene 安全载瓶器和手提篮,可在实验室内方便地运送化学品瓶。安全载瓶器可将玻璃试剂瓶安全固定到位,当您拎着瓶子在基地的实验室之间穿梭时,其可提供缓冲,避免瓶子发生碰撞。4合1便携手提篮和多瓶架可容纳多个瓶子,便于在工位之间轻松、高效地运送瓶子。
选择载瓶器或手提篮
安全载瓶器,2.5 L | 载瓶器,4 L | 安全载瓶器,500 mL | 多瓶架,500 mL | 4合1便携手提篮 |
实现安全固定;为瓶子提供缓冲并防止泼洒 | 实现安全固定;为瓶子提供缓冲并防止泼洒 | 实现安全固定;为瓶子提供缓冲并防止泼洒 | 瓶架可容纳多达8个500 mL 瓶 | 敞开式手提篮,可容纳多种规格的瓶子 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6501-2500 | 6501-4000 | 6505-0010 | DS5996-0871 | 6565-0001 |
提供一定的碰撞防护效果 | 提供一定的碰撞防护效果 | 提供一定的碰撞防护效果 | 无碰撞防护效果 | 碰撞防护效果较小 |
瓶子完全盛放于载瓶器内 | 瓶子完全盛放于载瓶器内 | 瓶子完全盛放于载瓶器内 | 敞口架 | 敞口手提篮 |
可容纳1个2.5 L 玻璃化学品瓶 | 可容纳1个4 L 玻璃化学品瓶 | 可容纳6个500 mL 玻璃试剂瓶 | 可容纳8个500 mL 试剂瓶 | 可配置为容纳多种规格的瓶子 |
不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 可高压灭菌 | 不可高压灭菌 |
相关的 Nalgene 产品
技术支持
如需帮助选择适合应用的产品,请致电+1.585.586.8800或(1.800.625.4327美国免费热线)联系 Nalgene 技术支持代表团队,或通过电子邮件将您的请求发送至
technicalsupport@thermofisher.com。
在奥地利、法国、德国、爱尔兰、瑞士和英国,请致电 +800 1234 9696(免费热线)或 +49.6184.90.6321 联系技术支持,或者将您的请求发送至 techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com。
法规支持:有关产品或材料声明的规范性文档,请通过 RocRegSupport@thermofisher.com 联系 Nalgene 法规支持部
资源
其他资源
- 改变使用玻璃制品的习惯手册
- 瓶和细口大瓶选择指南
- 塑料特性参考磁铁
- 塑料实验室器具化学品耐受性墙贴