Nalgene 管产品包括各种尺寸和材料的全系列优质实验室管。选择聚氯乙烯 (PVC)、有机硅 (SI) 或聚氨酯 (PUR),用于需要柔性管材的应用。选择线性低密度聚乙烯 (LLDPE) 或我们的含氟聚合物(FEP或PFA)配方之一(具有半刚性和出色的化学兼容性)。请参阅以下内容和《Nalgene 管选择指南》,了解理化性质、推荐的应用以及尺寸公差的全面比较。
选择您的 Nalgene 导管
PVC 管 | Si 管 | PUR 管 | LLDPE 管 | FEP 管 | PFA 管 |
通用型实验室管,推荐用于冷凝器冷却水循环、化学品输送、废液管线、工艺材料输送。现在 使用非邻苯二甲酸酯增塑剂。 | 具有高纯度和低结合表明,适用于制药、实验室和生物加工制造等多种泵和输送应用。 | 它是蠕动泵应用的理想选择。优异的耐磨性、耐低温性、抗挠曲疲劳性。与 臭氧、脂肪烃和石油产品兼容。 | 价格经济实惠。 推荐用于食品应用。无毒。没有任何气味或味道。 | 温度范围广,吸水率低。特别适用于食品包装。出色的不黏性和化学品耐受性。 | 用于色谱分析、痕量金属分析、污染采样、高反应性或腐蚀性程序、制药工作、热酸蚀刻或者结合/吸附有问题处。出色的不黏性和化学品耐受性。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
柔性 | 柔性 | 柔性 | 半刚性 | 半刚性 | 半刚性 |
肖氏硬度 60-65(A) | 肖氏硬度 50-65(A) | 肖氏硬度 85(A) | 肖氏硬度 50(D) | 肖氏硬度 58(D) | 肖氏硬度 60(D) |
与锯齿接头兼容 | 与锯齿接头兼容 | 与锯齿接头兼容 | 与压合接头兼容 | 与压合接头兼容 | 与压合接头兼容 |
透明 | 半透明 | 透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 |
轻微气味 | 无气味 | 轻微气味 | 轻微气味 | 无气味 | 无气味 |
无味道 | 无味道 | 无味道 | 无味道 | 无味道 | 无味道 |
非邻苯二甲酸酯或邻苯二甲酸酯增塑剂** | 无增塑剂 | 无增塑剂 | 无增塑剂 | 无增塑剂 | 无增塑剂 |
食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | |
可高压灭菌* | 可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 可高压灭菌 | 可高压灭菌 |
**邻苯二甲酸酯增塑剂警告:癌症和生殖危害 www.p65warnings.ca.gov/
化学兼容性图表
PVC 管 | Si 管 | PUR 管 | LLDPE 管 | FEP 管 | PFA 管 | |
稀酸或弱酸 | E | E | F | E | E | E |
浓缩强酸^ | F | G | N | E | E | E |
脂肪醇类 | G | G | N | E | E | E |
醛 | N | N | F | G | E | E |
弱碱 | E | E | G | E | E | E |
强碱 | G | G | F | G | E | E |
酯类 | N | F | N | G | E | E |
脂肪族碳氢化合物 | F | N | E | F | E | E |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | F | E | E |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N | E | E |
芳香族酮类 | N | N | N | G | E | E |
强氧化剂 | F | G | N | F | E | E |
有关按化学品和应用温度划分的更详细的化学品耐受性指南,请参阅化学品耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天未造成损坏 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天造成轻微损坏或未造成损坏 |
F | 在 20oC 条件下持续接触 7 天造成部分影响 |
N | 不推荐使用。可能会立即造成损坏 |
^氧化酸除外,请参见"“强氧化剂”。"
Nalgene PVC 管
Nalgene PVC 管有多种尺寸和规格,包括公制尺寸、真空额定尺寸和适用于更高压力应用的编织再加固管。 所有类型管都是透明、柔性管,并且是 USDA 食品级。
非邻苯二甲酸酯类 透明 PVC 管 | 180 透明 PVC | 公制非邻苯二甲酸酯透明 PVC 管 | 非邻苯二甲酸酯透明 PVC 真空管 | 180 透明 PVC 真空 | 980 编织透明 PVC |
通用型实验室管、推荐用于冷却水循环、化学品输送、废液管线、工艺材料输送。非邻苯二甲酸酯增塑剂 | 通用型实验室管,推荐用于冷凝器冷却水循环、化学品输送、废液管线、工艺材料输送。 | 公制尺寸。 与非邻苯二甲酸酯透明 PVC 管相同的通用型实验室管。非邻苯二甲酸酯增塑剂 | 厚壁 PVC 管,适用于真空应用。 非邻苯二甲酸酯增塑剂 | 厚壁 PVC 管,适用于真空应用 | 编织加固管,适用于高压应用 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
与 Tygon E-3603 的适用范围相同 | 与 Tygon R-3603 的适用范围相同 | 与 Tygon E-3603 的适用范围相同 | 与 Tygon E-3603 的适用范围相同 | 与 Tygon R-3603 的适用范围相同 | |
食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 |
符合 USP VI 要求 | 符合 USP VI 级要求 | 符合 USP VI 要求 | 符合 USP VI 要求 | 符合 USP VI 级要求 | |
极低真空 | 极低真空 | 极低真空 | 完全真空 | 完全真空 | 无真空 |
低压等级 | 低压等级 | 低压等级 | 低压等级 | 低压等级 | 高压等级 |
工作温度 -32°C 至 71°C | 工作温度 -32°C 至 71°C | 工作温度 -32°C 至 71°C | 工作温度 -32°C 至 71°C | 工作温度 -32°C 至 71°C | 工作温度 -21°C 至 82°C |
撕裂强度良好 | 撕裂强度良好 | 撕裂强度良好 | 撕裂强度良好 | 撕裂强度良好 | 撕裂强度极好 |
耐磨性极好 | 耐磨性极好 | 耐磨性极好 | 耐磨性极好 | 耐磨性极好 | 耐磨性良好 |
非邻苯二甲酸酯增塑剂 | 邻苯二甲酸酯增塑剂 | 非邻苯二甲酸酯增塑剂 | 非邻苯二甲酸酯增塑剂 | 邻苯二甲酸酯增塑剂 | 邻苯二甲酸酯增塑剂 |
Nalgene 铂金固化硅胶管
Nalgene 铂金固化硅胶管是一种柔韧耐用的高纯度半透明管,适用于制药、实验室和生物加工制造等多种泵和输送应用。
医药级 | 医药级 泵尺寸 | Nalgene 50 | Nalgene 50 泵尺寸 | Nalgene 65 增强型 |
高纯度管,适用于制药、实验室和生物加工制造。增强法规支持 | 尺寸经优化适用于蠕动泵应用。推荐用于制药、实验室和生物加工制造。增强法规支持 | 推荐用于制药、实验室、生物加工制造和食品 & 饮料等多种泵和输送应用。 | 旨在延长蠕动泵的使用寿命 | 交织聚酯编织层,增加耐压性和抗扭结性 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 |
符合 USP VI 级要求 | 符合 USP VI 级要求 | 符合 USP VI 级要求 | 符合 USP VI 级要求 | 符合 USP VI 级要求 |
无细胞毒性 | 无细胞毒性 | 无细胞毒性 | 无细胞毒性 | 无细胞毒性 |
无热原 | 无热原 | 无热原 | 无热原 | 无热原 |
非溶血性 | 非溶血性 | 非溶血性 | 非溶血性 | 非溶血性 |
无真空 | 无真空 | 无真空 | 无真空 | 无真空 |
低压等级 | 低压等级 | 低压等级 | 低压等级 | 高压等级 |
工作温度 -62°C 至 232°C | 工作温度 -62°C 至 232°C | 工作温度 -62°C 至 232°C | 工作温度 -62°C 至 232°C | 工作温度 -62°C 至 232°C |
撕裂强度一般 | 撕裂强度一般 | 撕裂强度一般 | 撕裂强度一般 | 撕裂强度一般 |
耐磨性一般 | 耐磨性一般 | 耐磨性一般 | 耐磨性一般 | 耐磨性一般 |
双层袋装 | 双层袋装 | 双层袋装 | 双层袋装 | 双层袋装 |
可高压灭菌 | 可高压灭菌 | 可高压灭菌 | 可高压灭菌 | 可高压灭菌 |
了解塑料材料及其在实验室内的性能
选择适用于科学应用的塑料材料是获得科学成功的关键。详细了解塑料材料、材料属性以及如何选择最适合您实验室应用的塑料产品。
支持中心
需要技术支持吗? 请发送电子邮件至 technicalsupport@thermofisher.com 来联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持。