选择适用于科学应用的塑料材料是获得科学成功的关键。并非所有的塑料都是在考虑到科学实验室严苛要求的条件下制造的,而实际上某些日用材料和成型添加剂可能会影响您的工作,因为溶出物会危及或破坏您的研究。这就是 Thermo Scientific Nalgene 实验室器具和容器仅采用高品质的实验室、制药和食品级塑料树脂制成的原因。1 我们的树脂经过精心选择,可较大限度地减少添加剂和潜在析出物。我们不使用增塑剂2 或填充剂。Nalgene 树脂的总灰分含量(衡量无机杂质的指标)低于竞争品牌。
我们的大多数树脂都经药品主文件 (DMF) 注册,符合多项法规规定,包括 USP Class VI、EP 专论和非细胞毒性(指示与生物材料的相容性)、40 CFR Pt 177 和 EU 食品接触材料指令、CONEG、RoHS、CA Prop 65、SARA Title III Sec 313、21 等。大多数 Nalgene 塑料树脂不含动物源性化合物 (ADC)、双酚 A (BPA)3、邻苯二甲酸酯2,可与乳胶接触。
在客户保密情况下,通过与 Nalgene 监管支持部门联系,树脂专用监管数据可用于关键应用。
1.某些 PMP 实验室器具不是食品级的。有关具体产品声明的问题,请联系 Nalgene 监管支持部门。
2.PVC 管材除外。Nalgene PVC 管材含有邻苯二甲酸酯类增塑剂 DEHP。
3.PC 和 PSF 产品含有 BPA。
什么是塑料?
塑料是由有机聚合物和可稳定材料的添加剂组成的一系列高分子量合成材料。
例如,聚乙烯聚合物是一连串乙烯单体。
- 聚 (poly) = 多个 单 (mono) = 一个
- 体 ("mer") = 有机合成砌块(单个单位是"单体")
- 在存在热量、压力和催化剂的条件下发生
聚合不同单体可获得不同聚合物
单体 | 异丙烯 | 苯乙烯 | 甲基戊烯 | 氟化乙基丙烯 |
聚合物 | 聚丙烯 | 聚苯乙烯 | 聚甲基戊烯 | Teflon FEP |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
单体 |
单体 |
聚合物 |
聚合物 |
甲基戊烯 |
聚合物的性能因以下各项的不同而有所差异
- 链长度
- 分子链中的化学反应位点
- 链分支
- 折叠成 3-D 结构的链
单体 |
单体 |
聚合物 |
聚合物 |
甲基戊烯 |
LDPE | HDPE | |
链分支 | ![]() | ![]() |
链折叠 | ![]() | ![]() |
- 3-D 聚合物结构
晶体 | 非晶体 | ||
![]() |
| ![]() |
|
塑料产品由塑料树脂珠模制而成
塑料材料在化工厂中合成,然后制成树脂小珠或散装粉末。赛默飞世尔科技等公司购买树脂珠形式的塑料材料,然后将这些树脂模制成产品。
塑料树脂 = 聚合物 + 添加剂 + 杂质
必要的添加剂通常包括热稳定剂和抗氧化剂,热稳定剂能让塑料材料在不发生聚合物降解的情况下熔融然后模制成有用产品,抗氧化剂通过减缓聚合物分解以及减缓变色、脆化和开裂等老化迹象的出现来延长产品保质期。实验室成功的关键是尽可能少地使用这些添加剂(并且不使用不必要的添加剂)来制造可用的产品,同时尽可能减少溶出物的存在。实验室使用的塑料中不得含有脱模剂、填充剂和增塑剂等不必要的添加剂。
材料鉴定是确保 Nalgene 质量和一致性的关键。制造 Nalgene 实验室器具和瓶子时,我们慎之又慎地选择塑料树脂,确保它们对于实验室客户来说具有高品质。我们限定并规定了每种产品使用的具体树脂,尽可能不更换这些材料。即使我们的竞争对手一直从市场上购买较便宜的日用树脂,我们也决不妥协。我们坚持保证我们生产的每一批产品都经过了高质量测试并采用合格树脂。如果要作出更改(例如,如果树脂供应商更改配方),我们会开展大量的材料验证试验,并将向客户通知数据库中注册的客户通知相关更改。
不同种类的塑料具有不同的化学和物理特性。 它们可以在实验室中用于不同的工作。聚乙烯(LDPE 和 HDPE)、聚丙烯(PP 和 PPCO)、聚甲基戊烯 (PMP) 和 Teflon(PFA 和 FEP)等塑料与各种实验室化学品相容,并且在实验室中有许多应用,如瓶子、烧杯、量筒、盘、漏斗等。聚碳酸酯 (PC)、聚对苯二甲酸乙二醇酯 G 共聚物 (PETG) 和聚苯乙烯 (PS) 等其他塑料可提供类似玻璃的清晰度,便于查看实验室器具内的内容物,并且可用于制作培养基瓶、干燥器、低温箱和过滤器等器具。某些塑料可高压蒸汽灭菌,而其他塑料则会融化。在温度低于零度(-20℃、-80℃,甚至 -250℃)时,某些塑料可保持其弹性保护特性,而其他塑料在这些温度下会变脆,因此必须小心处理。
您可根据材料、树脂和物理特性查看 Nalgene 产品的物理特性。
技术资源
您不必成为聚合物科学专家即可在您的实验室中成功使用塑料实验室器具,从所购产品获得宝贵价值。 我们提供相关资源,化繁为简。
- 我们的在线 Nalgene 瓶和大瓶选择指南为交互式指南,并可根据应用进行查阅。
- 索取一份 Nalgene 耐化学性挂图,查看各种塑料与250多种具体化学品之间的化学相容性等级。
- 访问 Nalgene 学习中心,了解有关 Nalgene 实验室器具选择、使用、养护和可持续性的更多信息。
- 想和真人谈谈您的应用需求?请致电或发送电子邮件至 Nalgene 技术支持部门。