高压蒸汽灭菌必须注意在高压蒸汽灭菌器循环期间允许空气自由循环进出容器,特别是在通风和冷却阶段。如果容器没有正确排气,可能会发生塌陷或内爆(有时与熔化混淆)。当高压蒸汽灭菌容器带盖时,螺纹盖必须完全从容器上拧开;盖子可以按一个不规则的角度松散地放置在开口上,以确保螺纹不会意外旋紧。一旦容器完全冷却,就可以无菌地将盖子倾斜到位并拧紧。
聚甲基戊烯被归类为聚烯烃,是一种高分子量碳氢化合物。聚甲基戊烯类似于聚丙烯,但与链的每个单体基团连接的是异丁基基团而不是甲基基团。其耐化学性接近 PP。它更容易被不饱和烃、芳烃和氯化溶剂软化。
PMP 比 PP 更容易受到氧化剂的侵蚀。与所有聚烯烃一样,聚甲基戊烯是无毒无污染的且比水轻。PMP 出色的透明度、刚性和耐化学性以及耐高温性使其成为实验室器具的优质材料。
PMP 能经受住反复的高压蒸汽灭菌。它可以承受间歇性暴露在高达 175°C 的温度下。由聚甲基戊烯制成的产品在环境温度下具有脆性,如果从台面高度落下,可能会破裂或破碎。
快速链接
聚甲基戊烯用于制造各种 Nalgene 实验室器具,这些产品除了具有抗碎裂性,可高压蒸汽灭菌性和化学相容性之外,还具有视觉清晰度。
由聚甲基戊烯(PMP 或 TPX)制成的热门产品
物理特性
温度 | 物理学特性 | 渗透性 | 灭菌[4] | 监管 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
热变形温度 (HDT)[1]:82℃-90℃ 最高使用温度[2]:153℃–174℃ 脆化温度[12]:0℃-20℃ | 紫外线:抵抗性一般 坚硬 透明 可否微波加热[13]:是 比重:0.835 | cc.-mil/ 100in2-24hr.-atm cc.-mm/ m2-24 hr.-Bar | 高压蒸汽灭菌:是 EtO 灭菌:是 干热灭菌:否 辐照灭菌:临界 消毒剂灭菌:是 | 无细胞毒性[6]:是 适用于食品 & 饮料应用[7]:是[14] 法规 Part 21 CFR: 177.1520 |
化学相容性
下表包括在 20°C 下常规使用暴露等级。塑料材料抵抗化学侵蚀和损坏的能力还取决于温度、暴露于化学品下的时间和附加应力(例如离心)。有关 Nalgene 产品和材料的更详细的耐化学性等级,请参阅本页底部引用的相关资源。
类别 | 一般等级 |
稀酸或弱酸 | E |
高浓度强酸* | E |
脂肪醇类 | E |
醛类 | G |
碱 | E |
酯类 | E |
脂肪族碳氢化合物 | G |
芳香族碳氢化合物 | N |
卤化碳氢化合物 | N |
芳香族酮类 | F |
强氧化剂 | G |
*氧化酸除外;有关氧化酸的信息,请参见"强氧化剂"。
E | 持续暴露30天无损坏。塑料甚至可能耐受数年。 |
G | 持续暴露30天无损坏或轻微损坏。 |
F | 持续暴露7天有些影响。影响可能是塑料龟裂、开裂、强度下降或变色,具体情况与塑料性质有关。 |
N | 不建议连续使用。可能立即发生损坏,包括严重的龟裂、开裂、强度下降、变色、变形、溶解或渗透损失。 |
由聚甲基戊烯(PMP 或 TPX)制成的 Nalgene 产品
Nalgene PMP 产品的应用技巧
聚甲基戊烯实验室器具和容器可高压蒸汽灭菌。空容器的推荐高压蒸汽灭菌器循环为 121°C,15 psi下20分钟。注意:虽然 PMP 刻度量筒和容量瓶是可以进行高压蒸汽灭菌的,但高压蒸汽灭菌会影响测量精度。
高压蒸汽灭菌必须注意在高压蒸汽灭菌器循环期间允许空气自由循环进出容器,特别是在通风和冷却阶段。如果容器没有正确排气,可能会发生塌陷或内爆(有时与熔化混淆)。当高压蒸汽灭菌容器带盖时,螺纹盖必须完全从容器上拧开;盖子可以按一个不规则的角度松散地放置在开口上,以确保螺纹不会意外旋紧。一旦容器完全冷却,就可以无菌地将盖子倾斜到位并拧紧。
请务必遵循 PMP 实验室器具产品随附的所有高压蒸汽灭菌说明,或联系 Nalgene 技术支持部门获取特定产品的详细高压蒸汽灭菌说明。
塑料老化
PMP 塑料器具将会随着时间的推移逐渐老化。如果实验室器具明显变色(黄色、棕色等),如果您观察到裂缝或蜘蛛网状“龟裂”开始出现,则可能需要将旧的实验室器具更换掉。反复高压蒸汽灭菌会加速老化过程,需要更频繁地更换。为了减缓老化过程并延长 PMP 实验室器具的使用寿命,请将产品存放在柜内,避免直接暴露在紫外线下(包括室内顶灯),仅使用兼容的化学品,并使用 pH 值中性的洗涤剂(如 Nalgene L900)洗涤。
脚注:
[1].热变形温度是指当置于 66 psig (ASTM D648) 压力下时注塑棒材偏斜 0.1” 的温度。在非应力应用中,可以在热变形温度以上使用该材料;参阅最高使用温度。
[2].最高使用温度°C:这与最高连续使用温度、韧性/脆化温度和玻璃化转变温度有关,并且表示聚合物在几分钟至2小时内能够暴露的最高温度,其中强度损失极少或者几乎没有损失。
[3].塑料将吸收并保留大量的热量,导致表面出乎意料的高热。
[4].灭菌:高压蒸汽灭菌(121°C,15 psig 下20分钟) - 在高压蒸汽灭菌前用蒸馏水清洁和冲洗物品。(在高压蒸汽灭菌之前务必完全拧开螺纹盖。)在常温下对树脂没有明显影响的某些化学品,在高压蒸汽灭菌的温度下可能会对塑料产生不良影响,除非事先用蒸馏水清除。
EtO 气体灭菌 - 环氧乙烯:100% EtO、EtO:氮气混合物、EtO:HCFC 混合物
干热灭菌 - 在聚合物部件上无应力/负载的情况下,暴露在 160°C 下120分钟
消毒剂灭菌 - 苯扎氯铵、福尔马林/甲醛、过氧化氢、乙醇等
辐照灭菌 - 对未进行稳定化处理的塑料,在 25 kGy (2.5 MRad) 剂量下进行 γ 射线或 β 射线辐照。
[6].“是”表示根据 USP 和 ASTM 生物相容性测试标准,使用 WI38 人二倍体肺细胞系的 MEM 洗脱技术,已确定该树脂无细胞毒性。
[7].树脂符合《联邦食品和药品法案食品添加剂修正案》CFR21 部分的要求。最终用户负责验证与其特定应用一起使用的特定容器的合规性。
[12].脆化温度是指树脂制成的物品在跌落时可能破碎或破裂的温度。如果在使用和处理过程中保持谨慎,这并非最低使用温度。
[13].评级基于对暴露的空实验室器具使用600瓦功率进行5分钟测试。注意:请勿超过最高使用温度,或将实验室器具暴露于加热时会导致塑料侵蚀或被快速吸收的化学品。
[14].仅直身罐、烧杯和带刻度量筒。
技术支持
如需帮助选择适合您应用的产品,请致电 +1-585-586-8800 或(1-800-625-4327 美国免费热线),或通过电子邮件将您的请求发送至 technicalsupport@thermofisher.com,与 Nalgene 技术支持代表团队取得联系。
如果您位于奥地利、法国、德国、爱尔兰、瑞士和英国,请致电 +800-1234-9696(免费热线)或 +49-6184-90-6321,或通过电子邮件将您的请求发送至 techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com,与技术支持部门取得联系。
法规支持:有关产品或材料声明的监管文件,请通过 RocRegSupport@thermofisher.com 与 Nalgene 法规支持部门取得联系。
相关资源
如需了解有关化学、温度和暴露时间的化学相容性评级信息,请使用 Nalgene 一般实验室器具化学相容性指南
如需了解离心器具化学相容性评级信息,请仅使用离心器具耐化学性
表格
- 改变使用玻璃制品的习惯手册
- 瓶和细口大瓶选择指南
- 塑料特性参考磁贴
- 塑料实验室器具化学品耐受性墙贴