高温高压灭菌
PSF 实验室器具和瓶可高温高压灭菌。空容器的推荐高压釜循环为 121°C,15 psi,20分钟。高温高压灭菌必须注意在高压釜循环期间允许自由空气流入和流出容器,特别是在通风和冷却阶段。如果容器没有正确排气,可能会发生塌陷或内爆(有时易与熔化混淆)。
当对瓶进行高温高压灭菌时,螺纹盖必须完全从容器上拧开;盖子可按不规则的角度松散地放置在开口上,以确保螺纹不会意外啮合。一旦容器完全冷却,就可以无菌地将盖子翻到合适的位置并拧紧。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
聚砜 (PSF) 像聚碳酸酯一样,透明、坚固、无毒且非常坚韧。PSF 在高温高压灭菌过程中比 PC 更不容易发生水解反应,并且具有天然的淡黄色外观。PSF 耐酸、碱、水溶液、脂肪烃和醇。
PSF 由通过三种不同化学基团(异亚丙基、醚基和砜基)键合的亚苯基单元组成。三个化学键中的每一个都赋予了聚合物特定的性质,例如,化学耐受性、耐温性和抗冲击强度。由于其单体结构单元的性质,聚砜确实含有痕量的双酚 A (BPA)。
聚砜用于制造机械强度、可高温高压灭菌性、化学耐受性和透明度对产品性能至关重要的产品,例如离心管、可重复使用的过滤装置和稀释瓶。
温度 | 物理学特性 | 渗透性 | 灭菌[4] | 调节性 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
热变形温度 (HDT)[1]:174℃ 最高使用温度[2]:141-165℃ 脆化温度[12]: -100℃ | 坚固 紫外线:抵抗性差 透明度:透明的淡黄色外观 比重:1.24 可否微波加热[13]:是 | cc.-mil/ 100in2-24hr.-atm cc.-mm/ m2-24 hr.-Bar | 可高温高压灭菌:是 EtO 灭菌:是 干热灭菌:是 辐照灭菌:否 消毒剂灭菌:是 | 无细胞毒性[6]:是 适用于食品 & 饮料应用[7]:是 法规 Part 21 CFR: 177.1655 |
下表包括在 20°C 下的一般使用暴露等级。塑料材料抵抗化学侵蚀和损坏的能力还取决于温度,暴露于化学品下的长度和附加应力(例如离心)。有关 Nalgene 产品和材料的更详细的化学耐受性等级,请参阅本页底部引用的相关资源。
类别 | 一般等级 |
稀酸或弱酸 | E |
浓缩强酸 | G |
脂肪醇类 | G |
醛类 | F |
碱 | E |
酯类 | N |
脂肪族碳氢化合物 | G |
芳香族碳氢化合物 | N |
卤化碳氢化合物 | N |
芳香族酮类 | N |
强氧化剂 | G |
*氧化酸除外;有关氧化酸的信息,请参见"强氧化剂"。
E | 持续暴露30天无损坏。塑料甚至可能耐受数年。 |
G | 持续暴露30天无损坏或轻微损坏。 |
F | 持续暴露7天有些影响。影响可能是塑料龟裂、开裂、强度下降或变色,具体情况与塑料性质有关。 |
N | 不建议连续使用。可能立即发生损坏,包括严重的龟裂、开裂、强度下降、变色、变形、溶解或渗透损失。 |
只有非常特殊的 Nalgene 产品是由聚砜制成的。
可以通过透明的淡黄色外观识别可重复使用的 PSF 过滤器具。聚苯乙烯过滤器具是无色的,而聚丙烯过滤器具则具有乳白色雾度。
PSF Oakridge 离心管也可以通过其淡黄色透明外观与其他离心管材料区分开来。PSF 材料制成的只有 30ml 和 50ml 具有螺纹盖的 Oakridge 式管。相比之下,聚碳酸酯离心管无色透明,有更多种类和尺寸可供选择。
由 PSF 制成的 Nalgene 瓶是方形稀释瓶(约 200ml 容量)。与 Nalgene 聚丙烯共聚物(PPCO)稀释瓶相比,您可以再次通过其透明的淡黄色外观来区分它们,这些稀释瓶的外观呈乳白色。
使用、保养和清洁
如果暴露于研磨材料,PSF 实验室器具会被刮伤。请仅使用柔软的海绵型清洁用具而不要使用刷子。如果将 PSF 实验室器具放入洗碗机中,请用一块柔性管盖住任何硬质金属主轴,以防止它们刮伤实验室器具。
高温高压灭菌
PSF 实验室器具和瓶可高温高压灭菌。空容器的推荐高压釜循环为 121°C,15 psi,20分钟。高温高压灭菌必须注意在高压釜循环期间允许自由空气流入和流出容器,特别是在通风和冷却阶段。如果容器没有正确排气,可能会发生塌陷或内爆(有时易与熔化混淆)。
当对瓶进行高温高压灭菌时,螺纹盖必须完全从容器上拧开;盖子可按不规则的角度松散地放置在开口上,以确保螺纹不会意外啮合。一旦容器完全冷却,就可以无菌地将盖子翻到合适的位置并拧紧。
离心
PSF Oakridge 离心管设计用于高速离心,配备标准螺纹盖时,可承受高达 10,000xg 的离心力。当配备密封盖时,它们可在承受 50,000xg 的离心力情况下仍保持防漏。在所有情况下,离心管必须至少充满 80% 才能达到适当的性能。它们可以在冷藏或非冷藏离心机中旋转。
脚注:
[1].热变形温度是指当置于 66 psig (ASTM D648) 压力下时注塑棒材偏斜 0.1” 的温度。在非应力应用中,可以在热变形温度以上使用该材料;参阅最高使用温度。
[2].最高使用温度°C:这与最高连续使用温度、韧性/脆化温度和玻璃化转变温度有关,并且表示聚合物在几分钟至2小时内能够暴露的最高温度,其中强度损失极少或者几乎没有损失。
[4].灭菌:高温高压灭菌(121°C,15 psig 下20分钟) - 在高温高压灭菌前用蒸馏水清洁和冲洗物品。(在高温高压灭菌之前务必完全拧开螺纹盖。)除非事先用蒸馏水清除,否则在常温下对树脂没有明显影响的某些化学品,在高温高压灭菌的温度下可能会对塑料产生不良影响。
EtO 气体灭菌 - 环氧乙烯:100% EtO、EtO:氮气混合物、EtO:HCFC 混合物
干热灭菌 - 在聚合物上无应力/负载的情况下,暴露在 160°C 下120分钟
消毒剂灭菌 - 苯扎氯铵、福尔马林/甲醛、过氧化氢、乙醇等
辐照灭菌 - 对未进行稳定化处理的塑料,在 25 kGy (2.5 MRad) 剂量下进行 γ 射线或 β 射线辐照
[6].“是”表示已确定该树脂无细胞毒性,根据 USP 和 ASTM 生物相容性测试标准,使用 WI38 人二倍体肺细胞系的 MEM 洗脱技术而定。
[7].树脂符合“联邦食品和药品法”食品添加剂修正案 CFR21 部分的要求。最终用户负责验证与其特定应用一起使用的特定容器的合规性。
[12].脆化温度是指树脂制成的物品在掉落时可能破碎或破裂的温度。如果在使用和处理过程中保持谨慎,这并非最低的使用温度。
[13].评级基于对暴露的空实验室器具使用600瓦功率进行的5分钟测试。注意:请勿超过最高使用温度,或将实验室器具暴露于加热会导致侵蚀塑料或被快速吸收的化学品。
如需帮助选择适合您应用的产品,请致电 +1-585-586-8800 或(1-800-625-4327 美国免费热线),或通过电子邮件将您的请求发送至 technicalsupport@thermofisher.com,与 Nalgene 技术支持代表团队取得联系。
如果您位于奥地利、法国、德国、爱尔兰、瑞士和英国,请致电 +800-1234-9696(免费热线)或 +49-6184-90-6321,或通过电子邮件将您的请求发送至 techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com,与技术支持部门取得联系。
法规支持:有关产品或材料声明的监管文件,请通过 RocRegSupport@thermofisher.com 与 Nalgene 法规支持部门取得联系
如需了解有关化学、温度和暴露时间的化学相容性评级信息,请使用 Nalgene 一般实验室器具化学相容性指南
如需了解有关离心器具的化学相容性评级信息,请仅使用离心器具化学耐受性
表