高温高压灭菌
聚丙烯共聚物实验室器具和瓶可高温高压灭菌。空容器的推荐高压蒸汽灭菌器循环为 121°C,15 psi下20分钟。高压蒸汽灭菌必须注意在高压蒸汽灭菌器循环期间允许空气自由循环进出容器,特别是在通风和冷却阶段。如果容器没有正确排气,可能会发生塌陷或内爆(有时与熔化混淆)。
当对瓶和大瓶进行高压蒸汽灭菌时,螺纹盖必须完全从容器上拧开;盖子可以按一个倾斜角度松散地放置在开口上,以确保螺纹不会意外旋紧。一旦容器完全冷却,就可以无菌地将盖子倾斜到位并拧紧。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
与聚乙烯和聚丙烯类似,聚丙烯共聚物被归类为聚烯烃,是一种高分子量碳氢化合物。PPCO 是一种基本上线性的共聚物,具有重复的乙烯和丙烯序列,并且结合了两种聚合物的一些优点。
PPCO 可高压蒸汽灭菌,提供了聚丙烯的大部分高温性能,并提供了聚乙烯的一些低温强度和柔韧性。与所有聚烯烃一样,PPCO 是无毒无污染的且比水轻。PPCO 外观呈乳白色半透明状。
PPCO 可在室温下轻松耐受几乎所有化学品长达24小时。强氧化剂最终会导致脆化。长期暴露在紫外线下可能会对 PPCO 造成损坏。
由于 PPCO 具有保护弹性、抗冲击性和低成本,由该材料制造的实验室器具是硼硅酸盐玻璃器具的理想替代品,硼硅酸盐玻璃器具更容易破碎并造成人身伤害或研究材料损失。PPCO 实验室器具在实验室安全计划中发挥着重要作用,并且世界各地有越来越多的实验室在使用它。
聚丙烯共聚物用于制造各种各样的 Nalgene 实验室器具,包括瓶子、烧杯、刻度量筒、锥形瓶、离心管和许多其他产品,其中可高压蒸汽灭菌性和长期化学相容性是关键要求。您会发现有各种各样的 Nalgene PPCO 瓶可供选择。使用 Nalgene 瓶和大瓶选择指南快速查找您正在寻找的瓶子形状、尺寸和包装配置。
温度 | 物理学特性 | 渗透性 | 灭菌[4] | 监管 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
热变形温度 (HDT)[1]:90℃ 最高使用温度[2]:121℃ 脆化温度[12]:-40℃ | 紫外线:抵抗性一般 半刚性 半透明 可否微波加热[13]:临界[3] 比重:0.90 | cc.-mil/ 100in2-24hr.-atm cc.-mm/ m2-24 hr.-Bar | 高压蒸汽灭菌:是 ETO 灭菌:是 干热灭菌:否 辐照灭菌:否。变色和脆化,除非进行稳定化处理 消毒剂灭菌:是 | 无细胞毒性[6]:是 适用于食品 & 饮料应用[7]:是 法规 Part 21 CFR: 177.1580 |
下表包括在 20°C 下常规使用暴露等级。塑料材料抵抗化学侵蚀和损坏的能力还取决于温度、暴露于化学品下的时间和附加应力(例如离心)。有关 Nalgene 产品和材料的更详细的耐化学性等级,请参阅本页底部引用的相关资源。
类别 | 一般等级 |
稀酸或弱酸 | E |
高浓度强酸* | G |
脂肪醇类 | E |
醛类 | G |
碱 | E |
酯类 | G |
脂肪族碳氢化合物 | G |
芳香族碳氢化合物 | N |
卤化碳氢化合物 | N |
芳香族酮类 | N |
强氧化剂 | F |
*氧化酸除外;有关氧化酸的信息,请参见"强氧化剂"。
E | 持续暴露30天无损坏。塑料甚至可能耐受数年。 |
G | 持续暴露30天无损坏或轻微损坏。 |
F | 持续暴露7天有些影响。影响可能是塑料龟裂、开裂、强度下降或变色,具体情况与塑料性质有关。 |
N | 不建议连续使用。可能立即发生损坏,包括严重的龟裂、开裂、强度下降、变色、变形、溶解或渗透损失。 |
虽然聚丙烯共聚物的抗冲击性使其成为实验室中玻璃的潜在替代品,但您应该了解一些小技巧,以确保您充分利用 PPCO 实验室器具并在实验室应用中成功使用它。
材料识别
首先,您需要确保知道您的实验室器具是由哪种塑料制成,然后再进行更高要求的实验室处理,如高压蒸汽灭菌或腐蚀性化学品暴露。许多 Nalgene 产品都将材料识别代码模塑到产品上,以帮助您确定结构材料。例如,大部分 Nalgene 瓶的底部都模塑有材料代码(例如“PP”或”PPCO”)。烧杯的材料通过丝印方式印在侧面。许多实验室器具都在底部的某处模塑有代码。通过了解您所购产品的塑料材料,您可以选择适当的应用。
请务必遵循 PPCO 实验室器具产品随附的所有高压蒸汽灭菌说明,或联系技术支持部门获取特定产品的详细高压蒸汽灭菌说明。 对 PPCO 进行高压蒸汽灭菌,冷却后会导致 PPCO 材料的微小收缩,这会影响容量测量装置(如容量瓶和量筒)的精度。
塑料老化
PPCO 塑料器具将会随着时间的推移逐渐老化。如果实验室器具永久性变色(黄色、棕色、粉红色等),如果您观察到裂缝或蜘蛛网状“龟裂”开始出现,则可能需要将旧的实验室器具更换掉。挤压 Nalgene PPCO 瓶时应该有略硬但柔韧的感觉;如果您反而听到脆裂声或感觉到碎裂,请立即报废瓶子并更换,以防止使用中出现故障。每次使用前都应目视检查离心器具,并在它们出现任何开裂或龟裂时放弃使用。反复高压蒸汽灭菌会加速老化过程,需要更频繁地更换。为了减缓老化过程并延长 PPCO 实验室器具的使用寿命,请将产品存放在柜内,避免直接暴露在紫外线下(包括室内顶灯),仅使用兼容的化学品,并使用 pH 值中性的洗涤剂(如 Nalgene L900)洗涤。
可回收性
PPCO 产品在很多社区可得到回收(回收码 5)。如果使用得当,大多数 Nalgene PPCO 产品可重复使用,并在典型的实验室条件下可以使用很长时间,当这些产品达到使用限期后,可以对其进行回收,但前提是必须经过彻底清洁以便安全处理。
高温高压灭菌
聚丙烯共聚物实验室器具和瓶可高温高压灭菌。空容器的推荐高压蒸汽灭菌器循环为 121°C,15 psi下20分钟。高压蒸汽灭菌必须注意在高压蒸汽灭菌器循环期间允许空气自由循环进出容器,特别是在通风和冷却阶段。如果容器没有正确排气,可能会发生塌陷或内爆(有时与熔化混淆)。
当对瓶和大瓶进行高压蒸汽灭菌时,螺纹盖必须完全从容器上拧开;盖子可以按一个倾斜角度松散地放置在开口上,以确保螺纹不会意外旋紧。一旦容器完全冷却,就可以无菌地将盖子倾斜到位并拧紧。
脚注:
[1].热变形温度是指当置于 66 psig (ASTM D648) 压力下时注塑棒材偏斜 0.1” 的温度。在非应力应用中,可以在热变形温度以上使用该材料;参阅最高使用温度。
[2]. 最高使用温度°C:这与最高连续使用温度、韧性/脆化温度和玻璃化转变温度有关,并且表示聚合物在几分钟至2小时内能够暴露的最高温度,其中强度损失极少或者几乎没有损失。
[3].塑料将吸收并保留大量的热量,导致表面出乎意料的高热。
[4].灭菌:高温高压灭菌(121°C,15 psig 下20分钟) - 在高温高压灭菌前用蒸馏水清洁和冲洗物品。(在高压蒸汽灭菌之前务必完全拧开螺纹盖。)在常温下对树脂没有明显影响的某些化学品,在高压蒸汽灭菌的温度下可能会对塑料产生不良影响,除非事先用蒸馏水清除。
EtO 气体灭菌 - 环氧乙烯:100% EtO、EtO:氮气混合物、EtO:HCFC 混合物
干热灭菌 - 在聚合物部件上无应力/负载的情况下,暴露在 160°C 下120分钟
消毒剂灭菌 - 苯扎氯铵、福尔马林/甲醛、过氧化氢、乙醇等
辐照灭菌 - 对未进行稳定化处理的塑料,在 25 kGy (2.5 MRad) 剂量下进行 γ 射线或 β 射线辐照。
[6].“是”表示根据 USP 和 ASTM 生物相容性测试标准,使用 WI38 人二倍体肺细胞系的 MEM 洗脱技术,已确定该树脂无细胞毒性。
[7].树脂符合《联邦食品和药品法案食品添加剂修正案》CFR21 部分的要求。最终用户负责验证与其特定应用一起使用的特定容器的合规性。
[12].脆化温度是指树脂制成的物品在跌落时可能破碎或破裂的温度。如果在使用和处理过程中保持谨慎,这并非最低使用温度。
[13].评级基于对暴露的空实验室器具使用600瓦功率进行5分钟测试。注意:请勿超过最高使用温度,或将实验室器具暴露于加热时会导致塑料侵蚀或被快速吸收的化学品。
如需帮助选择适合您应用的产品,请致电 +1-585-586-8800 或(1-800-625-4327 美国免费热线),或通过电子邮件将您的请求发送至 technicalsupport@thermofisher.com,与 Nalgene 技术支持代表团队取得联系。
如果您位于奥地利、法国、德国、爱尔兰、瑞士和英国,请致电 +800-1234-9696(免费热线)或 +49-6184-90-6321,或通过电子邮件将您的请求发送至 techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com,与技术支持部门取得联系。
法规支持:有关产品或材料声明的监管文件,请通过 RocRegSupport@thermofisher.com 与 Nalgene 法规支持部门取得联系。
如需了解有关化学、温度和暴露时间的化学相容性评级信息,请使用 Nalgene 一般实验室器具化学相容性指南
如需了解离心器具化学相容性评级信息,请仅使用离心器具耐化学性
表格