Search Thermo Fisher Scientific
高密度聚乙烯 (HDPE) 是一种高分子量聚烯烃材料。与所有聚烯烃一样,HDPE 是无毒无污染的,并且具有出色的抗断裂性。它比水轻,可轻松耐受各种常见的实验室化学品,并具有乳白色半透明外观。
聚乙烯的聚合会得到基本上是直链的高分子量碳氢化合物。根据聚乙烯分子结构的相对支化度(侧链形成)对其进行分类,而使用选择性催化剂可以控制分子结构。HDPE 的侧链支化度小于LDPE,从而会得到更密集的三维结构。 因此,HDPE 的柔韧度小于 LDPE,并在更高温度 (120°C) 下熔化。
与其他聚烯烃一样,HDPE 具有化学惰性。强氧化剂最终会导致氧化和脆化。HDPE 在室温下不溶于任何溶剂。腐蚀性溶剂会导致其软化或膨胀,但这些影响通常是可逆的。长期暴露在紫外线下可能会对 HDPE 造成损坏。
高密度聚乙烯用于制造 Nalgene 瓶、大瓶和其他物品,其抗冲击强度和长期化学耐受性是关键要求。HDPE 的成本低于许多实验室器具材料,使其成为节省成本和实现产品价值的理想选择。很多 Nalgene 瓶都由 HDPE 制成。使用 Nalgene 瓶和大瓶选择指南快速查找您正在寻找的瓶子形状、尺寸和包装配置。
温度 | 物理学特性 | 渗透性 | 灭菌[4] | 监管 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
热变形温度 (HDT)[1]:65℃ 最高使用温度[2]:120℃ 脆化温度[3]:-100℃ | 紫外线:抵抗性差 半刚性 半透明 可否微波加热[12]:否 比重:0.95 | cc.-mil/ 100in2-24hr.-atm cc.-mm/ m2-24 hr.-Bar | 高压蒸汽灭菌:否 EtO 灭菌:是 干热灭菌:否 辐照灭菌:是 消毒剂灭菌:是 | 无细胞毒性[6]:是 适用于食品 & 饮料应用[7]:是[8] 法规 Part 21 CFR: 177.1520 |
下表包括了在 20oC 下常规使用暴露等级。塑料材料抵抗化学侵蚀和损坏的能力还取决于温度、暴露于化学品下的时间和附加应力(例如离心)。有关 Nalgene 产品和材料的更详细的耐化学性等级,请参阅本页底部引用的相关资源。
类别 | 通用级 |
稀酸或弱酸 | E |
高浓度强酸* | G |
脂肪醇类 | E |
醛类 | G |
碱 | E |
酯类 | G |
脂肪族碳氢化合物 | G |
芳香族碳氢化合物 | N |
卤化碳氢化合物 | N |
芳香族酮类 | N |
强氧化剂 | F |
*氧化酸除外;有关氧化酸的信息,请参见"强氧化剂"。
E | 持续暴露30天无损坏。塑料甚至可能耐受数年。 |
G | 持续暴露30天无损坏或轻微损坏。 |
F | 持续暴露7天有些影响。影响可能是塑料龟裂、开裂、强度下降或变色,具体情况与塑料性质有关。 |
N | 不建议连续使用。可能立即发生损坏,包括严重的龟裂、开裂、强度下降、变色、变形、溶解或渗透损失。 |
材料识别
即使 HDPE 的最高使用温度 (120°C) 非常接近于典型的高压蒸汽灭菌温度 (121°C),该材料也不可进行高压蒸汽灭菌。许多 Nalgene 产品都将材料识别信息模塑到产品上,以帮助您确定结构材料。例如,大部分 Nalgene 瓶的底部都模塑有材料代码 (“HDPE”)。通过了解您所购产品的塑料材料,您可以选择适当的应用。
塑料老化
HDPE 塑料器具将会随着时间的推移逐渐老化。如果实验室器具永久性变色(黄色、棕色、粉红色等),如果您观察到裂缝或蜘蛛网状“龟裂”开始出现,则可能需要将旧的实验室器具更换掉。挤压 Nalgene HDPE 瓶时应该有略硬但柔韧的感觉;如果您反而听到脆裂声或感觉到碎裂,请立即报废瓶子并更换,以防止使用中出现故障。为了减缓老化过程并延长 HDPE 实验室器具的使用寿命,请将产品存放在柜内,避免直接暴露在紫外线下(包括室内顶灯),仅使用兼容的化学品,并使用 pH 值中性的洗涤剂(如 Nalgene L900)洗涤。
可回收性
HDPE 产品在大部分社区可得到回收(回收码 2)。如果使用得当,大多数 Nalgene HDPE 产品可重复使用,并在典型的实验室条件下可以使用很长时间,当这些产品达到使用限期后,可以对其进行回收,但前提是必须经过彻底清洁以便安全处理。
脚注:
[1].热变形温度是指当置于 66 psig (ASTM D648) 压力下时注塑棒材偏斜 0.1” 的温度。在非应力应用中,可以在热变形温度以上使用该材料;参阅最高使用温度。
[2].最高使用温度°C:这与最高连续使用温度、韧性/脆化温度和玻璃化转变温度有关,并且表示聚合物在几分钟至2小时内能够暴露的最高温度,其中强度损失极少或者几乎没有损失。
[3].脆化温度是指树脂制成的物品在跌落时可能破碎或破裂的温度。如果在使用和处理过程中保持谨慎,这并非最低使用温度。
[4].灭菌:高压蒸汽灭菌(121°C,15 psig 下20分钟) - 在高压蒸汽灭菌前用蒸馏水清洁和冲洗物品。(在高压蒸汽灭菌之前务必完全拧开螺纹盖。)在常温下对树脂没有明显影响的某些化学品,在高压蒸汽灭菌的温度下可能会对塑料产生不良影响,需要事先用蒸馏水清除。
EtO 气体灭菌 - 环氧乙烯:100% EtO、EtO:氮气混合物、EtO:HCFC 混合物
干热灭菌 - 在聚合物部件上无应力/负载的情况下,暴露在 160°C 下120分钟
消毒剂灭菌 - 苯扎氯铵、福尔马林/甲醛、过氧化氢、乙醇等
辐照灭菌 - 对未进行稳定化处理的塑料,在 25 kGy (2.5 MRad) 剂量下进行 γ 射线或 β 射线辐照。
[6].“是”表示根据 USP 和 ASTM 生物相容性测试标准,使用 WI38 人二倍体肺细胞系的 MEM 洗脱技术,已确定该树脂无细胞毒性。
[7].树脂符合《联邦食品和药品法案食品添加剂修正案》CFR21 部分的要求。最终用户负责验证与其特定应用一起使用的特定容器的合规性。
[8].适用于:
- 非酸性水溶性产品;可含有盐、糖或同时含有这两种成分(pH 值高于5.0)
- 乳制品和改性乳制品;水包油乳剂(高或低脂肪含量)
- 潮湿的烘焙产品,表面不含游离脂肪或油
- 干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规177.1520的表2,但不包括条件 A - 高温灭菌(例如,-温度超过 100°C/212°F)
[12].评级基于对暴露的空实验室器具使用600瓦功率进行5分钟测试。注意:请勿超过最高使用温度,或将实验室器具暴露于加热时会导致塑料侵蚀或被快速吸收的化学品。
如需帮助选择适合您应用的产品,请致电 +1-585-586-8800 或(1-800-625-4327 美国免费热线),或通过电子邮件将您的请求发送至 technicalsupport@thermofisher.com,与 Nalgene 技术支持代表团队取得联系。
如果您位于奥地利、法国、德国、爱尔兰、瑞士和英国,请致电 +800-1234-9696(免费热线)或 +49-6184-90-6321,或通过电子邮件将您的请求发送至 techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com,与技术支持部门取得联系。
法规支持:有关产品或材料声明的监管文件,请通过 RocRegSupport@thermofisher.com 与 Nalgene 法规支持部门取得联系。
如需了解有关化学、温度和暴露时间的化学相容性评级信息,请使用 Nalgene 一般实验室器具化学相容性指南
如需了解离心器具化学相容性评级信息,请仅使用离心器具耐化学性
表格