聚对苯二甲酸乙二醇酯 G 共聚酯 (PETG) 被归类为工程树脂。工程树脂在要求苛刻的实验室应用中提供出色的强度和耐用性。对于特定用途,它们优于聚烯烃材料。
PETG 与许多其他工程树脂相似;然而,其玻璃般的透明度、韧性和出色的阻气性使其成为储存生物制品的理想选择。
快速链接
试验表明,PETG 在生物学上等同于或优于用于细胞培养应用的 1 型硼硅酸盐玻璃瓶。在使用多种细胞系的试验中,确定 PETG 无细胞毒性,并且储存在 PETG 瓶中的培养基显示出与对照培养基相当的增殖和形态特征。事实上,在 PETG 瓶表面上可以直接生长出良好的单层细胞。
PETG 可以使用辐照或相容化学品进行灭菌,但不能进行高压蒸汽灭菌。其耐化学性低于聚烯烃材料的耐化学性,评级为“一般”。
由于其强度、透明度、表面质量和低成本,PETG 被用于制造适合于细胞培养和培养基储存应用的无菌一次性容器。
由聚对苯二甲酸乙二醇酯 G 共聚酯 (PETG) 制成的热门产品
物理特性
温度 | 物理学特性 | 渗透性 | 灭菌[4] | 监管 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
热变形温度 (HDT)[1]:60℃–71℃ 最高使用温度[2]:70℃ 脆化温度[12]: -40℃ | 紫外线:抵抗性一般 中等柔韧性 透明 可否微波加热[13]:临界[3]: 比重:1.27
| cc.-mil/ 100in2-24hr.-atm cc.-mm/ m2-24 hr.-Bar | 高压蒸汽灭菌:否 EtO 灭菌:是 干热灭菌:否 辐照灭菌:是 消毒剂灭菌:部分
| 无细胞毒性[6]:是 适用于食品 & 饮料应用[7]:是[14] 法规 Part 21 CFR: 177.1315 |
化学相容性
下表包括在 20°C 下常规使用暴露等级。塑料材料抵抗化学侵蚀和损坏的能力还取决于温度、暴露于化学品下的时间和附加应力(例如离心)。有关 Nalgene 产品和材料的更详细的耐化学性等级,请参阅本页底部引用的相关资源。
类别 | 通用级 |
稀酸或弱酸 | G |
高浓度强酸* | N |
脂肪醇类 | G |
醛类 | G |
碱 | N |
酯类 | F |
脂肪族碳氢化合物 | G |
芳香族碳氢化合物 | N |
卤化碳氢化合物 | N |
芳香族酮类 | N |
强氧化剂 | F |
*氧化酸除外;有关氧化酸的信息,请参见"强氧化剂"。
E | 持续暴露30天无损坏。塑料甚至可能耐受数年。 |
G | 持续暴露30天无损坏或轻微损坏。 |
F | 持续暴露7天有些影响。影响可能是塑料龟裂、开裂、强度下降或变色,具体情况与塑料性质有关。 |
N | 不建议连续使用。可能立即发生损坏,包括严重的龟裂、开裂、强度下降、变色、变形、溶解或渗透损失。 |
由聚对苯二甲酸乙二醇酯 G 共聚酯 (PETG) 制成的 Nalgene 产品
- 带白色收缩带瓶盖的无菌培养基瓶 ›
- 认证级清洁容器 ›
- InVitro Biotainer 瓶 ›
- InVitro 滚瓶 ›
- 无菌一次性锥形瓶,通气盖,平底 ›
- 无菌一次性锥形瓶,通气盖,带挡板底部 ›
- 无菌一次性锥形瓶,不通气盖,平底 ›
- 无菌一次性锥形瓶,不通气盖,带挡板底部 ›
- 血清瓶,非无菌压盖式瓶口 ›
- 血清瓶,无菌压盖式瓶口 ›
- 血清瓶,非无菌外螺纹瓶口 ›
- 血清瓶,无菌外螺纹瓶口 ›
- 血清瓶,琥珀色,无菌外螺纹瓶口 ›
- 带盖诊断瓶,无菌托盘包装 ›
- 带盖诊断瓶,无菌散装 ›
- 方形培养基瓶散装托盘包装,非无菌包装瓶,带盖 ›
- 方形培养基瓶散装托盘包装,无菌包装瓶,带盖 ›
- 方形培养基瓶散装托盘包装,无菌包装瓶,无盖 ›
- 方形培养基瓶散装托盘包装,无菌包装瓶,带隔垫盖 ›
- 琥珀色方形培养基瓶散装托盘包装,非无菌包装瓶,带盖 ›
Nalgene PETG 产品的应用技巧
脚注:
[1].热变形温度是指当置于 66 psig (ASTM D648) 压力下时注塑棒材偏斜 0.1” 的温度。在非应力应用中,可以在热变形温度以上使用该材料;参阅最高使用温度。
[2].最高使用温度°C:这与最高连续使用温度、韧性/脆化温度和玻璃化转变温度有关,并且表示聚合物在几分钟至2小时内能够暴露的最高温度,其中强度损失极少或者几乎没有损失。
[3].塑料将吸收并保留大量的热量,导致表面出乎意料的高热。
[4].灭菌:高压蒸汽灭菌(121°C,15 psig 下20分钟) - 在高压蒸汽灭菌前用蒸馏水清洁和冲洗物品。(在高压蒸汽灭菌之前务必完全拧开螺纹盖。)在常温下对树脂没有明显影响的某些化学品,在高压蒸汽灭菌的温度下可能会对塑料产生不良影响,除非事先用蒸馏水清除。
EtO 气体灭菌 - 环氧乙烯:100% EtO、EtO:氮气混合物、EtO:HCFC 混合物
干热灭菌 - 在聚合物部件上无应力/负载的情况下,暴露在 160°C 下120分钟
消毒剂灭菌 - 苯扎氯铵、福尔马林/甲醛、过氧化氢、乙醇等
辐照灭菌 - 对未进行稳定化处理的塑料,在 25 kGy (2.5 MRad) 剂量下进行 γ 射线或 β 射线辐照
[6].“是”表示根据 USP 和 ASTM 生物相容性测试标准,使用 WI38 人二倍体肺细胞系的 MEM 洗脱技术,已确定该树脂无细胞毒性。
[7].树脂符合《联邦食品和药品法案食品添加剂修正案》CFR21 部分的要求。最终用户负责验证与其特定应用一起使用的特定容器的合规性。
[12].脆化温度是指树脂制成的物品在跌落时可能破碎或破裂的温度。如果在使用和处理过程中保持谨慎,这并非最低使用温度。
[13].评级基于对暴露的空实验室器具使用600瓦功率进行5分钟测试。注意:请勿超过最高使用温度,或将实验室器具暴露于加热时会导致塑料侵蚀或被快速吸收的化学品。
[14].适用于:
乙醇含量不超过 15%(体积比)的酒精类食品;灌装和储存温度不得超过 49° C (120° F)
非酒精类食品的热灌装温度不得超过 82° C (180° F),储存温度不得超过 49° C (120° F)
不适合碳酸饮料、啤酒或者需要热加工的包装食品
技术支持
如需帮助选择适合您应用的产品,请致电 +1-585-586-8800 或(1-800-625-4327 美国免费热线),或通过电子邮件将您的请求发送至 technicalsupport@thermofisher.com,与 Nalgene 技术支持代表团队取得联系。
如果您位于奥地利、法国、德国、爱尔兰、瑞士和英国,请致电 +800-1234-9696(免费热线)或 +49-6184-90-6321,或通过电子邮件将您的请求发送至 techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com,与技术支持部门取得联系。
法规支持:有关产品或材料声明的监管文件,请通过 RocRegSupport@thermofisher.com 与 Nalgene 法规支持部门取得联系。
相关资源
如需了解有关化学、温度和暴露时间的化学相容性评级信息,请使用 Nalgene 一般实验室器具化学相容性指南
如需了解离心器具化学相容性评级信息,请仅使用离心器具耐化学性
表格
- 改变使用玻璃制品的习惯手册
- 瓶和细口大瓶选择指南
- 塑料特性参考磁贴
- 塑料实验室器具化学品耐受性墙贴