聚苯乙烯是坚硬且无毒的,具有优异的结构稳定性和对水溶液的良好化学品耐受性,但对溶剂的耐受性有限。这种玻璃般透明的材料通常用于一次性实验室产品。
聚苯乙烯制成的产品在环境温度下易碎,如果从工作台高度跌落,可能会破裂或破碎。聚苯乙烯不可高压蒸汽灭菌,但可以通过环氧乙烷气体灭菌或 γ 辐射灭菌,并且在出售时通常已通过这些方法之一进行了预先灭菌。
快速链接
聚苯乙烯是一种非常线性的分子,其芳香环从烃链上脱离,有助于表面处理。
- 能量处理
高能表面氧化改善了聚苯乙烯表面的亲水性,并导致羟基和羧基官能团的产生。这些亲水基团的存在促进了细胞附着所需的蛋白质解折叠。该方法用于处理 Thermo Scientific Nunclon Delta 组织培养表面,用于培养皿上的贴壁细胞生长。 - 聚合物接枝
聚合物与聚苯乙烯的共价结合使细胞培养表面具有特殊功能(例如,超亲水聚合物可防止细胞粘附于低细胞结合和 HydroCell 表面;热响应聚合物可通过降低外部培养温度实现细胞无酶分离)。
- 未经处理的聚苯乙烯表面具有疏水性,防止细胞粘附。未处理的表面可用于非粘附细胞培养、一次性过滤装置和其他不需要或不希望分子或细胞粘附的产品。
- 表面也可以被改性用于被动吸附、共价键合或亲和捕获表面,以产生用于诊断应用的免疫表面。
无细胞毒性、透明的 PS 通常用于一次性实验室产品,例如过滤器单元和 96 孔板。PS 含有极少的添加剂,是组织培养应用中高纯度产品的理想选择。PS 表面可以被改性以用于免疫学和分子生物学以及培养的细胞生长中的各种应用。
由聚苯乙烯 (PS) 制成的热门产品
物理特性:Nalgene PS
温度 | 物理学特性 | 渗透性 | 灭菌[4] | 监管 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
热变形温度 (HDT)[1]:82–96℃ 最高使用温度[2]:90℃ 脆化温度[12]:20℃ | 坚硬 紫外线:抵抗性差 透明度:透明无色 比重:1.05 可否微波加热[13]:否 | cc.-mil/ 100in2-24hr.-atm cc.-mm/ m2-24 hr.-Bar | 高压蒸汽灭菌:否 EtO 灭菌:是 干热灭菌:否 辐照灭菌:是 消毒剂灭菌:部分 | 无细胞毒性[6]:是 适用于食品 & 饮料应用[7]:是 法规 Part 21 CFR: 177.1640 |
化学相容性
下表包括在 20°C 下常规使用暴露等级。塑料材料抵抗化学侵蚀和损坏的能力还取决于温度、暴露于化学品下的时间和附加应力(例如离心)。有关 Nalgene 产品和材料的更详细的耐化学性等级,请参阅本页底部引用的相关资源。
类别 | 一般等级 |
稀酸或弱酸 | E |
高浓度强酸* | F |
脂肪醇类 | G |
醛类 | F |
碱 | E |
酯类 | N |
脂肪族碳氢化合物 | F |
芳香族碳氢化合物 | N |
卤化碳氢化合物 | N |
芳香族酮类 | N |
强氧化剂 | G |
*氧化酸除外;有关氧化酸的信息,请参见"强氧化剂"。
E | 持续暴露30天无损坏。塑料甚至可能耐受数年。 |
G | 持续暴露30天无损坏或轻微损坏。 |
F | 持续暴露7天有些影响。影响可能是塑料龟裂、开裂、强度下降或变色,具体情况与塑料性质有关。 |
N | 不建议连续使用。可能立即发生损坏,包括严重的龟裂、开裂、强度下降、变色、变形、溶解或渗透损失。 |
由聚苯乙烯 (PS) 制成的 Thermo Scientific 产品
Nalgene PS 产品的应用技巧
聚苯乙烯实验室器具在室温下易碎,如果受到冲击会破裂;与许多其他实验室器皿聚合物不同,PS 实验室器具必须小心处理,以防止研究材料损坏和丢失。
聚苯乙烯是可回收的。如果聚苯乙烯实验室器皿产品不含污染的实验室材料,则可以回收利用。
聚苯乙烯不可高压蒸汽灭菌;实验室器具将在高压蒸汽灭菌器中熔化。在 PS 培养容器的生物废物处理之前,可以使用高压蒸汽灭菌来中和生物污染物,同时减少塑料废物的体积。
脚注:
[1].热变形温度是指当置于 66 psig (ASTM D648) 压力下时注塑棒材偏斜 0.1” 的温度。在非应力应用中,可以在热变形温度以上使用该材料;参阅最高使用温度。
[2].最高使用温度°C:这与最高连续使用温度、韧性/脆化温度和玻璃化转变温度有关,并且表示聚合物在几分钟至2小时内能够暴露的最高温度,其中强度损失极少或者几乎没有损失。
[4].灭菌:高压蒸汽灭菌(121°C,15 psig 下20分钟) - 在高压蒸汽灭菌前用蒸馏水清洁和冲洗物品。(在高压蒸汽灭菌之前务必完全拧开螺纹盖。)在常温下对树脂没有明显影响的某些化学品,在高压蒸汽灭菌的温度下可能会对塑料产生不良影响,除非事先用蒸馏水清除。
EtO 气体灭菌 - 环氧乙烯:100% EtO、EtO:氮气混合物、EtO:HCFC 混合物
干热灭菌 - 在聚合物部件上无应力/负载的情况下,暴露在 160°C 下120分钟
消毒剂灭菌 - 苯扎氯铵、福尔马林/甲醛、过氧化氢、乙醇等
辐照灭菌 - 对未进行稳定化处理的塑料,在 25 kGy (2.5 MRad) 剂量下进行 γ 射线或 β 射线辐照
[6].“是”表示根据 USP 和 ASTM 生物相容性测试标准,使用 WI38 人二倍体肺细胞系的 MEM 洗脱技术,已确定该树脂无细胞毒性。
[7].树脂符合《联邦食品和药品法案食品添加剂修正案》CFR21 部分的要求。最终用户负责验证与其特定应用一起使用的特定容器的合规性。
[12].脆化温度是指树脂制成的物品在跌落时可能破碎或破裂的温度。如果在使用和处理过程中保持谨慎,这并非最低使用温度。
[13].评级基于对暴露的空实验室器具使用600瓦功率进行5分钟测试。注意:请勿超过最高使用温度,或将实验室器具暴露于加热时会导致塑料侵蚀或被快速吸收的化学品。
为您的应用选择合适的多孔板
只需从可选项中选择您的标准;指南将返回与您的选择相匹配的所有多孔板。
技术支持
如需帮助选择适合您应用的产品,请致电 +1-585-586-8800 或(1-800-625-4327 美国免费热线),或通过电子邮件将您的请求发送至 technicalsupport@thermofisher.com,与 Nalgene 技术支持代表团队取得联系。
如果您位于奥地利、法国、德国、爱尔兰、瑞士和英国,请致电 +800-1234-9696(免费热线)或 +49-6184-90-6321,或通过电子邮件将您的请求发送至 techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com,与技术支持部门取得联系。
法规支持:有关产品或材料声明的监管文件,请通过 RocRegSupport@thermofisher.com 与 Nalgene 法规支持部门取得联系