简化现场污染筛查
土壤污染的鉴定和修复是一项重大挑战。有毒金属和其他污染物残留在土壤中,可能会伤害世世代代的居民。因此,美国环保署和其他监管机构从初步现场调查到现场修复再到清除检测都依靠 Thermo Scientific Niton X 射线荧光 (XRF) 分析仪。Niton 分析仪使您能够在一次分析中分析美国 EPA 方法6200中列出的所有26种元素,并且该检测不会破坏样品,从而可以根据需要将同一样品送到实验室进行确认检测(EPA 6200 要求将所有样品的 5% 送样)。
现场土壤筛查
可快速获得定性和半定量的土壤检测结果,以便快速分析污染物水平并确定修复边界。Niton 分析仪是 Brownfield 评估的理想工具,因为它们可以立即鉴定和准确表征8种《资源保护与恢复法案》(RCRA) 中规定的金属。
非现场土壤分析
对袋装或制备的土壤样品进行检测,以便从收集地点获得更均匀的代表性样品。Thermo Scientific™ 样品制备工具可用于真正的实验室级分析数据。
修复
通过对可能需要进行毒性特性溶出程序 (TCLP) 分析的材料进行鉴定,实现现场监测和调整修复措施、消除失败的清除并较大限度地减少危险废物处理和处置操作。Niton XRF 分析仪提供从镁到铀的多种元素的定量分析。
测试新设计的手持式仪器,以满足环境土壤分析的需求。
土壤普查
土壤普查是在指定的大规模区域内,以全面清查土壤资源合理利用和改良土壤为目的,由专业队伍指导群众进行的土壤调查。整个土壤普查行动是由统一组织领导,按照统一的调查规程,由下而上逐级实施土壤检测、土壤调查、制图,编制汇总土壤资料和成果验收的过程。
新中国成立以来,已经开展了两次全国土壤普查:第一次全国土壤普查于1958-1960年进行,而第二次全国土壤普查则在1979-1994年进行,距今已近30年。根据国务院决定,2022年起开展第三次全国土壤普查,预计2025年完成全国耕地质量报告和全国土壤利用适宜性评价报告。
赛默飞提供多种土壤普查所需的分析仪器,可以检测出土壤中不同成分,并给出具体的分析数据,帮助机构完成土壤普查报告。
新污染物
新污染物是指新近被发现或被关注的土壤污染物,与已经普遍受到关注的常规污染物区分开来。这些新污染物也是对生态环境或人体健康存在风险,但尚未纳入管理或者现有管理措施不足以有效防控其风险的污染物。
新污染物有两大特点:一、“新”,新污染物种类繁多,目前全球范围内关注的新污染物超过20大类,每一类又包含数十或上百种化学物质。而且随着对化学物质环境和健康危害认识的不断提升,以及环境监测技术的不断发展,可被识别出的新污染物还会持续增加。二、“环境风险大”,新污染物多具有较强毒性,而且比较隐蔽,在环境中能持续存在,因其构成复杂且来源广泛,其治理方案会非常复杂。
使用赛默飞所提供的便携式分析仪器,能够检出土壤中的污染成分,及时了解土壤情况,发现土壤中的新污染物,继而制定相应的土壤修复计划。