可靠地进行贵金属检测
贵金属的价格每日都在变化,检测稍有不准确便会严重影响您的盈亏。镀金和假冒商品只是珠宝商、黄金贸易商和典当行老板日常面临的一部分挑战。企业需要准确的结果,在确定商品价值时消除差异性和主观性,从而确保交易盈利。
- 准确测定黄金和其他所有贵金属(如银、铂、钯、铑、铱和钌)的含量
- 同时测量所有元素,无需根据所分析目标的材料切换校准
- 无损贵金属分析可保护珍贵珠宝、古董和收藏品
- 通过获得专利的 AuDIT 镀金检测技术协助用户鉴别镀金产品
- 精准确定是否存在铅等其他痕量合金元素及其浓度
- 消除酸性检测方法相关的危险和不准确性
- 使用集成式摄像机和小光斑功能,利用电子测试来采集图像,并专注于小区域。
推荐的贵金属检测 XRF 分析仪
便携式贵金属检测专题视频
不仅可以准确分析纯度,而且简单易用
看一看黄金检测到底能有多简单。 只需按一下按钮或简单拉动我们的 X 射线金属分析仪触发装置,即可实现准确的纯度分析,进而完成黄金及其他所有贵金属的现场分类和价值评估。
不要为镀金商品支付真金价格
Niton DXL 和 Niton Xl2 黄金测试仪配备了专有的 Thermo Scientific AuDIT 镀金检测技术。AuDIT(Au/黄金检测和鉴定技术)软件中的几种独立、互补的方法协同发挥作用,以提醒商品镀金的可能性(无论镀金表层的黄金浓度如何)。AuDIT 技术适用于镀金的银以及镀金的铜、钢、钨和其他任何非黄金基质。
相关资源
为您的应用寻找合适的 Niton 分析仪!
不确定哪种 Niton 分析仪适合您?让我们帮助您确定适合您业务的分析仪。浏览我们的交互式选择指南,比较仪器规格、主要功能等!
下载免费 XRF 电子书!
“适用于非科学家的 XRF 技术”
有兴趣学习 XRF 技术的工作原理吗?如需了解 X 射线荧光背后的科学及其如何在您的业务中发挥作用,请下载电子书。该电子书由我们的专家团队制作,您将从中学习基础知识,了解可能受益于手持式 XRF 的行业及更多信息!
金属|采矿
金属|采矿
金属|采矿
金属|采矿