Thermo Scientific 表面保护物能让您的实验室更加安全。
Thermo Scientific Versi-Dry 实验台保护物可以快速吸收并控制溢出物,同时为易碎的实验室器具提供缓冲。Versi-Dry 材料可用作实验台保护物、搁板衬垫、机柜衬垫或用于擦拭完全流出的溢出物。防滑聚乙烯背衬可保护您的实验台表面和其他实验室表面免于液滴和溢出物所造成的损坏和污染。表层材料类似布料,经久耐用,打湿后也不会脱落。Thermo Scientific Nalgene CleanSheets 由0.125" (3.2 mm) 厚的闭孔聚乙烯泡沫制成,可用作实验台、抽屉或水槽衬垫或滴定本底。CleanSheets 具有缓冲作用,且可形成不吸水液体阻挡层以实现保护。
哪种表面保护物更适合您?
Versi-Dry 表面保护物 | Super Versi-Dry 表面保护物 | CleanSheets 表面保护物 |
可吸收750 mL 液体/m2 | 可吸收1,050 mL 液体/m2 | 不吸水 |
![]() | ![]() | ![]() |
单垫尺寸: 46x51 cm;18x20 in. | 单垫尺寸: 46x51 cm;18x20 in. 46x102 cm;18x40 in. 51x110 cm;20x43 in. | 单垫尺寸: 不以纸垫形式提供 |
卷装尺寸:
51 cm x 30 m;20 in. x 100 ft. 51 cm x 46m;20 in. x 150 ft. 51 cm x 91m;20 in. x 300 ft. |
卷装尺寸:
51 cm x 30 m;20 in. x 100 ft. 51 cm x 76m;20 in. x 250 ft. 102 cm x 61 m;40 in. x 200 ft. | 卷装尺寸: 31 cm x 15.2 m;12 in. x 50 ft. 46 cm x 15.2 m;18 in. x 50 ft. |
白色纤维表层 | 蓝色纤维表层 | 不适用 |
聚乙烯背衬 | 聚乙烯背衬 | 白色 0.125" (3.2 mm) 厚闭孔 聚乙烯泡沫 |
Thermo Scientific 表面保护物可针对以下化学溢出物提供保护:
丙酮
氢氟酸,10%* 氢氧化钾,30%* 氢氧化铵,30%* 二氯甲烷 硫酸,10% 氯漂白剂 |
甲基乙基酮 (MEK)
氢氧化钠,10N* 氯苯 甲基异丁基酮 (MIBK) 甲苯 氯仿 |
矿油精
二甲苯 乙醇胺 硝酸,10%* 盐酸,10%* 磷酸,10%* |
*测试的最高浓度
支持
有关按化学品和应用温度分类的更详细的耐化学性指南,请参阅 Nalgene 耐化学性挂图或联系 technicalsupport@thermofisher.com。