Nalgene 盘、托盘和篮架坚固耐用,考虑到了实验室生活的严苛环境。Nalgene 盘具有滚边边缘和厚壁结构,可满载需在实验室中传运的实验室器具及其他物品。 可用于所有物品,从培养皿盘到化学品搬运工具。 有多款聚丙烯盘、托盘和篮架可供选择,用于对实验室器具和仪器进行高压灭菌和消毒。塑料结构比金属盘的噪音更小,不会凹陷或腐蚀。聚丙烯和聚乙烯盘与多种实验室试剂和清洁溶液相容,包括大多数酸、碱和醇。
选择 Nalgene 高压灭菌/消毒设备
Nalgene 大号消毒盘 | Nalgene 高压灭菌盘 | Nalgene 仪器/移液管带盖消毒托盘 | Nalgene 高压灭菌篮架 |
从水槽到高压灭菌器;用于收集弄脏的实验室器具和仪器进行清洗和高压灭菌。结构坚固。采用模制手柄,便于携带。 | 从水槽到高压灭菌器;用于收集弄脏的实验室器具和仪器进行清洗和高压灭菌。结构坚固。采用圆角设计,便于清洁。 | 采用水平设计,建议在消毒剂中浸泡移液管和实验室仪器时使用。符合关于病原体安全的 OSHA 要求和其他监管要求。 | 进行高压灭菌时,建议仅放入小号实验室物品。可实现彻底的排气和排液。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
聚丙烯 (PP) | 聚丙烯 (PP) | 填充聚丙烯 | 聚丙烯 (PP) |
可高压灭菌 | 可高压灭菌 | 可高压灭菌 | 可高压灭菌 |
2种尺寸规格 | 4种尺寸规格 | 1种尺寸规格 | 3种尺寸规格 |
概略尺寸 - 英制 14"x12"x6" (10 Qt) 21"x17"x5" (22 Qt) | 概略尺寸 - 英制 10"x6"x2" (2 Qt) 10"x6"x4" (3 Qt) 13"x10"x3" (3 Qt) 13"x10"x4" (5 Qt) | 概略尺寸 - 英制 18"x6"x3" | 概略尺寸 - 英制 6"x5"x4" 6"x7"x7" 9"x9"x9" |
概略尺寸 - 公制 36x31x14 cm (9.5 L) 54x44x13 cm (20 L) | 概略尺寸 - 公制 26x16x6 cm (2 L) 26x16x10 cm (3 L) 32x26x7 cm (3 L) 32x26x11 cm (5 L) | 概略尺寸 - 公制 45x15x7 cm | 概略尺寸 - 公制 16x12x10 cm 16x17x18 cm 23x23x24 cm |
模制手柄 | 无手柄 | 无手柄 | 无手柄 |
无盖 | 无盖 | 封盖可卡入盘上凹槽中 | 铰接盖 |
可套叠以便于储存 | 可套叠以便于储存 | 可套叠以便于储存 | 可套叠以便于储存 |
无合规声明 | 无合规声明 | 符合 OSHA 29 CFR 1910.1030 关于血源性病原体防护的要求、NIH 和联邦公报有关生物危害的指导原则及其他要求 | 无合规声明 |
一般化学相容性
Nalgene 大号消毒盘 | Nalgene 高压灭菌盘 | Nalgene 仪器/移液管带盖消毒托盘 | Nalgene 高压灭菌篮架 | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E | E |
醛类 | G | G | G | G |
碱 | E | E | E | E |
酯类 | G | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细的化学品耐受性指南,请参阅化学品耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在20℃ 条件下持续接触30天未造成损坏。 |
G | 在20℃条件下持续接触30天造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在20℃条件下持续接触7天造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
Nalgene HDPE 浸泡盘是收集、浸泡和清洗脏污实验室器具的理想之选。是实验室器皿清洗盘之首选。与大多数酸、碱和醇相容,适用于实验室中的多种应用。具有耐用结构以及格外结实的边缘,可支持搬运重物,专门设计用于满足实验室的严苛要求。可进行套叠以节约空间、方便储存。
注:此款盘不可高压灭菌
耐化学性简表
为帮助您选择最适合您的实验室应用的 Nalgene 容器,请向我们索取一份化学相容性挂表;如需个性化帮助,请联系 Nalgene 技术支持部。
支持
需要技术支持吗?请发送电子邮件至 technicalsupport@thermofisher.com 来联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持。