Nalgene 桶、提桶和储存盆具有多种配置,但都有一个共同点——与各种实验室化学品和生产材料具有出色的化学相容性。生产这些产品时,充分考虑到了工作需求。
选择 Nalgene 桶、提桶或储存盆
Nalgene 带刻度 HDPE 桶 | Nalgene 可高压灭菌的带刻度桶 | Nalgene 带盖 LDPE 桶 | Nalgene 大号圆柱形带盖 HDPE 盆 |
超级坚固、耐化学腐蚀、带刻度 | 可完全高压灭菌、带刻度 | 气密性盖符合关于血源性病原体的 OSHA 标准,带刻度 | 正闭锁盖密封性好,可确保运输或储存过程中的密封效果。采用易于抓握的侧把手,增加了舒适性和耐用性,便于提拎和存放。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
高密度聚乙烯 (HDPE) | 聚丙烯 (PP) | 低密度聚乙烯 (LDPE) | 高密度聚乙烯 (HDPE) |
金属提手表面带聚乙烯镀层 | 金属提手表面带尼龙镀层 | 金属提手表面带尼龙镀层 | 模制提手 |
带刻度 | 带刻度 | 带刻度 | 无刻度 |
不可高压灭菌 | 可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 |
有倾倒口 | 无倾倒口 | 无倾倒口 | 无倾倒口 |
无盖 | 无盖 | 气密性盖符合 OSHA 关于血源性病原体的 29 CFR 1910.1030 标准 | 正闭锁盖。经过 NSF 批准,适用于食品与饮料的存储。 |
一般化学相容性
Nalgene 带刻度 HDPE 桶 | Nalgene 可高压灭菌的带刻度桶 | Nalgene 带盖 LDPE 桶 | Nalgene 大号圆柱形带盖 HDPE 盆 | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E | E |
醛类 | G | G | G | G |
碱 | E | E | E | E |
酯类 | G | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | F | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细的化学品耐受性指南,请参阅化学品耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在20℃ 条件下持续接触30天未造成损坏。 |
G | 在20℃条件下持续接触30天造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在20℃条件下持续接触7天造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
耐化学性简表
为帮助您选择最适合您的实验室应用的 Nalgene 容器,请向我们索取一份化学相容性挂表;如需个性化帮助,请联系 Nalgene 技术支持部。
支持
需要技术支持吗?请发送电子邮件至 technicalsupport@thermofisher.com 来联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持。