使用 Nalgene 移液管清洗系统,可浸泡和清洗可重复使用的移液管。选择最适合您移液管的瓶、篮和清洗器套件,或单独购买这三种配件自行配置。具有相似字母尺寸代码的组件经过优化,可以更好地协同工作。
工作原理:
→ 将移液管瓶灌满所需的浸泡溶液,然后插入匹配的移液管篮。篮子底部带孔,可实现灌注和排液。
→ 将脏污移液管放入篮中(吸头朝上),将其填充在篮中浸泡直至篮中装满移液管,然后就可以开始清洗了。
→ 清洗时,将移液管篮转移到移液管清洗器中。将移液管清洗器放在水槽旁边的实验台上,并将主水管连接至水龙头;将排水管对准水槽排水管。打开水龙头,以稳定的速率将自来水注入清洗器。清洗器一旦装满水,即可通过虹吸作用将水排入排水管,实现自动排空。清洗器重复进行灌注和排液操作直至移液管干净(通常需3-5个循环)。然后,关闭自来水,将注水管移至去离子水龙头。打开龙头,用去离子水再冲洗移液管3个循环。
→ 冲洗完成后,关闭供水装置,将篮子从清洗器中取出,然后干燥移液管。
选择 Nalgene 移液管清洗设备
订购指南
移液管篮 | 移液管浸泡瓶 | 移液管清洗器 | 移液器清洗套件 | |
尺寸 A 20.3 cm (8") 移液管最大长度 | DS5241-0020 | 5242-0040* | 5245-0040 | --- |
尺寸 B 40.6 cm (16") 移液管最大长度 | DS5241-0040 | 5242-0050* | 5245-0040 | 5250-0040** |
尺寸 C 61 cm (24") 移液管最大长度 | DS5241-0050 | 5242-0060* | 5245-0050** | 5250-0050** |
尺寸 F 81 cm (36") 移液管最大长度 | --- | --- | --- | DS5250-0060** |
* 所选瓶可完全容纳篮上手柄,以确保浸泡移液管时,瓶盖可放在瓶体上
** 预包装套件中的瓶体比篮上手柄短,以避免在浸泡移液管时使用瓶盖。
Nalgene 移液管/仪器灭菌托盘设计用于将移液器水平浸没于消毒液中。封盖可卡入盘上凹槽中,极大限度地减少有害物质溢出。符合 OSHA 关于血源性病原体防护的 29 CFR 1920.1030 标准。 符合 NIH 及联邦公报有关生物危害和重组 DNA 研究(清洗和处置前需对移液管进行消毒然后高压灭菌)的指导原则。
耐化学性简表
为帮助您选择最适合您的实验室应用的 Nalgene 容器,请向我们索取一份化学相容性挂表;如需个性化帮助,请联系 Nalgene 技术支持部。
支持
需要技术支持吗?请发送电子邮件至 technicalsupport@thermofisher.com 来联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持。