首创的联锁卡点式吸头实现无忧移液
使用 Thermo Scientific ClipTip 移液器吸头牢固锁定在 Thermo Scientific F1-ClipTip 手动移液器或 E1-ClipTip 电子移液器上,让您获得足够信心。ClipTip 移液器吸头的“卡点”可将吸头牢牢固定,轻触即可牢固密封在每个通道上。
吸头不会松动或掉落,在使用极小的作用力使其弹出时才会松开,让日常移液成为一种崭新的体验。再也不需要用力撞击才能将吸头装配到移液器上,确保吸头正确连接和密封!
ClipTip 移液器吸头优势
Thermo Scientific ClipTip 移液器吸头提供独特的锁紧吸头接口,可以稳定地直接安装在 Thermo Scientific F1-ClipTip 手动移液器或 E1-ClipTip 电动移液器上。
ClipTip 安全性
ClipTip 密封
ClipTip 联锁卡点密封技术的吸头配件和吸头之间有一个接口,通过将吸头卡紧到该接口进行密封。
一致的移液
在不同的用户间和通道间提供一致且可重现的移液。
ClipTip 主要特点
- 容量范围为 12.5μL 至 1250μL
- 提供96和384规格
- ClipTip 20-1250 96规格吸头具备低吸附性能
- 经认证无 RNase、DNase、DNA、ATP 和内毒素
- 颜色编码,便于识别
- 从 12.5µl 到 300µl 的加长型吸头,以更好地使用特定的实验室器具规格
选择您的 ClipTip 系统
ClipTip 技术是一种理想的解决方案,其中移液器和吸头组成一个移液系统,提高了可重现性的可靠性、减小了装配和弹出吸头所需的作用力,并确保实现出色的准确度和精确度。
移液器 | 兼容吸头 | 特点和优势 |
| ClipTip 吸头:
|
|
| 96规格 ClipTip 吸头:
384规格* ClipTip 吸头:
|
|
*384规格,12.5 µl,兼容 E1-ClipTip 型号,不具备联锁卡点密封技术
为您的手动或电动 ClipTip 系统选择合适的吸头
吸头类型 | 特点 | 建议用途 |
滤芯吸头 |
| |
非滤芯吸头 |
|
|
颜色 | 96规格容量范围 | 384规格容量范围 |
![]() | 10 µL / 20 µL | 12.5 µL |
![]() | 50 µL | 30 µL |
![]() | 100 µL / 200 µL | 125 µL |
![]() | 300 µL | --- |
![]() | 850 µL / 1000 µL | --- |
![]() | 1250 µL | --- |
包装类型 | 特点和优势 | |
铰链式吸头盒 | ![]() |
|
多层预装板 | ![]() |
|
预装板 | ![]() |
|
吸头类型 | 特点 | 建议用途 |
滤芯吸头 |
| |
非滤芯吸头 |
|
|
颜色 | 96规格容量范围 | 384规格容量范围 |
![]() | 10 µL / 20 µL | 12.5 µL |
![]() | 50 µL | 30 µL |
![]() | 100 µL / 200 µL | 125 µL |
![]() | 300 µL | --- |
![]() | 850 µL / 1000 µL | --- |
![]() | 1250 µL | --- |
包装类型 | 特点和优势 | |
铰链式吸头盒 | ![]() |
|
多层预装板 | ![]() |
|
预装板 | ![]() |
|
革新日常移液操作
观看短视频,了解 ClipTip 创新技术如何革新并改善您的日常移液操作。
相关资源
支持
- 需要技术支持吗? 请联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持