ART Universal Pipette Tips
适用于任何移液器的吸头:凝胶上样吸头、大开口吸头、低吸附吸头及其他更多吸头
几十年来,Thermo Fisher ART 吸头已成为实验室中值得信赖的产品。ART 吸头内含自封闭滤芯,可以锁住气溶胶和液体,有效防范移液过程中的移液器污染和样品交叉污染。ART 吸头有多种非滤芯吸头和专用吸头可供选择,包括凝胶上样吸头、大开口吸头和低吸附吸头。让您可以轻松地为实验室内各种应用和几乎所有品牌的移液器找到合适的吸头。ART 具备可信赖的质量、性能及可靠性。
ART 滤芯吸头相对于传统滤芯吸头有何优势?
ART 滤芯吸头与传统滤芯吸头有所不同。ART 自封闭滤芯吸头是可以完全防止液体样品及气溶胶污染移液器锥口的吸头。当滤芯封闭时,可防止后续样品污染移液器造成交叉污染。
ART 滤芯吸头可 100% 防止气溶胶和液体的污染。传统滤芯吸头无法做到这一点。 
无污染
传统滤芯吸头无法像 ART 滤芯那样阻止污染物流入。ART 可提供完全保护。
低吸附技术
Low retention ART tip technology
ART 滤芯吸头可提供低吸附吸头,提高样品回收率,提供出色的移液结果。
环保包装
ART reload green system
了解 ART 包装选项,发现更节省空间、更环保、更能降低塑料污染的选择。 
 了解更多信息   
坚持高纯度
ART 吸头产品组合具有优异的透明度和纯度。所有 ART 吸头都经过认证,无 RNase、DNase、DNA、ATP 和内毒素。
ART 滤芯吸头防止残留污染和交叉污染的效果。 
下载技术资料
根据移液器和应用选择适合的 ART 吸头
吸头类型
优势
建议用途
ART 移液器吸头*
滤芯吸头
  • 自封闭滤芯可防止气溶胶和液体污染
  • 关键测定和样品
  • 昂贵试剂的移液
  • 日常移液
非滤芯吸头
  • 经济型高品质吸头
  • 非关键测定和样品
低吸附吸头
  • 提高移液性能,节省昂贵的试剂
  • 粘性样品
  • 含表面活性剂的样品
  • 蛋白和 DNA 样品
  • 小容量
加长型吸头
  • 可深入狭长容器底部且无污染风险
  • 细胞培养
  • 可深入细管底部
扩口吸头
  • 扩口防止细胞遭受剪切力损伤
移液
  • 脆弱细胞系
  • 大分子(基因组 DNA)
  • 粘性样品
  • 难移取溶液
Micropoint 吸头
  • 薄壁设计可以防止在吸头尖形成液滴
  • 有助于较大限度提高移液效率
  • 小量移液
  • 关键样品
凝胶上样吸头
  • 可轻松、准确地上样到电泳凝胶孔
  • 聚丙烯酰胺或琼脂糖凝胶电泳上样
  • 测序凝胶上样
溶剂安全型吸头
  • 使用溶剂时,碳滤芯可保护移液器
  • 有机溶剂和腐蚀性溶液移液
选择合适包装的理想 ART 吸头
包装类型
特点与优势
ART 吸头包装
铰链式吸头盒
  • 可单手取用吸头 
  • 吸头盒可变为提拉盖
  • 单层预装板吸头,适用于多通道移液器
提拉盖
  • 独立提拉盖
  • 非常适合多通道移液器
多层预装板
  • 环保包装
  • 相对于铰链式吸头盒吸头,减少 54% 塑料消耗,节省 55% 储存空间
  • 保持严格的质量和无菌标准
预装板
  • 单层,无菌预装板吸头,塑封包装
  • 减少 25% 塑料消耗
散装
  • 非灭菌,散装吸头,用于手工灌注空的 ART 吸头盒 
单独包装
  • 单根独立包装吸头
  • 适用于要求严格无菌的应用
根据移液器和应用选择适合的 ART 吸头
吸头类型
优势
建议用途
ART 移液器吸头*
滤芯吸头
  • 自封闭滤芯可防止气溶胶和液体污染
  • 关键测定和样品
  • 昂贵试剂的移液
  • 日常移液
非滤芯吸头
  • 经济型高品质吸头
  • 非关键测定和样品
低吸附吸头
  • 提高移液性能,节省昂贵的试剂
  • 粘性样品
  • 含表面活性剂的样品
  • 蛋白和 DNA 样品
  • 小容量
加长型吸头
  • 可深入狭长容器底部且无污染风险
  • 细胞培养
  • 可深入细管底部
扩口吸头
  • 扩口防止细胞遭受剪切力损伤
移液
  • 脆弱细胞系
  • 大分子(基因组 DNA)
  • 粘性样品
  • 难移取溶液
Micropoint 吸头
  • 薄壁设计可以防止在吸头尖形成液滴
  • 有助于较大限度提高移液效率
  • 小量移液
  • 关键样品
凝胶上样吸头
  • 可轻松、准确地上样到电泳凝胶孔
  • 聚丙烯酰胺或琼脂糖凝胶电泳上样
  • 测序凝胶上样
溶剂安全型吸头
  • 使用溶剂时,碳滤芯可保护移液器
  • 有机溶剂和腐蚀性溶液移液
选择合适包装的理想 ART 吸头
包装类型
特点与优势
ART 吸头包装
铰链式吸头盒
  • 可单手取用吸头 
  • 吸头盒可变为提拉盖
  • 单层预装板吸头,适用于多通道移液器
提拉盖
  • 独立提拉盖
  • 非常适合多通道移液器
多层预装板
  • 环保包装
  • 相对于铰链式吸头盒吸头,减少 54% 塑料消耗,节省 55% 储存空间
  • 保持严格的质量和无菌标准
预装板
  • 单层,无菌预装板吸头,塑封包装
  • 减少 25% 塑料消耗
散装
  • 非灭菌,散装吸头,用于手工灌注空的 ART 吸头盒 
单独包装
  • 单根独立包装吸头
  • 适用于要求严格无菌的应用
对比滤芯
在实验过程中,ART 滤芯可阻断气溶胶、液体、放射性同位素及生物学样品通过移液器或进入后续样品,从而防止交叉污染。
低吸附结果
  • 更少的液体残留,提升移液效果及处理能力
  • 改善移液准确度,提高可靠性
  • 移液精准,节省昂贵的试剂