Gino Tellier
技术支持专员
环境和过程监控
会见我们的技术专家:Gino Tellier
Gino 在服务、质量保证、制造、操作和技术支持方面有着 30 多年的丰富经验,能为寻求环境颗粒物应用优化的客户提供帮助。
我们的技术人员可随时为您解答问题,您只要发送电子邮件给我们。
如果您对这个月的 Q&A 感觉满意,欢迎查看我们的 Talk Tech 存档记录。
问题
是!维护和校准程序包括将新的 47mm 冷却装置过滤器安装到 TEOM FDMS 仪器中。
建议的维护间隔是,当您更换 TEOM 过滤器时,便同时更换冷却装置过滤器。当 TEOM 过滤器负载接近 75% 时更换,或者每 30 天更换一次,取决于哪种情况更早发生。
更换冷却装置过滤器的最佳操作是,只有在切换阀位于底部位置时才打开冷却装置。这样可防止泵通过打开的冷却装置将环境空气吸入系统。
我应如何确定切换阀的位置?
1.转至<仪器状态>、<FDMS 模块>以查看当前阀门位置。如果阀门位置当前不在“底部”,可手动切换阀门位置。按 Back(返回),转至 Service>Advanced>Test FDMS Valve(维修 > 高级 > 测试 FDMS 阀门)。
2.按 Test(测试),阀门将尝试更改位置。
3.等待阀门到达底部位置。现在,您可以打开冷却装置。
4.找到冷却塔左侧的冷却装置检修门并打开门。
5.逆时针旋转过滤器柱套,将过滤器和过滤器盒从柱套上取下。
6.擦净暴露的冷却装置区域,并检查“V”型密封圈。
7.准备新的冷却装置过滤器。为确保正确运行,只能在冷却装置中使用 47 mm TX40 过滤器。
8.将装有过滤器盒的柱套放入冷却装置底部,然后顺时针旋转柱套,直至接触到止动件。不要过度用力拧紧黑色止动件并使其向外弹出,否则会引发泄漏。
Don't miss out. Subscribe today.
Talk Tech is published here every month. Receive our monthly Talk Tech answers delivered right to your inbox by subscribing using the button below.