Debbie Bowe
资深技术专家和培训师
环境和过程监控
会见我们的技术专家:Debbie Bowe
Debbie 乐于帮助客户解决各个领域的问题,包括进样器编程、通过泄漏检查、流程审计达标。
我们的技术人员可随时为您解答问题,您只要发送电子邮件给我们。
如果您对这个月的 Q&A 感觉满意,欢迎查看我们的 Talk Tech 存档记录。
问题
答案
微软 Windows 操作系统安全设置的近期更改干扰了安装程序。您必须关掉 "Windows 防火墙",如果您使用无线网卡,请暂时禁用无线网卡。 如果您当前的固件版本为 1.56 或更新的版本,您可以更新为最新版本,即 2015 年 3 月发布的 1.71 版。
如果您当前的固件版本为 1.55 或更早的版本,在更新为最新版本前您必须先更新为 1.56 版本。
请通读固件文件随附的自述文件,了解上传说明以及新程序注册码的参考,以便与当前的数据采集系统配合使用。还必须在高级设置内将质量计算变量的单位设置为‘EPA’指定的单位。针对所有报告情况 (标准、体积和 FEM ) 计算 PM10 浓度,并按变量或注册列出。
有关兼容性的更多问题,请参阅 Windows 7 和 Windows 8 软件兼容性技术公告。
Don't miss out. Subscribe today.
Talk Tech is published here every month. Receive our monthly Talk Tech answers delivered right to your inbox by subscribing using the button below.