Gino Tellier
技术支持专员
环境和过程监控
会见我们的技术专家:Gino Tellier
Gino 在服务、质量保证、制造、操作和技术支持方面有着 30 多年的丰富经验,能为寻求环境颗粒物应用优化的客户提供帮助。
我们的技术人员可随时为您解答问题,您只要发送电子邮件给我们。
如果您对这个月的 Q&A 感觉满意,欢迎查看我们的 Talk Tech 存档记录。
问题
过滤器更换流程包括几个步骤,每一步都必须符合传感器检测到的位置,成功完成后才能继续到下一步。如果不按要求操作,会导致往复运动错误‘X’
符合传感器检测到的位置又称为“初始条件”。
初始条件:
- “抬起”应理解为“向上抬起”
- “推”应理解为“下推”
- “往复运动”应理解为“返回运动”
当往复运动状态“X”出现时,最先采取的措施应是通过主菜单转至状态代码屏幕,以查看错误消息。请不要使用快捷键“STAT”。
请将光标放在往复运动错误消息前面,然后按 enter 以查看更多需要了解的具体问题详情。接下来采取的措施是进入维修模式。一旦维修模式开启,请转至 Service(维修)菜单,然后从 Service(维修)菜单中选择 "Manual Motions"(手动移动)。在手动移动屏幕上,查看当前操作状态:
- 抬起
- 推
- 往复运动
在下面的示例中,“下推”传感器未记录正确位置。
这是提醒您注意往复运动交换装置的“下推”功能,以找到导致传感器故障的根本原因。
Don't miss out. Subscribe today.
Talk Tech is published here every month. Receive our monthly Talk Tech answers delivered right to your inbox by subscribing using the button below.