Nalgene 含氟聚合物实验室瓶是适用于实验室应用的首选塑料瓶。它们对几乎所有的化学品均具有出色的耐受性,在液氮温度下也能保持柔韧性和防碎性,且可在200℃ 以上的温度下使用。可在沸腾的硝酸中进行严格的清洁,且可确保防漏。FEP 和 PFA 瓶具有惰性光滑表面,可保护溶液的完整性,使每一滴宝贵溶液都能完全回收。非常适合痕量金属分析和涉及有机溶剂的应用。
PFA 和 FEP 瓶仅由符合多项品质管理规格标准的高品质实验室级树脂材料制成。对于适用于特定 Thermo Scientific Nalgene 瓶的监管要求和认证,请联系 Nalgene 法规支持部。
为了帮助选择最适合您实验室应用的 Nalgene 瓶,请使用我们的在线选择指南。 如需个性化帮助,请联系 Nalgene 技术支持部。
FEP 窄口圆 瓶 (1600 系列) | FEP 广口圆 瓶 (2100 系列) | 大号 FEP 广口圆 瓶 (2101 系列) | PFA 窄口圆 瓶 (1630 系列) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FEP 瓶体 ETFE 密封盖 | FEP 瓶体 ETFE 密封盖 | FEP 瓶体 带 PFA 内衬的 PP 密封盖 | PFA 瓶体 PFA 密封盖 |
雾状白色 半透明 | 雾状白色 半透明 | 雾状白色 半透明 | 雾状白色 半透明 |
30 mL 至2 L | 125 mL 至1 L | 2.2 L | 30 mL 至1 L |
防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * |
温度范围 -270oC 至150oC | 温度范围 -270oC 至150oC | 温度范围 -270oC 至150oC | 温度范围 -270oC 至250oC |
可高压灭菌 | 可高压灭菌 | 可高压灭菌 | 可高压灭菌 |
FEP 符合 Part 21 CFR 177.1550 联邦法规中 有关食品应用的规定 | FEP 符合 Part 21 CFR 177.1550 联邦法规中 有关食品应用的规定 | FEP 符合 Part 21 CFR 177.1550 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 不符合 有关食品应用的相关规定 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
一般化学相容性
FEP 窄口圆 瓶 (1600 系列) | FEP 广口圆 瓶 (2100 系列) | 大号 FEP 广口圆 瓶 (2101 系列) | PFA 窄口圆 瓶 (1630 系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | E | E | E | E |
脂肪醇类 | E | E | E | E |
醛类 | E | E | E | E |
碱 | E | E | E | E |
酯类 | E | E | E | E |
脂肪族碳氢化合物 | E | E | E | E |
芳香族碳氢化合物 | E | E | E | E |
卤化碳氢化合物 | E | E | E | E |
芳香族酮类 | E | E | E | E |
强氧化剂 | E | E | E | E |
有关按化学品和应用温度划分的更详细的化学品耐受性指南,请参阅化学品耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触 7 天造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶体和密封盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下可实现防漏效果。
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
技术支持
如需帮助选择适合应用的产品,请致电 +1.585.586.8800 或(1.800.625.4327 美国免费热线)联系 Nalgene 技术支持代表,或通过电子邮件将您的请求发送至
technicalsupport@thermofisher.com。
在奥地利、法国、德国、爱尔兰、瑞士和英国,请致电+800 1234 9696(免费热线)或+49.6184.90.6321联系技术支持,或者将您的请求发送至 techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com。
法规支持: 有关产品或材料声明的规范性文档,请通过 RocRegSupport@thermofisher.com 联系 Nalgene 法规支持部
资源
- 改变使用玻璃制品的习惯手册
- 瓶和细口大瓶选择指南
- 塑料特性参考磁铁
- 塑料实验室器具化学品耐受性墙贴