ACT:责任性。一致性。透明度。
寻找可持续性产品时,我们认为应该很容易做出知情的采购决策。通过参与包含精选的 Thermo Scientific Nalgene 和 Matrix 产品在内的 ACT 标签计划,我们致力于提供关于产品对环境影响的更多信息。它类似于可持续性的生态营养标签。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Nalgene 高密度聚乙烯瓶是我们广受欢迎的实验室瓶,因为其具有防漏*性能,对多种实验室试剂具有相容性,在低至 -100°C 的温度下仍具有抗冲击性,并且比很多其他材料的成本更低。高密度聚乙烯瓶对多种实验室试剂(包括大多数酸、碱、醇、醛、酯和脂肪烃)具有良好的化学相容性。
对于按照特定化学品和应用温度划分的化学相容性评级,请查阅 Nalgene 化学耐受性指南,或者索取一份 印刷版挂图。 高密度聚乙烯瓶仅由高品质实验室级树脂材料制成,这些材料符合多项监管规范要求,包括:USP VI 级、EP 专论、EU 食品接触材料指令、CONEG、RoHS、CA Prop 65、SARA Title III Sec.313 和 21 CFR pt 177.1520 针对食品接触器具的要求。对于适用于特定 Nalgene 瓶的监管要求和认证,请联系 Nalgene 法规支持部门。
为了帮助选择适合实验室应用的 Thermo Scientific Nalgene 瓶,请使用在线选择指南,或者如需个人帮助,请联系 Nalgene 技术支持团队。
正在寻找让实验室更具可持续性的方法?Nalgene 高密度聚乙烯瓶可重复使用、经久耐用,并且在到达使用期限后可回收;通过参与 My Green Lab 的 ACT 标签计划,了解更多关于 Nalgene 瓶可持续性和绿色生产实践的信息。
窄口 圆形实验室 级瓶 (2002系列) | 窄口 圆形经济型瓶 (2089系列) | 窄口 圆形经济型 瓶,散装 (332089系列) | 窄口 圆形琥珀色 实验室级瓶 (2004系列) | 窄口 圆形琥珀色 经济型瓶 (DS2085 系列) |
传统重复使用型 实验室瓶,适合 长期使用、关键应用 | 成本更低、重量更轻、瓶壁更薄, 适合轻型应用 | 散装 额外 节约成本,重量更轻、瓶壁更薄,适合轻型 应用 | 琥珀色可保护 光敏 溶液,传统重复使用型实验室瓶,适合 长期使用、关键应用 | 琥珀色可保护 光敏溶液,成本更低、重量更轻、 瓶壁更薄,适合轻型应用 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HDPE 瓶 PP 密封盖 | HDPE 瓶 PP 密封盖 | HDPE 瓶 PP 密封盖 | 琥珀色 HDPE 瓶 琥珀色 PP 密封盖 | 琥珀色 HDPE 瓶 琥珀色 PP 密封盖 |
乳白色 半透明 | 乳白色半透明 | 乳白色 半透明 | 不透明琥珀色瓶 | 不透明琥珀色瓶 |
4mL–1L | 30 mL 至 1 L | 125mL–1L | 4mL–1L | 30 mL 至1 L |
防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * |
温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC |
不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
ACT 标签 | ACT 标签 | ACT 标签 | ||
还可提供 散装、未组装形式 | 还可提供散装、未组装形式 | 还可提供 散装、未组装形式 | 还可提供 散装、未组装形式 | 还可提供 散装、未组装形式 |
窄口 圆形实验室 级瓶 (2002系列) | 窄口 圆形经济型瓶 (2089系列) | 窄口 圆形经济型 瓶,散装 (332089系列) | 窄口 圆形琥珀色 实验室级瓶 (2004系列) | 窄口 圆形琥珀色 经济型瓶 (DS2085 系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E | E | E |
醛类 | G | G | G | G | G |
碱 | E | E | E | E | E |
酯类 | G | G | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | G | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏 |
G | 在20oC 条件下持续接触30天后造成轻微损坏或未造成损坏 |
F | 在20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响 |
N | 不推荐使用。可能会立即造成损坏 |
广口圆形实验室 级瓶 (2104系列) | 大广口圆瓶 (2120系列) | 广口圆形 经济型瓶 (2189系列) | 广口 圆形经济型 瓶 ,散装 (332189系列) | 广口 圆形琥珀色 实验室级瓶 (2106系列) | 广口 圆形琥珀色经济型瓶 (DS2185 系列) |
传统重复使用型实验室 瓶,适合 长期使用、关键应用 | 尺寸更大、更坚固的实验室级结构 | 成本更低、重量更轻、瓶壁更薄,适合轻型应用 | 散装额外 节约成本,重量更轻、瓶壁更薄,适合轻型应用 | 琥珀色 可保护光敏溶液, 传统重复使用型实验室瓶,适合长期使用、关键应用 | 琥珀色 可保护光敏溶液,成本更低、重量更轻、瓶壁 更薄,适合轻型应用 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HDPE 瓶 PP 密封盖 | HDPE 瓶 白色 PP 密封盖 | HDPE 瓶 PP 密封盖 | HDPE 瓶 PP 密封盖 | 琥珀色 HDPE 瓶 琥珀色 PP 密封盖 | 琥珀色 HDPE 瓶 琥珀色 PP 密封盖 |
乳白色 半透明 | 乳白色 半透明 | 乳白色 半透明 | 乳白色 半透明 | 不透明琥珀色 瓶 | 不透明琥珀色 瓶 |
30mL–1.5L | 2L–4L | 30 mL 至 1 L | 60mL–1L | 30 mL 至 1 L | 30 mL 至1 L |
防漏* | 无液体防漏性能 | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * |
温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC |
不 可高温高压灭菌 | 不 可高温高压灭菌 | 不 可高温高压灭菌 | 不 可高温高压灭菌 | 不 可高温高压灭菌 | 不 可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
ACT 标签 | ACT 标签 | ACT 标签 | |||
还可提供散装、未组装形式 | 还可提供 散装、未组装形式 | 还可提供 散装、未组装形式 | 还可提供 散装、未组装形式 | 还可提供 散装、未组装形式 |
广口圆形实验室 级瓶 (2104系列) | 大广口圆瓶 (2120系列) | 广口圆形 经济型瓶 (2189系列) | 广口 圆形经济型 瓶 ,散装 (332189系列) | 广口 圆形琥珀色 实验室级瓶 (2106系列) | 广口 圆形琥珀色经济型瓶 (DS2185 系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E | E | E | E |
醛类 | G | G | G | G | G | G |
碱 | E | E | E | E | E | E |
酯类 | G | G | G | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | G | G | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
窄口方形 HDPE 瓶 (2018系列) | 广口方形 HDPE 瓶 (2114系列) | 大广口方形 HDPE 瓶 (2123系列) |
节省空间的方形、 窄口、带刻度 | 节省空间的方形、 广口 | 节省空间的方形、 广口、大容量、 模制手柄 |
![]() | ![]() | ![]() |
乳白色 半透明 | 乳白色 半透明 | 乳白色 半透明 |
30 mL 至 1 L | 60mL–1L | 4L |
防漏 * | 防漏 * | 无液体防漏性能 |
模制刻度 | 无刻度 | 无刻度 |
窄口 | 广口 | 广口 |
温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC |
不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 联邦法规中有关食品应用的规定1 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
ACT 标签 | ACT 标签 |
窄口方形 HDPE 瓶 (2018系列) | 广口方形 HDPE 瓶 (2114系列) | 大广口方形 HDPE 瓶 (2123系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E |
醛类 | G | G | G |
碱 | E | E | E |
酯类 | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏 |
G | 在20oC 条件下持续接触30天后造成轻微损坏或未造成损坏 |
F | 在20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏 |
广口矩形瓶 (2007 系列) | 琥珀色广口矩形瓶 (2009 系列) |
矩形外形,可节省空间 | 采用琥珀色,可保护光敏溶液, 矩形外形,可节省空间 |
![]() | ![]() |
琥珀色 HDPE 瓶/PP 密封盖 | 琥珀色 HDPE 瓶/PP 密封盖 |
乳白色 半透明 | 不透明琥珀色 瓶 |
125 mL 至2 L | 125 mL 至2 L |
防漏 * | 防漏 * |
无刻度 | 无刻度 |
广口 | 广口 |
温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC |
不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 联邦法规中有关食品应用的规定1 |
不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
ACT 标签 |
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏 |
G | 在20oC 条件下持续接触30天后造成轻微损坏或未造成损坏 |
F | 在20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏 |
窄口 圆形实验室 级瓶 (2002系列) | 窄口 圆形经济型瓶 (2089系列) | 窄口 圆形经济型 瓶,散装 (332089系列) | 窄口 圆形琥珀色 实验室级瓶 (2004系列) | 窄口 圆形琥珀色 经济型瓶 (DS2085 系列) |
传统重复使用型 实验室瓶,适合 长期使用、关键应用 | 成本更低、重量更轻、瓶壁更薄, 适合轻型应用 | 散装 额外 节约成本,重量更轻、瓶壁更薄,适合轻型 应用 | 琥珀色可保护 光敏 溶液,传统重复使用型实验室瓶,适合 长期使用、关键应用 | 琥珀色可保护 光敏溶液,成本更低、重量更轻、 瓶壁更薄,适合轻型应用 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HDPE 瓶 PP 密封盖 | HDPE 瓶 PP 密封盖 | HDPE 瓶 PP 密封盖 | 琥珀色 HDPE 瓶 琥珀色 PP 密封盖 | 琥珀色 HDPE 瓶 琥珀色 PP 密封盖 |
乳白色 半透明 | 乳白色半透明 | 乳白色 半透明 | 不透明琥珀色瓶 | 不透明琥珀色瓶 |
4mL–1L | 30 mL 至 1 L | 125mL–1L | 4mL–1L | 30 mL 至1 L |
防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * |
温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC |
不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
ACT 标签 | ACT 标签 | ACT 标签 | ||
还可提供 散装、未组装形式 | 还可提供散装、未组装形式 | 还可提供 散装、未组装形式 | 还可提供 散装、未组装形式 | 还可提供 散装、未组装形式 |
窄口 圆形实验室 级瓶 (2002系列) | 窄口 圆形经济型瓶 (2089系列) | 窄口 圆形经济型 瓶,散装 (332089系列) | 窄口 圆形琥珀色 实验室级瓶 (2004系列) | 窄口 圆形琥珀色 经济型瓶 (DS2085 系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E | E | E |
醛类 | G | G | G | G | G |
碱 | E | E | E | E | E |
酯类 | G | G | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | G | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏 |
G | 在20oC 条件下持续接触30天后造成轻微损坏或未造成损坏 |
F | 在20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响 |
N | 不推荐使用。可能会立即造成损坏 |
广口圆形实验室 级瓶 (2104系列) | 大广口圆瓶 (2120系列) | 广口圆形 经济型瓶 (2189系列) | 广口 圆形经济型 瓶 ,散装 (332189系列) | 广口 圆形琥珀色 实验室级瓶 (2106系列) | 广口 圆形琥珀色经济型瓶 (DS2185 系列) |
传统重复使用型实验室 瓶,适合 长期使用、关键应用 | 尺寸更大、更坚固的实验室级结构 | 成本更低、重量更轻、瓶壁更薄,适合轻型应用 | 散装额外 节约成本,重量更轻、瓶壁更薄,适合轻型应用 | 琥珀色 可保护光敏溶液, 传统重复使用型实验室瓶,适合长期使用、关键应用 | 琥珀色 可保护光敏溶液,成本更低、重量更轻、瓶壁 更薄,适合轻型应用 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HDPE 瓶 PP 密封盖 | HDPE 瓶 白色 PP 密封盖 | HDPE 瓶 PP 密封盖 | HDPE 瓶 PP 密封盖 | 琥珀色 HDPE 瓶 琥珀色 PP 密封盖 | 琥珀色 HDPE 瓶 琥珀色 PP 密封盖 |
乳白色 半透明 | 乳白色 半透明 | 乳白色 半透明 | 乳白色 半透明 | 不透明琥珀色 瓶 | 不透明琥珀色 瓶 |
30mL–1.5L | 2L–4L | 30 mL 至 1 L | 60mL–1L | 30 mL 至 1 L | 30 mL 至1 L |
防漏* | 无液体防漏性能 | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * |
温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC |
不 可高温高压灭菌 | 不 可高温高压灭菌 | 不 可高温高压灭菌 | 不 可高温高压灭菌 | 不 可高温高压灭菌 | 不 可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
ACT 标签 | ACT 标签 | ACT 标签 | |||
还可提供散装、未组装形式 | 还可提供 散装、未组装形式 | 还可提供 散装、未组装形式 | 还可提供 散装、未组装形式 | 还可提供 散装、未组装形式 |
广口圆形实验室 级瓶 (2104系列) | 大广口圆瓶 (2120系列) | 广口圆形 经济型瓶 (2189系列) | 广口 圆形经济型 瓶 ,散装 (332189系列) | 广口 圆形琥珀色 实验室级瓶 (2106系列) | 广口 圆形琥珀色经济型瓶 (DS2185 系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E | E | E | E |
醛类 | G | G | G | G | G | G |
碱 | E | E | E | E | E | E |
酯类 | G | G | G | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | G | G | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
窄口方形 HDPE 瓶 (2018系列) | 广口方形 HDPE 瓶 (2114系列) | 大广口方形 HDPE 瓶 (2123系列) |
节省空间的方形、 窄口、带刻度 | 节省空间的方形、 广口 | 节省空间的方形、 广口、大容量、 模制手柄 |
![]() | ![]() | ![]() |
乳白色 半透明 | 乳白色 半透明 | 乳白色 半透明 |
30 mL 至 1 L | 60mL–1L | 4L |
防漏 * | 防漏 * | 无液体防漏性能 |
模制刻度 | 无刻度 | 无刻度 |
窄口 | 广口 | 广口 |
温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC |
不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 联邦法规中有关食品应用的规定1 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
ACT 标签 | ACT 标签 |
窄口方形 HDPE 瓶 (2018系列) | 广口方形 HDPE 瓶 (2114系列) | 大广口方形 HDPE 瓶 (2123系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E |
醛类 | G | G | G |
碱 | E | E | E |
酯类 | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏 |
G | 在20oC 条件下持续接触30天后造成轻微损坏或未造成损坏 |
F | 在20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏 |
广口矩形瓶 (2007 系列) | 琥珀色广口矩形瓶 (2009 系列) |
矩形外形,可节省空间 | 采用琥珀色,可保护光敏溶液, 矩形外形,可节省空间 |
![]() | ![]() |
琥珀色 HDPE 瓶/PP 密封盖 | 琥珀色 HDPE 瓶/PP 密封盖 |
乳白色 半透明 | 不透明琥珀色 瓶 |
125 mL 至2 L | 125 mL 至2 L |
防漏 * | 防漏 * |
无刻度 | 无刻度 |
广口 | 广口 |
温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC |
不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 联邦法规中有关食品应用的规定1 |
不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
ACT 标签 |
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏 |
G | 在20oC 条件下持续接触30天后造成轻微损坏或未造成损坏 |
F | 在20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏 |
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规 177.1520 的表 2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶体和密封盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
如需帮助选择适合应用的产品,请致电+1.585.586.8800或(1.800.625.4327美国免费热线)联系 Nalgene 技术支持代表团队,或通过电子邮件将您的请求发送至
technicalsupport@thermofisher.com。
在奥地利、法国、德国、爱尔兰、瑞士和英国,请致电+800 1234 9696(免费热线)或+49.6184.90.6321联系技术支持,或者将您的请求发送至 techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com。
法规支持:有关产品或材料声明的规范性文档,请通过 RocRegSupport@thermofisher.com 联系 Nalgene 法规支持部