Nalgene 塑料洗瓶具有坚固的结构,可始终保持液体直射,且品质有保证。相比市面上其他洗瓶,本款洗瓶有更多款式可供选择,树脂原料种类更多,适用于更多应用。不管您是需要使用漂白剂溶液对工作台面进行消毒,还是需要冲洗显微镜载玻片或可重复使用的实验室器具、清洁电极、分装试剂、处理极具刺激性的化学品或进行其他应用,总有一款 Thermo Scientific Nalgene 洗瓶能满足您的需求,使您的工作更轻松、更安全。
哪款洗瓶更适合您的应用?
Nalgene 顶分液洗瓶具有紧密配合的吸管和密封盖。密封盖和弯杆一体模制,可提供均匀的防漏*服务。精确模制的滴头可提供直而稳定的液流。可剪短滴头以提高流速。
Nalgene 经济型 LDPE 洗瓶 | Nalgene LDPE 广口洗瓶 | Nalgene 颜色编码的 LDPE 洗瓶 | Nalgene 可高压灭菌洗瓶 | Nalgene 氟化溶剂洗瓶 | Nalgene FEP 溶剂洗瓶 |
洗瓶简单实用、质量好、价格适中 | 广口设计,易于灌注 | 密封盖和弯杆采用颜色进行编码,便于轻松识别内容物 | 用于分配无菌水或试剂以降低污染风险 | 经过氟化处理,对溶剂具有更强的化学相容性,采用广口设计,易于灌注 | 具有优异的耐化学性,能经受长期暴露 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
可用于盛装去离子水以及大多数酸、碱、醇、漂白剂、洗涤剂、表面活性剂 | 可用于盛装去离子水以及大多数酸、碱、醇、漂白剂、洗涤剂、表面活性剂 | 可用于盛装去离子水以及大多数酸、碱、醇、漂白剂、洗涤剂、表面活性剂 | 可用于盛装去离子水以及大多数酸、碱、醇、洗涤剂、表面活性剂 | 可用于盛装脂肪烃、芳香烃、醚类、酯类、酮类、醇类 | 可用于盛装几乎任何实验室化学品 |
LDPE 瓶体 | LDPE 瓶体 | LDPE 瓶体 | PPCO 瓶体 | 氟化 HDPE | FEP 瓶体 |
PP 密封盖和弯杆 | PP 密封盖和弯杆 | PP 密封盖和弯杆 | PP 密封盖和弯杆 | 氟化 PPCO 密封盖和弯杆 | ETFE 密封盖和弯杆 |
PPCO 吸管 | PPCO 吸管 | PPCO 吸管 | PPCO 吸管 | PP 吸管 | ETFE 吸管 |
窄口 | 广口 | 窄口 | 窄口 | 广口 | 窄口 |
自然色密封盖 | 自然色密封盖 | 黄色、蓝色、绿色或红色密封盖 | 蓝色密封盖 | 红色密封盖 | 自然色密封盖 |
乳白色半透明瓶体 | 乳白色半透明瓶体 | 乳白色半透明瓶体 | 乳白色半透明瓶体,一经接触液体即变透明 | 不透明瓶体 | 雾状磨砂瓶,相比 LDPE 或 PPCO,透明度更好 |
125 mL 至1 L | 500 mL 至1 L | 500 mL | 500 mL 至1 L | 500 mL | 125 mL 至1 L |
4-32 oz | 16-32 oz | 16 oz | 16-32 oz | 16 oz | 4-32 oz |
不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 可高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1615 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1550 联邦法规中 食品应用标准 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
一般化学相容性
Nalgene 经济型 LDPE 洗瓶 | Nalgene LDPE 广口洗瓶 | Nalgene 颜色编码的 LDPE 洗瓶 | Nalgene 可高压灭菌洗瓶 | Nalgene 氟化溶剂洗瓶 | Nalgene FEP 溶剂洗瓶 | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G | G | G | E |
脂肪醇类 | E | E | E | E | E | E |
醛类 | G | G | G | G | G | E |
碱 | E | E | E | E | F | E |
酯类 | G | G | G | G | G | E |
脂肪族碳氢化合物 | F | F | F | G | E | E |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N | E | E |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N | G | E |
芳香族酮类 | N | N | N | N | G | E |
强氧化剂 | F | F | F | F | F | E |
有关按化学品和应用温度划分的更详细的化学品耐受性指南,请参阅化学品耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触 7 天造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 适用于:非酸性水性产品;可以含盐、糖或同时含有两者(pH 值高于5.0)。乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规 177.1520 的表 2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
^ 氧化酸除外;有关氧化酸的信息,请参见“强氧化剂”。
Nalgene 易认标签定制系统
Nalgene 易认标签定制系统将帮助您的实验室遵守化学品安全标签编写要求。这些标签由我们的塑料纸材料制成,抗撕裂,接触化学品不易变质。该系统采用了符合 GHS 标准的码制。
使用 Nalgene Unitary 洗瓶,可轻松分装内容物,一滴都不会浪费。采用侧臂设计,分液管路整体模制到瓶壁,可提供均匀的防漏*服务,保证液流精准流动、无喷溅。精确模制的滴头可提供直而稳定的液流。可剪短滴头以提高流速。广口密封盖与分液滴头和吸管采用分体式设计,便于操作,有助于避免灌注过程中的污染风险。
Nalgene Unitary LDPE 洗瓶 | Nalgene 颜色编码的 Unitary LDPE 洗瓶 | Nalgene Unitary 红色 LDPE 安全洗瓶 |
简单实用,您的基础洗瓶 | 盖子采用颜色进行编码,便于在混合包装中轻松识别 | 红色瓶体,可即时轻松地识别和辨认 |
![]() | ![]() | ![]() |
可用于盛装去离子水和大多数酸、碱、醇、漂白剂、洗涤剂和表面活性剂 | 可用于盛装去离子水和大多数酸、碱、醇、漂白剂、洗涤剂和表面活性剂 | 可用于盛装去离子水和大多数酸、碱、醇、漂白剂、洗涤剂和表面活性剂 |
LDPE 瓶体 | LDPE 瓶体 | 红色 LDPE 瓶体 |
PPCO 密封盖 | PPCO 密封盖 | PPCO 密封盖 |
广口 | 广口 | 广口 |
自然色密封盖 | 红色、白色、蓝色或黄色密封盖 | 红色密封盖 |
乳白色半透明瓶体 | 乳白色半透明瓶体 | 不透明红色瓶体 |
125 mL 至1 L | 500 mL | 250-500 mL |
4-32 oz | 16 oz | 8-16 oz |
不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 食品应用标准 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
一般化学相容性
Nalgene Unitary LDPE 洗瓶 | Nalgene 颜色编码的 Unitary LDPE 洗瓶 | Nalgene Unitary 红色 LDPE 安全洗瓶 | |
稀酸或弱酸 | E | E | E |
浓缩强酸*** | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E |
醛类 | G | G | G |
碱 | E | E | E |
酯类 | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | F | F | F |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F |
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触 7 天造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
Nalgene 易认标签定制系统将帮助您的实验室遵守化学品安全标签编写要求。这些标签由我们的塑料纸材料制成,抗撕裂,接触化学品不易变质。该系统采用了符合 GHS 标准的码制。
Nalgene 带安全标签洗瓶可帮助您的实验室达到关于在作业场所标记化学品容器的法规要求。我们所有标有标签的洗瓶均采用符合《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS) 的码制,对常用实验室化学品进行标记,以便即时识别危险警告。Nalgene 带易认标签洗瓶包含美国运输部 (DOT)、美国消防协会 (NFPA) 和国际化学学会 (ISC) 的标准配方信息。新的带易懂标签洗瓶严格遵守《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS) 标记标准,不存在其他系统标记标准或码制。这可以避免同一瓶上的描述遵循不同且相互冲突的标准时可能导致的混淆。
Nalgene Unitary 带易认标签的通气 LDPE 洗瓶 | Nalgene 带易认标签的 LDPE 洗瓶 | Nalgene 带易懂标签的 LDPE 洗瓶 | Nalgene 带易懂标签的 FEP 洗瓶 |
采用侧臂分液款式,液流直而稳定、无溅射,通气盖可防止液体自溢,盖子采用颜色编码,印有 NFPA 四色警示菱形和 GHS 标签基本信息 | 采用一体式分液密封盖、通气滴管,提供直流且可防止液体自溢,盖子采用颜色编码,印有 NFPA 四色警示菱形和 GHS 标签基本信息 | 采用一体式分液密封盖、通气滴管,提供直流且可防止液体自溢,盖子采用颜色编码,印有 GHS 标签扩展安全信息 | 采用一体式分液密封盖、不通气滴管,液流直而稳定、无溅射,激光蚀刻有 GHS 标签扩展安全信息,具有卓越的化学惰性 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LDPE 瓶体 | LDPE 瓶体 | LDPE 瓶体 | FEP 瓶体 |
PP 密封盖 NaClO 除外 (HDPE 密封盖) | PP 密封盖 NaClO 除外 (HDPE 密封盖) | PP 密封盖 NaClO 除外 (HDPE 密封盖) | ETFE 密封盖 |
PP/HDPE 吸管 | PP/HDPE 吸管 | ETFE 吸管 | |
通过侧喷嘴分液 | 通过瓶盖分液 | 通过瓶盖分液 | 通过瓶盖分液 |
广口 | 窄口 | 窄口 | 窄口 |
采用耐化学腐蚀油印刷 | 采用耐化学腐蚀油印刷 | 采用耐化学腐蚀油印刷 | 安全信息激光蚀刻在瓶壁中 |
可用于盛装丙酮、次氯酸钠、乙醇、甲醇、异丙醇、蒸馏水或去离子水 | 可用于盛装丙酮、次氯酸钠、乙醇、甲醇、异丙醇、蒸馏水或去离子水 | 可用于盛装乙醇、甲醇、异丙醇、蒸馏水、次氯酸钠或去离子水 | 可用于盛装二甲苯、丙酮、甲苯、正己烷、二氯甲烷或甲基乙基酮 |
红色、白色、绿色、黄色或自然色密封盖 | 红色、绿色、白色、黄色或自然色密封盖和弯杆 | 绿色、黄色、自然色或白色密封盖和弯杆 | 自然色密封盖和弯杆 |
NaClO 为不透明白色;其他为半透明 | NaClO 为不透明白色;其他为半透明 | NaClO 为不透明白色;其他为半透明 | 雾状白色,透明度比 LDPE 更高 |
500 mL 至1 L | 500 mL 至1 L | 500mL | 500mL |
16-32 oz | 16-32 oz | 16 oz | 16 oz |
不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 可高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1550 联邦法规中 食品应用标准 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
Nalgene 顶分液洗瓶具有紧密配合的吸管和密封盖。密封盖和弯杆一体模制,可提供均匀的防漏*服务。精确模制的滴头可提供直而稳定的液流。可剪短滴头以提高流速。
Nalgene 经济型 LDPE 洗瓶 | Nalgene LDPE 广口洗瓶 | Nalgene 颜色编码的 LDPE 洗瓶 | Nalgene 可高压灭菌洗瓶 | Nalgene 氟化溶剂洗瓶 | Nalgene FEP 溶剂洗瓶 |
洗瓶简单实用、质量好、价格适中 | 广口设计,易于灌注 | 密封盖和弯杆采用颜色进行编码,便于轻松识别内容物 | 用于分配无菌水或试剂以降低污染风险 | 经过氟化处理,对溶剂具有更强的化学相容性,采用广口设计,易于灌注 | 具有优异的耐化学性,能经受长期暴露 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
可用于盛装去离子水以及大多数酸、碱、醇、漂白剂、洗涤剂、表面活性剂 | 可用于盛装去离子水以及大多数酸、碱、醇、漂白剂、洗涤剂、表面活性剂 | 可用于盛装去离子水以及大多数酸、碱、醇、漂白剂、洗涤剂、表面活性剂 | 可用于盛装去离子水以及大多数酸、碱、醇、洗涤剂、表面活性剂 | 可用于盛装脂肪烃、芳香烃、醚类、酯类、酮类、醇类 | 可用于盛装几乎任何实验室化学品 |
LDPE 瓶体 | LDPE 瓶体 | LDPE 瓶体 | PPCO 瓶体 | 氟化 HDPE | FEP 瓶体 |
PP 密封盖和弯杆 | PP 密封盖和弯杆 | PP 密封盖和弯杆 | PP 密封盖和弯杆 | 氟化 PPCO 密封盖和弯杆 | ETFE 密封盖和弯杆 |
PPCO 吸管 | PPCO 吸管 | PPCO 吸管 | PPCO 吸管 | PP 吸管 | ETFE 吸管 |
窄口 | 广口 | 窄口 | 窄口 | 广口 | 窄口 |
自然色密封盖 | 自然色密封盖 | 黄色、蓝色、绿色或红色密封盖 | 蓝色密封盖 | 红色密封盖 | 自然色密封盖 |
乳白色半透明瓶体 | 乳白色半透明瓶体 | 乳白色半透明瓶体 | 乳白色半透明瓶体,一经接触液体即变透明 | 不透明瓶体 | 雾状磨砂瓶,相比 LDPE 或 PPCO,透明度更好 |
125 mL 至1 L | 500 mL 至1 L | 500 mL | 500 mL 至1 L | 500 mL | 125 mL 至1 L |
4-32 oz | 16-32 oz | 16 oz | 16-32 oz | 16 oz | 4-32 oz |
不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 可高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1615 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1550 联邦法规中 食品应用标准 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
一般化学相容性
Nalgene 经济型 LDPE 洗瓶 | Nalgene LDPE 广口洗瓶 | Nalgene 颜色编码的 LDPE 洗瓶 | Nalgene 可高压灭菌洗瓶 | Nalgene 氟化溶剂洗瓶 | Nalgene FEP 溶剂洗瓶 | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G | G | G | E |
脂肪醇类 | E | E | E | E | E | E |
醛类 | G | G | G | G | G | E |
碱 | E | E | E | E | F | E |
酯类 | G | G | G | G | G | E |
脂肪族碳氢化合物 | F | F | F | G | E | E |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N | E | E |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N | G | E |
芳香族酮类 | N | N | N | N | G | E |
强氧化剂 | F | F | F | F | F | E |
有关按化学品和应用温度划分的更详细的化学品耐受性指南,请参阅化学品耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触 7 天造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 适用于:非酸性水性产品;可以含盐、糖或同时含有两者(pH 值高于5.0)。乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规 177.1520 的表 2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
^ 氧化酸除外;有关氧化酸的信息,请参见“强氧化剂”。
Nalgene 易认标签定制系统
Nalgene 易认标签定制系统将帮助您的实验室遵守化学品安全标签编写要求。这些标签由我们的塑料纸材料制成,抗撕裂,接触化学品不易变质。该系统采用了符合 GHS 标准的码制。
使用 Nalgene Unitary 洗瓶,可轻松分装内容物,一滴都不会浪费。采用侧臂设计,分液管路整体模制到瓶壁,可提供均匀的防漏*服务,保证液流精准流动、无喷溅。精确模制的滴头可提供直而稳定的液流。可剪短滴头以提高流速。广口密封盖与分液滴头和吸管采用分体式设计,便于操作,有助于避免灌注过程中的污染风险。
Nalgene Unitary LDPE 洗瓶 | Nalgene 颜色编码的 Unitary LDPE 洗瓶 | Nalgene Unitary 红色 LDPE 安全洗瓶 |
简单实用,您的基础洗瓶 | 盖子采用颜色进行编码,便于在混合包装中轻松识别 | 红色瓶体,可即时轻松地识别和辨认 |
![]() | ![]() | ![]() |
可用于盛装去离子水和大多数酸、碱、醇、漂白剂、洗涤剂和表面活性剂 | 可用于盛装去离子水和大多数酸、碱、醇、漂白剂、洗涤剂和表面活性剂 | 可用于盛装去离子水和大多数酸、碱、醇、漂白剂、洗涤剂和表面活性剂 |
LDPE 瓶体 | LDPE 瓶体 | 红色 LDPE 瓶体 |
PPCO 密封盖 | PPCO 密封盖 | PPCO 密封盖 |
广口 | 广口 | 广口 |
自然色密封盖 | 红色、白色、蓝色或黄色密封盖 | 红色密封盖 |
乳白色半透明瓶体 | 乳白色半透明瓶体 | 不透明红色瓶体 |
125 mL 至1 L | 500 mL | 250-500 mL |
4-32 oz | 16 oz | 8-16 oz |
不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 食品应用标准 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
一般化学相容性
Nalgene Unitary LDPE 洗瓶 | Nalgene 颜色编码的 Unitary LDPE 洗瓶 | Nalgene Unitary 红色 LDPE 安全洗瓶 | |
稀酸或弱酸 | E | E | E |
浓缩强酸*** | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E |
醛类 | G | G | G |
碱 | E | E | E |
酯类 | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | F | F | F |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F |
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触 7 天造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
Nalgene 易认标签定制系统将帮助您的实验室遵守化学品安全标签编写要求。这些标签由我们的塑料纸材料制成,抗撕裂,接触化学品不易变质。该系统采用了符合 GHS 标准的码制。
Nalgene 带安全标签洗瓶可帮助您的实验室达到关于在作业场所标记化学品容器的法规要求。我们所有标有标签的洗瓶均采用符合《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS) 的码制,对常用实验室化学品进行标记,以便即时识别危险警告。Nalgene 带易认标签洗瓶包含美国运输部 (DOT)、美国消防协会 (NFPA) 和国际化学学会 (ISC) 的标准配方信息。新的带易懂标签洗瓶严格遵守《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS) 标记标准,不存在其他系统标记标准或码制。这可以避免同一瓶上的描述遵循不同且相互冲突的标准时可能导致的混淆。
Nalgene Unitary 带易认标签的通气 LDPE 洗瓶 | Nalgene 带易认标签的 LDPE 洗瓶 | Nalgene 带易懂标签的 LDPE 洗瓶 | Nalgene 带易懂标签的 FEP 洗瓶 |
采用侧臂分液款式,液流直而稳定、无溅射,通气盖可防止液体自溢,盖子采用颜色编码,印有 NFPA 四色警示菱形和 GHS 标签基本信息 | 采用一体式分液密封盖、通气滴管,提供直流且可防止液体自溢,盖子采用颜色编码,印有 NFPA 四色警示菱形和 GHS 标签基本信息 | 采用一体式分液密封盖、通气滴管,提供直流且可防止液体自溢,盖子采用颜色编码,印有 GHS 标签扩展安全信息 | 采用一体式分液密封盖、不通气滴管,液流直而稳定、无溅射,激光蚀刻有 GHS 标签扩展安全信息,具有卓越的化学惰性 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LDPE 瓶体 | LDPE 瓶体 | LDPE 瓶体 | FEP 瓶体 |
PP 密封盖 NaClO 除外 (HDPE 密封盖) | PP 密封盖 NaClO 除外 (HDPE 密封盖) | PP 密封盖 NaClO 除外 (HDPE 密封盖) | ETFE 密封盖 |
PP/HDPE 吸管 | PP/HDPE 吸管 | ETFE 吸管 | |
通过侧喷嘴分液 | 通过瓶盖分液 | 通过瓶盖分液 | 通过瓶盖分液 |
广口 | 窄口 | 窄口 | 窄口 |
采用耐化学腐蚀油印刷 | 采用耐化学腐蚀油印刷 | 采用耐化学腐蚀油印刷 | 安全信息激光蚀刻在瓶壁中 |
可用于盛装丙酮、次氯酸钠、乙醇、甲醇、异丙醇、蒸馏水或去离子水 | 可用于盛装丙酮、次氯酸钠、乙醇、甲醇、异丙醇、蒸馏水或去离子水 | 可用于盛装乙醇、甲醇、异丙醇、蒸馏水、次氯酸钠或去离子水 | 可用于盛装二甲苯、丙酮、甲苯、正己烷、二氯甲烷或甲基乙基酮 |
红色、白色、绿色、黄色或自然色密封盖 | 红色、绿色、白色、黄色或自然色密封盖和弯杆 | 绿色、黄色、自然色或白色密封盖和弯杆 | 自然色密封盖和弯杆 |
NaClO 为不透明白色;其他为半透明 | NaClO 为不透明白色;其他为半透明 | NaClO 为不透明白色;其他为半透明 | 雾状白色,透明度比 LDPE 更高 |
500 mL 至1 L | 500 mL 至1 L | 500mL | 500mL |
16-32 oz | 16-32 oz | 16 oz | 16 oz |
不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 可高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1550 联邦法规中 食品应用标准 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
资源
支持
有关按化学品和应用温度分类的更详细的化学品耐受性指南,请参阅 Nalgene 化学品耐受性挂图或联系
technicalsupport@thermofisher.com。