Nalgene 窄口实验室瓶是世界各地实验室使用的标志性器具。窄口瓶在倾倒液体时比广口瓶更容易控制,每件产品都具有防漏*保证。
我们有坚固耐用的实验室级瓶和大号实验室瓶、成本更低重量更轻的经济型瓶以及节省空间的方形瓶可供您选择。Thermo Scientific Nalgene 瓶仅采用优质塑料材料制成,符合制药、实验室及食品级标准;我们的塑料树脂经过精心选择,较大限度地减少了添加剂,并减少了潜在溶出物。
Nalgene 瓶由我们通过 ISO 13485:2003 认证的工厂生产。我们使用的大多数塑料树脂材料均在 DMF 注册,可满足多种监管规范要求,包括:USP VI 级、EP 专论、EU 食品接触材料指令、CONEG、RoHS、CA Prop 65、SARA Title III Sec.313 和 21 CFR pt 177。Nalgene 容器采用多种类型的塑料制成,可满足几乎任何实验室的应用需求。
为了帮助选择适合实验室应用的 Nalgene 瓶,请使用在线选择指南,或者如需个人帮助,请联系 Nalgene 技术支持团队。
窄口圆形 PPCO 实验室级瓶(2006系列) | 窄口圆形 HDPE 实验室级瓶(2002系列) | 窄口圆形琥珀色实验室级瓶(2004系列) | 窄口圆形 LDPE 实验室级瓶(2003系列) | 窄口圆形 FEP 瓶(1600系列) | 窄口圆形 PFA 瓶(1630系列) |
良好的化学耐受性,可高温高压灭菌 | 良好的化学耐受性,是广受欢迎的试剂瓶 | 琥珀色可保护光敏溶液,良好的化学耐受性 | 挤压灵活,良好的化学耐受性 | 出色的化学耐受性和惰性,温度范围广,高成本 | 出色的化学耐受性和惰性,温度范围很广,高成本 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PPCO 瓶 PP 密封盖 | HDPE 瓶 PP 密封盖 | 琥珀色 HDPE 瓶 琥珀色 PP 密封盖 | LDPE 瓶 PP 密封盖 | FEP 瓶 PP 密封盖 | PFA 瓶 PP 密封盖 |
乳白色 半透明 | 乳白色 半透明 | 不透明琥珀色 瓶 | 乳白色 半透明 | 雾状白色 半透明 | 雾状白色 半透明 |
半刚性 | 半刚性 | 半刚性 | 柔性 | 柔性 | 柔性 |
4mL–1L | 4mL–1L | 4mL–1L | 8mL–1L | 30mL–2L | 30 mL 至 1 L |
防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * |
无刻度 | 无刻度 | 无刻度 | 无刻度 | 无刻度 | 无刻度 |
温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至80oC | 温度范围 -270oC 至150oC | 温度范围 -270oC 至250oC |
可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1550 联邦法规中有关食品应用的规定 | 无食品应用合规性 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
还可提供 散装、未组装形式 | 还可提供 散装、 未组装形式 | 还可提供 散装、未组装形式 | 还可提供 散装、未组装形式 |
一般化学相容性
窄口圆形 PPCO 实验室级瓶(2006系列) | 窄口圆形 HDPE 实验室级瓶(2002系列) | 窄口圆形琥珀色实验室级瓶(2004系列) | 窄口圆形 LDPE 实验室级瓶(2003系列) | 窄口圆形 FEP 瓶(1600系列) | 窄口圆形 PFA 瓶(1630系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G | G | E | E |
脂肪醇类 | E | E | E | E | E | E |
醛类 | G | G | G | G | E | E |
碱 | E | E | E | E | E | E |
酯类 | G | G | G | G | E | E |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | G | F | E | E |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N | E | E |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N | E | E |
芳香族酮类 | N | N | N | N | E | E |
强氧化剂 | F | F | F | F | E | E |
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规 177.1520 的表 2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Nalgene 瓶和密封盖。Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
窄口大圆形 PPCO 瓶 (2203系列) | 大窄口圆形琥珀色瓶 (2204系列) | 大窄口圆形 LDPE 瓶 (2202系列) | 大窄口圆形 PC 瓶 (2205系列) |
良好的化学耐受性,可高温高压灭菌 | 琥珀色可保护光敏溶液。 良好的化学耐受性,可高温高压灭菌 | 良好的化学耐受性,成本更低 | 出色的透明度,便于查看内容物, 出色的抗冲击性,可高温高压灭菌 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PPCO 瓶 PP 密封盖 | 琥珀色 PPCO 瓶 琥珀色或白色密封盖 | LDPE 瓶 PP 密封盖 | PC 瓶 PP 密封盖 |
乳白色半透明 | 不透明琥珀色瓶 | 乳白色半透明 | 透明 |
2L–8L | 2L–8L | 2L–8L | 500mL–8L |
防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * |
无刻度 | 无刻度 | 无刻度 | 无刻度 |
温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -100oC 至80oC | 温度范围 -135oC 至135oC |
可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1580 联邦法规中有关食品应用的规定 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
一般化学相容性
窄口大圆瓶(2203系列) | 窄口大圆形琥珀色瓶(2204系列) | 窄口圆形实验室级瓶(2202系列) | 大窄口圆瓶(2205系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G | N |
脂肪醇类 | E | E | E | G |
醛类 | G | G | G | F |
碱 | E | E | E | N |
酯类 | G | G | G | N |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | F | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规 177.1520 的表 2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Nalgene 瓶和密封盖。Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
窄口圆形 PPCO 经济型瓶 (2087系列) | 窄口圆形 HDPE 经济型瓶(2089系列) | 窄口圆形 HDPE 经济型瓶,散装(332089系列) | 窄口圆形琥珀色经济型瓶(DS2085 系列) |
成本更低、重量更轻、瓶壁更薄,适合轻型应用,可高温高压灭菌 | 成本更低、重量更轻、瓶壁更薄,适合轻型应用 | 散装额外节约成本、重量更轻、瓶壁更薄,适合轻型应用 | 琥珀色可保护光敏溶液。成本更低、重量更轻、瓶壁更薄,适合轻型应用 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PPCO 瓶 PP 密封盖 | HDPE 瓶 PP 密封盖 | HDPE 瓶 PP 密封盖 | 琥珀色 HDPE 瓶 琥珀色 PP 密封盖 |
乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 不透明琥珀色瓶 |
30 mL 至 1 L | 30 mL 至 1 L | 125mL–1L | 30 mL 至 1 L |
防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * |
无刻度 | 无刻度 | 无刻度 | 无刻度 |
温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC |
可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
还可提供散装、未组装形式 | 还可提供散装、未组装形式 | 还可提供散装、未组装形式 | 还可提供散装、未组装形式 |
一般化学相容性
窄口圆形经济型瓶(2087系列) | 窄口圆形经济型瓶(2089系列) | 窄口圆形经济型瓶,散装(332089系列) | 窄口圆形琥珀色经济型瓶(DS2085 系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E | E |
醛类 | G | G | G | G |
碱 | E | E | E | E |
酯类 | G | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规 177.1520 的表 2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶体和密封盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
窄口方形实验室级瓶 (2016系列) | 窄口方形 实验室级瓶 (2018系列) | 窄口 方形瓶 (2015系列) | 窄口 方形瓶 (2122系列) |
良好的化学耐受性,带刻度,可高温高压灭菌 | 良好的化学耐受性,带刻度 | 透明,出色的抗冲击性,带刻度,可高温高压灭菌 | 透明,带刻度,无菌 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PPCO 瓶 PP 密封盖 | HDPE 瓶 PP 密封盖 | PC 瓶 PP 密封盖 | PETG 瓶 PP 密封盖 |
乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 透明 | 透明 |
30 mL 至 1 L | 30 mL 至 1 L | 30mL–2L | 30mL–2L |
防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * |
模制刻度 | 模制刻度 | 模制刻度 | 模制刻度 |
温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -135oC 至135oC | 温度范围 -40oC 至70oC |
可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定2 |
不含 BPA | 不含 BPA | 含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
一般化学相容性
窄口方形实验室级瓶 (2016系列) | 窄口方形 实验室级瓶 (2018系列) | 窄口 方形瓶 (2015系列) | 窄口 方形瓶 (2122系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | G |
浓缩强酸 ^ | G | G | N | N |
脂肪醇类 | E | E | G | G |
醛类 | G | G | F | G |
碱 | E | E | N | N |
酯类 | G | G | N | F |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规177.1520的表2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
2.PETG 可用于乙醇含量不超过 15%(体积比)的酒精类食品;灌装和储存温度不得超过 49°C (120°F)。非酒精类食品的热灌装温度不得超过 82°C (180°F),储存温度不得超过 49°C (120°F)。 不适合碳酸饮料、啤酒或者需要热加工的包装食品。
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶体和密封盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
窄口圆形 PPCO 实验室级瓶(2006系列) | 窄口圆形 HDPE 实验室级瓶(2002系列) | 窄口圆形琥珀色实验室级瓶(2004系列) | 窄口圆形 LDPE 实验室级瓶(2003系列) | 窄口圆形 FEP 瓶(1600系列) | 窄口圆形 PFA 瓶(1630系列) |
良好的化学耐受性,可高温高压灭菌 | 良好的化学耐受性,是广受欢迎的试剂瓶 | 琥珀色可保护光敏溶液,良好的化学耐受性 | 挤压灵活,良好的化学耐受性 | 出色的化学耐受性和惰性,温度范围广,高成本 | 出色的化学耐受性和惰性,温度范围很广,高成本 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PPCO 瓶 PP 密封盖 | HDPE 瓶 PP 密封盖 | 琥珀色 HDPE 瓶 琥珀色 PP 密封盖 | LDPE 瓶 PP 密封盖 | FEP 瓶 PP 密封盖 | PFA 瓶 PP 密封盖 |
乳白色 半透明 | 乳白色 半透明 | 不透明琥珀色 瓶 | 乳白色 半透明 | 雾状白色 半透明 | 雾状白色 半透明 |
半刚性 | 半刚性 | 半刚性 | 柔性 | 柔性 | 柔性 |
4mL–1L | 4mL–1L | 4mL–1L | 8mL–1L | 30mL–2L | 30 mL 至 1 L |
防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * |
无刻度 | 无刻度 | 无刻度 | 无刻度 | 无刻度 | 无刻度 |
温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至80oC | 温度范围 -270oC 至150oC | 温度范围 -270oC 至250oC |
可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1550 联邦法规中有关食品应用的规定 | 无食品应用合规性 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
还可提供 散装、未组装形式 | 还可提供 散装、 未组装形式 | 还可提供 散装、未组装形式 | 还可提供 散装、未组装形式 |
一般化学相容性
窄口圆形 PPCO 实验室级瓶(2006系列) | 窄口圆形 HDPE 实验室级瓶(2002系列) | 窄口圆形琥珀色实验室级瓶(2004系列) | 窄口圆形 LDPE 实验室级瓶(2003系列) | 窄口圆形 FEP 瓶(1600系列) | 窄口圆形 PFA 瓶(1630系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G | G | E | E |
脂肪醇类 | E | E | E | E | E | E |
醛类 | G | G | G | G | E | E |
碱 | E | E | E | E | E | E |
酯类 | G | G | G | G | E | E |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | G | F | E | E |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N | E | E |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N | E | E |
芳香族酮类 | N | N | N | N | E | E |
强氧化剂 | F | F | F | F | E | E |
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规 177.1520 的表 2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Nalgene 瓶和密封盖。Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
窄口大圆形 PPCO 瓶 (2203系列) | 大窄口圆形琥珀色瓶 (2204系列) | 大窄口圆形 LDPE 瓶 (2202系列) | 大窄口圆形 PC 瓶 (2205系列) |
良好的化学耐受性,可高温高压灭菌 | 琥珀色可保护光敏溶液。 良好的化学耐受性,可高温高压灭菌 | 良好的化学耐受性,成本更低 | 出色的透明度,便于查看内容物, 出色的抗冲击性,可高温高压灭菌 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PPCO 瓶 PP 密封盖 | 琥珀色 PPCO 瓶 琥珀色或白色密封盖 | LDPE 瓶 PP 密封盖 | PC 瓶 PP 密封盖 |
乳白色半透明 | 不透明琥珀色瓶 | 乳白色半透明 | 透明 |
2L–8L | 2L–8L | 2L–8L | 500mL–8L |
防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * |
无刻度 | 无刻度 | 无刻度 | 无刻度 |
温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -100oC 至80oC | 温度范围 -135oC 至135oC |
可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1580 联邦法规中有关食品应用的规定 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
一般化学相容性
窄口大圆瓶(2203系列) | 窄口大圆形琥珀色瓶(2204系列) | 窄口圆形实验室级瓶(2202系列) | 大窄口圆瓶(2205系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G | N |
脂肪醇类 | E | E | E | G |
醛类 | G | G | G | F |
碱 | E | E | E | N |
酯类 | G | G | G | N |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | F | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规 177.1520 的表 2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Nalgene 瓶和密封盖。Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
窄口圆形 PPCO 经济型瓶 (2087系列) | 窄口圆形 HDPE 经济型瓶(2089系列) | 窄口圆形 HDPE 经济型瓶,散装(332089系列) | 窄口圆形琥珀色经济型瓶(DS2085 系列) |
成本更低、重量更轻、瓶壁更薄,适合轻型应用,可高温高压灭菌 | 成本更低、重量更轻、瓶壁更薄,适合轻型应用 | 散装额外节约成本、重量更轻、瓶壁更薄,适合轻型应用 | 琥珀色可保护光敏溶液。成本更低、重量更轻、瓶壁更薄,适合轻型应用 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PPCO 瓶 PP 密封盖 | HDPE 瓶 PP 密封盖 | HDPE 瓶 PP 密封盖 | 琥珀色 HDPE 瓶 琥珀色 PP 密封盖 |
乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 不透明琥珀色瓶 |
30 mL 至 1 L | 30 mL 至 1 L | 125mL–1L | 30 mL 至 1 L |
防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * |
无刻度 | 无刻度 | 无刻度 | 无刻度 |
温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC |
可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
还可提供散装、未组装形式 | 还可提供散装、未组装形式 | 还可提供散装、未组装形式 | 还可提供散装、未组装形式 |
一般化学相容性
窄口圆形经济型瓶(2087系列) | 窄口圆形经济型瓶(2089系列) | 窄口圆形经济型瓶,散装(332089系列) | 窄口圆形琥珀色经济型瓶(DS2085 系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E | E |
醛类 | G | G | G | G |
碱 | E | E | E | E |
酯类 | G | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规 177.1520 的表 2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶体和密封盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
窄口方形实验室级瓶 (2016系列) | 窄口方形 实验室级瓶 (2018系列) | 窄口 方形瓶 (2015系列) | 窄口 方形瓶 (2122系列) |
良好的化学耐受性,带刻度,可高温高压灭菌 | 良好的化学耐受性,带刻度 | 透明,出色的抗冲击性,带刻度,可高温高压灭菌 | 透明,带刻度,无菌 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PPCO 瓶 PP 密封盖 | HDPE 瓶 PP 密封盖 | PC 瓶 PP 密封盖 | PETG 瓶 PP 密封盖 |
乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 透明 | 透明 |
30 mL 至 1 L | 30 mL 至 1 L | 30mL–2L | 30mL–2L |
防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * |
模制刻度 | 模制刻度 | 模制刻度 | 模制刻度 |
温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -135oC 至135oC | 温度范围 -40oC 至70oC |
可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定2 |
不含 BPA | 不含 BPA | 含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
一般化学相容性
窄口方形实验室级瓶 (2016系列) | 窄口方形 实验室级瓶 (2018系列) | 窄口 方形瓶 (2015系列) | 窄口 方形瓶 (2122系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | G |
浓缩强酸 ^ | G | G | N | N |
脂肪醇类 | E | E | G | G |
醛类 | G | G | F | G |
碱 | E | E | N | N |
酯类 | G | G | N | F |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规177.1520的表2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
2.PETG 可用于乙醇含量不超过 15%(体积比)的酒精类食品;灌装和储存温度不得超过 49°C (120°F)。非酒精类食品的热灌装温度不得超过 82°C (180°F),储存温度不得超过 49°C (120°F)。 不适合碳酸饮料、啤酒或者需要热加工的包装食品。
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶体和密封盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
技术支持
如需帮助选择适合应用的产品,请致电+1.585.586.8800或(1.800.625.4327美国免费热线)联系 Nalgene 技术支持代表团队,或通过电子邮件将您的请求发送至
technicalsupport@thermofisher.com。
在奥地利、法国、德国、爱尔兰、瑞士和英国,请致电+800 1234 9696(免费热线)或+49.6184.90.6321联系技术支持,或者将您的请求发送至 techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com。
法规支持: 有关产品或材料声明的监管文件,请通过 RocRegSupport@thermofisher.com 与 Nalgene 法规支持部门取得联系。
相关资源
- 手册:改变使用玻璃制品的习惯
- 瓶和细口大瓶选择指南
- 塑料特性参考磁铁
- 塑料实验室器具化学耐受性墙贴