Nalgene 聚碳酸酯瓶具有出色的耐冲击性且高度透明。 它们是培养基短期储存和装盛其他水溶液的良好选择。聚碳酸酯瓶在温度低至 -135°C 时仍保持抗冲击性,在温度高达 +135°C 时仍可使用,适用于从冷冻冰箱到高温高压灭菌器等各种环境。
聚碳酸酯瓶与弱酸、醇和脂肪烃化学相容。它们不适合接触碱、溶剂或其他腐蚀性实验室化学品,否则可能造成直接损害或产品故障。
对于按照特定化学品和应用温度划分的化学相容性评级,请查阅 Nalgene 化学耐受性指南,或者索取一份 印刷版挂图。聚碳酸酯瓶仅由高品质实验室级树脂材料制成,这些材料符合多项监管规范要求,包括:USP VI 级、EP 专论、EU 食品接触材料指令、CONEG、RoHS、CA Prop 65、SARA Title III Sec.313 和 21 CFR pt 177.1580 针对食品接触器具的要求。聚碳酸酯瓶含有 BPA。对于适用于特定 Nalgene 瓶的监管要求和认证,请联系 Nalgene 法规支持部门。
为了帮助选择适合实验室应用的 Thermo Scientific Nalgene 瓶,请使用 在线选择指南。如需个人帮助,请联系 Nalgene 技术支持团队。
一般化学相容性
窄口 方形瓶 (2015系列) | 大窄口圆瓶 (2205系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E |
浓缩强酸 ^ | N | N |
脂肪醇类 | G | G |
醛类 | F | F |
碱 | N | N |
酯类 | N | N |
脂肪族碳氢化合物 | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N |
芳香族酮类 | N | N |
强氧化剂 | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶体和密封盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
技术支持
如需帮助选择适合应用的产品,请致电+1.585.586.8800或(1.800.625.4327美国免费热线)联系 Nalgene 技术支持代表团队,或通过电子邮件将您的请求发送至
technicalsupport@thermofisher.com。
在奥地利、法国、德国、爱尔兰、瑞士和英国,请致电+800 1234 9696(免费热线)或+49.6184.90.6321联系技术支持,或者将您的请求发送至 techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com。
法规支持: 有关产品或材料声明的规范性文档,请通过 RocRegSupport@thermofisher.com 联系 Nalgene 法规支持部
相关资源
- 手册:改变使用玻璃制品的习惯
- 瓶和细口大瓶选择指南
- 塑料特性参考磁铁
- 塑料实验室器具化学耐受性墙贴