Nalgene 广口实验室瓶是世界各地实验室使用的标志性器具。广口设计更容易灌注,推荐用于固体、半固体和粘性液体材料。瓶口小于 100mm 的产品可保证防漏*。我们有坚固耐用的实验室级瓶、成本更低重量更轻的经济型瓶以及节省空间的方形和矩形瓶可供您选择。Thermo Scientific Nalgene 瓶仅采用优质塑料材料制成,符合制药、实验室及食品级标准;我们的塑料树脂经过精心选择,较大限度地减少了添加剂,并减少了潜在析出物。
Nalgene 瓶由我们通过 ISO 13485:2016 认证的工厂生产。我们使用的大多数塑料树脂材料均在 DMF 注册,可满足多种监管规范要求,包括:USP VI 级、EP 专论、EU 食品接触材料指令、CONEG、RoHS、CA Prop 65、SARA Title III Sec.313 和 21 CFR pt 177。Nalgene 容器采用多种类型的塑料制成,几乎可以满足任意实验室应用的需求。
为了帮助选择适合实验室应用的 Nalgene 瓶,请使用我们的在线选择指南。 如需个性化帮助,请联系 Nalgene 技术支持团队。
广口圆形 PPCO 实验室级瓶 (2105系列) | 广口 圆形 LDPE 实验室级瓶(2103系列) | 广口 圆形 HDPE 实验室级瓶(2104系列) | 广口圆形琥珀色 HDPE 实验室级瓶 (2106系列) | 大号广口圆形 HDPE 瓶 (2120系列) | 大号广口圆形 PPCO 瓶 (2120系列) |
传统重复使用型实验室瓶,适合长期使用和关键应用,可高压蒸汽灭菌 | 传统重复使用型实验室瓶,适合长期使用和关键应用,具有可挤压的柔韧性 | 传统重复使用型实验室瓶,适合长期使用和关键应用 | 琥珀色可保护光敏溶液。传统重复使用型实验室瓶,适合长期使用和关键应用 | 尺寸更大、更坚固的实验室级结构 | 尺寸更大、更坚固的实验室级结构,可高压蒸汽灭菌 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PPCO 瓶体 PP 封盖 | LDPE 瓶体 PP 封盖 | HDPE 瓶体 PP 密封盖 | 琥珀色 HDPE 瓶体 琥珀色 PP 封盖 | HDPE 瓶体 白色 PP 封盖 | PPCO 瓶体 白色 PP 封盖 |
乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 不透明琥珀色瓶 | 乳白色半透明 | 乳白色半透明 |
30mL–1L | 30mL–1L | 30mL–1.5L | 30mL–1L | 2L–4L | 2L–4L |
防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 无液体防漏性能 | 无液体防漏性能 |
无刻度 | 无刻度 | 无刻度 | 无刻度 | 无刻度 | 无刻度 |
温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -100oC 至80oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -40oC 至121oC |
可高温高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 可高温高压灭菌 |
符合 21 CFR Part 177.1520 食品应用标准 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
还可提供 大包装、未组装形式 | 还可提供 大包装、未组装形式 | 还可提供 大包装、未组装形式 | 还可提供 大包装、未组装形式 |
通用化学相容性
广口圆形 PPCO 实验室级瓶 (2105系列) | 广口 圆形 LDPE 实验室级瓶 (2103系列) | 广口 圆形 HDPE 实验室级瓶 (2104系列) | 广口圆形琥珀色 HDPE 实验室级瓶 (2106系列) | 大号广口圆形 HDPE 瓶 (2120系列) | 大号广口圆形 PPCO 瓶 (2120系列) | |
稀酸 或弱酸 | E | E | E | E | E | E |
高浓度 强酸 | G | G | G | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E | E | E | E |
醛类 | G | G | G | G | G | G |
碱 | E | E | E | E | E | E |
酯类 | G | G | G | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | G | F | G | G | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细的化学品耐受性指南,请参阅化学品耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天未造成损坏 |
G | 在20oC 条件下持续接触30天造成轻微损坏或未造成损坏 |
F | 在20oC 条件下持续接触7天造成部分影响 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规 177.1520 的表 2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶和盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外;有关氧化酸的信息,请参见"强氧化剂"
广口圆形 HDPE 经济型瓶 (2189系列) | 广口圆形 HDPE 经济型瓶,散装(332189系列) | 广口圆形 HDPE 琥珀色经济型瓶(DS2185 系列) | 广口圆形 PPCO 经济型瓶 (2187系列) |
成本更低、重量更轻、瓶壁更薄,适合轻型应用 | 散装额外节约成本、重量更轻、瓶壁更薄,适合轻型应用 | 琥珀色可保护光敏溶液。成本更低、重量更轻、瓶壁更薄,适合轻型应用 | 成本更低、重量更轻、瓶壁更薄,适合轻型应用,可高压蒸汽灭菌 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HDPE 瓶体 PP 封盖 | HDPE 瓶体 PP 密封盖 | 琥珀色 HDPE 瓶体 琥珀色 PP 封盖 | PPCO 瓶体 PP 封盖 |
乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 不透明琥珀色瓶 | 乳白色半透明 |
30mL–1L | 60mL–1L | 30mL–1L | 30 mL 至1 L |
防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * |
无刻度 | 无刻度 | 无刻度 | 无刻度 |
温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -40oC 至121oC |
不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 可高压蒸汽灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
还可提供 散装、未组装形式 | 还可提供 散装、未组装形式 | 还可提供 散装、未组装形式 | 还可提供 散装、未组装形式 |
一般化学相容性
广口圆形 HDPE 经济型瓶 (2189系列) | 广口圆形 HDPE 经济型瓶,散装(332189系列) | 广口圆形 HDPE 琥珀色经济型瓶(DS2185 系列) | 广口圆形 PPCO 经济型瓶 (2187系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E | E |
醛类 | G | G | G | G |
碱 | E | E | E | E |
酯类 | G | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细的化学品耐受性指南,请参阅化学品耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20oC 条件下持续接触30天无损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触 7 天造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规 177.1520 的表 2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶和盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外;有关氧化酸的信息,请参见"强氧化剂"
广口方形 HDPE 瓶 (2114系列) | 广口方形 PPCO 瓶 (2110系列) | 大号广口 方形 HDPE 瓶 (2123系列) | 大号广口 方形瓶 (2122系列) |
节省空间的方形外形、广口 | 节省空间的方形外形、广口、可高压蒸汽灭菌 | 大容量、模制手柄 | 大容量、模制手柄、可高压蒸汽灭菌 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HDPE 瓶体 PP 封盖 | PPCO 瓶体 PP 封盖 | HDPE 瓶体 白色 PP 封盖 | PPCO 瓶体 白色 PP 封盖 |
乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 乳白色半透明 |
60mL–1L | 60mL–1L | 4L | 4L |
防漏 * | 防漏 * | 无液体 防漏功能 | 无液体 防漏功能 |
无刻度 | 无刻度 | 无刻度 | 无刻度 |
温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -40oC 至121oC |
不可高压灭菌 | 可高压蒸汽灭菌 | 不可高压灭菌 | 可高压蒸汽灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
一般化学相容性
广口方形 HDPE 瓶 (2114系列) | 广口方形 PPCO 瓶 (2110系列) | 大号广口方形 HDPE 瓶(2123系列) | 大号广口方形瓶 (2122系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E | E |
醛类 | G | G | G | G |
碱 | E | E | E | E |
酯类 | G | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细的化学品耐受性指南,请参阅化学品耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20oC 条件下持续接触30天无损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触 7 天造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规 177.1520 的表 2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶和盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外;有关氧化酸的信息,请参见"强氧化剂"
广口 HDPE 矩形瓶 (2007系列) | 广口琥珀色 HDPE 矩形瓶 (2009 系列) |
矩形外形,可节省空间 | 琥珀色可保护 光敏溶液, 节省空间的矩形外形 |
![]() | ![]() |
HDPE 瓶体 PP 密封盖 | 琥珀色 HDPE 瓶体 PP 密封盖 |
乳白色半透明 | 不透明琥珀色 |
125 mL 至2 L | 125 mL 至2 L |
防漏 * | 防漏 * |
无刻度 | 无刻度 |
温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC |
不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 |
不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
一般化学相容性
广口 HDPE 矩形瓶 (2007系列) | 广口琥珀色 HDPE 矩形瓶 (2009 系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G |
脂肪醇类 | E | E |
醛类 | G | G |
碱 | E | E |
酯类 | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N |
芳香族酮类 | N | N |
强氧化剂 | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细的化学品耐受性指南,请参阅化学品耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20oC 条件下持续接触30天无损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触 7 天造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规 177.1520 的表 2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶和盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外;有关氧化酸的信息,请参见"强氧化剂"
广口圆形 PPCO 实验室级瓶 (2105系列) | 广口 圆形 LDPE 实验室级瓶(2103系列) | 广口 圆形 HDPE 实验室级瓶(2104系列) | 广口圆形琥珀色 HDPE 实验室级瓶 (2106系列) | 大号广口圆形 HDPE 瓶 (2120系列) | 大号广口圆形 PPCO 瓶 (2120系列) |
传统重复使用型实验室瓶,适合长期使用和关键应用,可高压蒸汽灭菌 | 传统重复使用型实验室瓶,适合长期使用和关键应用,具有可挤压的柔韧性 | 传统重复使用型实验室瓶,适合长期使用和关键应用 | 琥珀色可保护光敏溶液。传统重复使用型实验室瓶,适合长期使用和关键应用 | 尺寸更大、更坚固的实验室级结构 | 尺寸更大、更坚固的实验室级结构,可高压蒸汽灭菌 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PPCO 瓶体 PP 封盖 | LDPE 瓶体 PP 封盖 | HDPE 瓶体 PP 密封盖 | 琥珀色 HDPE 瓶体 琥珀色 PP 封盖 | HDPE 瓶体 白色 PP 封盖 | PPCO 瓶体 白色 PP 封盖 |
乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 不透明琥珀色瓶 | 乳白色半透明 | 乳白色半透明 |
30mL–1L | 30mL–1L | 30mL–1.5L | 30mL–1L | 2L–4L | 2L–4L |
防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 无液体防漏性能 | 无液体防漏性能 |
无刻度 | 无刻度 | 无刻度 | 无刻度 | 无刻度 | 无刻度 |
温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -100oC 至80oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -40oC 至121oC |
可高温高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 可高温高压灭菌 |
符合 21 CFR Part 177.1520 食品应用标准 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
还可提供 大包装、未组装形式 | 还可提供 大包装、未组装形式 | 还可提供 大包装、未组装形式 | 还可提供 大包装、未组装形式 |
通用化学相容性
广口圆形 PPCO 实验室级瓶 (2105系列) | 广口 圆形 LDPE 实验室级瓶 (2103系列) | 广口 圆形 HDPE 实验室级瓶 (2104系列) | 广口圆形琥珀色 HDPE 实验室级瓶 (2106系列) | 大号广口圆形 HDPE 瓶 (2120系列) | 大号广口圆形 PPCO 瓶 (2120系列) | |
稀酸 或弱酸 | E | E | E | E | E | E |
高浓度 强酸 | G | G | G | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E | E | E | E |
醛类 | G | G | G | G | G | G |
碱 | E | E | E | E | E | E |
酯类 | G | G | G | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | G | F | G | G | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细的化学品耐受性指南,请参阅化学品耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天未造成损坏 |
G | 在20oC 条件下持续接触30天造成轻微损坏或未造成损坏 |
F | 在20oC 条件下持续接触7天造成部分影响 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规 177.1520 的表 2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶和盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外;有关氧化酸的信息,请参见"强氧化剂"
广口圆形 HDPE 经济型瓶 (2189系列) | 广口圆形 HDPE 经济型瓶,散装(332189系列) | 广口圆形 HDPE 琥珀色经济型瓶(DS2185 系列) | 广口圆形 PPCO 经济型瓶 (2187系列) |
成本更低、重量更轻、瓶壁更薄,适合轻型应用 | 散装额外节约成本、重量更轻、瓶壁更薄,适合轻型应用 | 琥珀色可保护光敏溶液。成本更低、重量更轻、瓶壁更薄,适合轻型应用 | 成本更低、重量更轻、瓶壁更薄,适合轻型应用,可高压蒸汽灭菌 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HDPE 瓶体 PP 封盖 | HDPE 瓶体 PP 密封盖 | 琥珀色 HDPE 瓶体 琥珀色 PP 封盖 | PPCO 瓶体 PP 封盖 |
乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 不透明琥珀色瓶 | 乳白色半透明 |
30mL–1L | 60mL–1L | 30mL–1L | 30 mL 至1 L |
防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * |
无刻度 | 无刻度 | 无刻度 | 无刻度 |
温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -40oC 至121oC |
不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 | 可高压蒸汽灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
还可提供 散装、未组装形式 | 还可提供 散装、未组装形式 | 还可提供 散装、未组装形式 | 还可提供 散装、未组装形式 |
一般化学相容性
广口圆形 HDPE 经济型瓶 (2189系列) | 广口圆形 HDPE 经济型瓶,散装(332189系列) | 广口圆形 HDPE 琥珀色经济型瓶(DS2185 系列) | 广口圆形 PPCO 经济型瓶 (2187系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E | E |
醛类 | G | G | G | G |
碱 | E | E | E | E |
酯类 | G | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细的化学品耐受性指南,请参阅化学品耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20oC 条件下持续接触30天无损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触 7 天造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规 177.1520 的表 2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶和盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外;有关氧化酸的信息,请参见"强氧化剂"
广口方形 HDPE 瓶 (2114系列) | 广口方形 PPCO 瓶 (2110系列) | 大号广口 方形 HDPE 瓶 (2123系列) | 大号广口 方形瓶 (2122系列) |
节省空间的方形外形、广口 | 节省空间的方形外形、广口、可高压蒸汽灭菌 | 大容量、模制手柄 | 大容量、模制手柄、可高压蒸汽灭菌 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HDPE 瓶体 PP 封盖 | PPCO 瓶体 PP 封盖 | HDPE 瓶体 白色 PP 封盖 | PPCO 瓶体 白色 PP 封盖 |
乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 乳白色半透明 |
60mL–1L | 60mL–1L | 4L | 4L |
防漏 * | 防漏 * | 无液体 防漏功能 | 无液体 防漏功能 |
无刻度 | 无刻度 | 无刻度 | 无刻度 |
温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -40oC 至121oC |
不可高压灭菌 | 可高压蒸汽灭菌 | 不可高压灭菌 | 可高压蒸汽灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
一般化学相容性
广口方形 HDPE 瓶 (2114系列) | 广口方形 PPCO 瓶 (2110系列) | 大号广口方形 HDPE 瓶(2123系列) | 大号广口方形瓶 (2122系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E | E |
醛类 | G | G | G | G |
碱 | E | E | E | E |
酯类 | G | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细的化学品耐受性指南,请参阅化学品耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20oC 条件下持续接触30天无损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触 7 天造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规 177.1520 的表 2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶和盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外;有关氧化酸的信息,请参见"强氧化剂"
广口 HDPE 矩形瓶 (2007系列) | 广口琥珀色 HDPE 矩形瓶 (2009 系列) |
矩形外形,可节省空间 | 琥珀色可保护 光敏溶液, 节省空间的矩形外形 |
![]() | ![]() |
HDPE 瓶体 PP 密封盖 | 琥珀色 HDPE 瓶体 PP 密封盖 |
乳白色半透明 | 不透明琥珀色 |
125 mL 至2 L | 125 mL 至2 L |
防漏 * | 防漏 * |
无刻度 | 无刻度 |
温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC |
不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 |
不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
一般化学相容性
广口 HDPE 矩形瓶 (2007系列) | 广口琥珀色 HDPE 矩形瓶 (2009 系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G |
脂肪醇类 | E | E |
醛类 | G | G |
碱 | E | E |
酯类 | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N |
芳香族酮类 | N | N |
强氧化剂 | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细的化学品耐受性指南,请参阅化学品耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20oC 条件下持续接触30天无损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触 7 天造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
脚注:
1. HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规 177.1520 的表 2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶和盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^氧化酸除外;有关氧化酸的信息,请参见"强氧化剂"
技术支持
如需帮助选择适合您应用的产品,请致电 +1.585.586.8800 或(1.800.625.4327 美国免费热线),或通过电子邮件将您的请求发送至 technicalsupport@thermofisher.com,与 Nalgene 技术支持代表团队取得联系。
如果您位于奥地利、法国、德国、爱尔兰、瑞士和英国,请致电 +800 1234 9696(免费热线)或+49.6184.90.6321,或通过电子邮件将您的请求发送至 techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com,与技术支持部门取得联系。
法规支持:有关产品或材料声明的规范性文档,请通过 RocRegSupport@thermofisher.com 联系 Nalgene 法规支持部
资源
- 改变使用玻璃制品的习惯手册
- 瓶和细口大瓶选择指南
- 塑料特性参考磁贴
- 塑料实验室器具化学品耐受性墙贴