Nalgene 聚丙烯瓶有些与众不同。该瓶由聚丙烯共聚物材料制成,可改善低温性能。从 -40°C 到高温高压灭菌器,这些瓶适合用于多种实验室应用。聚丙烯共聚物瓶对多种实验室试剂(包括大多数酸、碱、醇、醛、酯和脂肪烃)具有良好的化学相容性。
对于按照特定化学品和应用温度划分的化学相容性评级,请查阅 Nalgene 化学耐受性指南,或者索取一份印刷版挂图。聚丙烯共聚物瓶仅由高品质实验室级树脂材料制成,这些材料符合多项监管规范要求,包括:USP VI 级、EP 专论、EU 食品接触材料指令、CONEG、RoHS、CA Prop 65、SARA Title III Sec.313 和 21 CFR pt 177.1520 针对食品接触器具的要求。对于适用于特定 Nalgene 瓶的监管要求和认证,请联系 Nalgene 法规支持部门。 保证防漏*(若有注明)。
为了帮助选择适合实验室应用的 Nalgene 瓶,请使用在线选择指南,或者如需个人帮助,请联系 Nalgene 技术支持团队。
窄口圆形 实验室级瓶 (2006系列) | 窄口 圆形经济型瓶 (2087系列) | 窄口 大圆瓶 (2203系列) | 窄口大圆形 琥珀色瓶 (2204系列) |
传统重复使用型 实验室瓶, 适合长期使用和 关键应用 | 成本更低、 重量更轻、 瓶壁更薄,适合 轻型应用 | 尺寸更大、 更坚固的实验室 级结构 | 琥珀色可保护 光敏 溶液,尺寸更大、 更坚固的实验室 级结构 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PPCO 瓶 PP 密封盖 | PPCO 瓶 白色 PP 密封盖 | PPCO 瓶 PP 密封盖 | 琥珀色 PPCO 瓶体 琥珀色或白色密封盖 |
乳白色 半透明 | 乳白色 半透明 | 乳白色 半透明 | 不透明琥珀色 |
4mL–1L | 30 mL 至 1 L | 2L–8L | 2L–8L |
防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * |
无刻度 | 无刻度 | 无刻度 | 无刻度 |
温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -40oC 至121oC |
可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
还可提供散装、未组装形式 | 还可提供散装、未组装形式 |
化学相容性
窄口 圆形实验室 级瓶 (2006系列) | 窄口圆形经济型瓶 (2087系列) | 窄口 大圆瓶 (2203系列) | 窄口 大圆形 琥珀色瓶 (2204系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E | E |
醛类 | G | G | G | G |
碱 | E | E | E | E |
酯类 | G | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
广口圆形 实验室级瓶 (2105系列) | 广口圆形 经济型瓶 (2187系列) | 大广口 圆瓶 (2121系列) |
传统重复使用型实验室瓶, 适合长期使用和 关键应用 | 成本更低、重量更轻、 瓶壁更薄,适合 轻型应用 | 尺寸更大、更坚固的实验室 级结构 |
![]() | ![]() | ![]() |
PPCO 瓶 PP 密封盖 | PPCO 瓶 PP 密封盖 | PPCO 瓶 白色 PP 密封盖 |
乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 乳白色半透明 |
30 mL 至 1 L | 30 mL 至 1 L | 2L–4L |
防漏 * | 防漏 * | 无液体防漏性能 |
无刻度 | 无刻度 | 无刻度 |
温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -40oC 至121oC |
可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
还可提供散装、 未组装形式 | 还可提供散装、 未组装形式 |
化学相容性
广口圆形 实验室级瓶 (2105系列) | 广口 圆形经济型瓶 (2187系列) | 大广口 圆瓶 (2121系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E |
醛类 | G | G | G |
碱 | E | E | E |
酯类 | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏 |
G | 在20oC 条件下持续接触30天后造成轻微损坏或未造成损坏 |
F | 在20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
窄口方形 实验室级瓶 (2016系列) | 广口方形 实验室级瓶 (2110系列) | 大广口 方形瓶 (2122系列) |
节省空间的方形、 窄口、带刻度 | 节省空间的方形、 广口 | 节省空间的方形、 广口、大容量、 模制手柄 |
![]() | ![]() | ![]() |
PPCO 瓶/ PP 密封盖 | PPCO 瓶/ PP 密封盖 | PPCO 瓶/ 白色 PP 密封盖 |
乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 乳白色半透明 |
30 mL 至 1 L | 60mL–1L | 4L |
L* | 防漏* | 无液体防漏性能 |
模制刻度 | 无刻度 | 无刻度 |
窄口 | 广口 | 广口 |
温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -40°C 至121°C |
可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
化学相容性
窄口方形 实验室级瓶 (2016系列) | 广口方形 实验室级瓶 (2187系列) | 大广口 方形瓶 (2122系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E |
醛类 | G | G | G |
碱 | E | E | E |
酯类 | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
窄口圆形 实验室级瓶 (2006系列) | 窄口 圆形经济型瓶 (2087系列) | 窄口 大圆瓶 (2203系列) | 窄口大圆形 琥珀色瓶 (2204系列) |
传统重复使用型 实验室瓶, 适合长期使用和 关键应用 | 成本更低、 重量更轻、 瓶壁更薄,适合 轻型应用 | 尺寸更大、 更坚固的实验室 级结构 | 琥珀色可保护 光敏 溶液,尺寸更大、 更坚固的实验室 级结构 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PPCO 瓶 PP 密封盖 | PPCO 瓶 白色 PP 密封盖 | PPCO 瓶 PP 密封盖 | 琥珀色 PPCO 瓶体 琥珀色或白色密封盖 |
乳白色 半透明 | 乳白色 半透明 | 乳白色 半透明 | 不透明琥珀色 |
4mL–1L | 30 mL 至 1 L | 2L–8L | 2L–8L |
防漏 * | 防漏 * | 防漏 * | 防漏 * |
无刻度 | 无刻度 | 无刻度 | 无刻度 |
温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -40oC 至121oC |
可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
还可提供散装、未组装形式 | 还可提供散装、未组装形式 |
化学相容性
窄口 圆形实验室 级瓶 (2006系列) | 窄口圆形经济型瓶 (2087系列) | 窄口 大圆瓶 (2203系列) | 窄口 大圆形 琥珀色瓶 (2204系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E | E |
醛类 | G | G | G | G |
碱 | E | E | E | E |
酯类 | G | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
广口圆形 实验室级瓶 (2105系列) | 广口圆形 经济型瓶 (2187系列) | 大广口 圆瓶 (2121系列) |
传统重复使用型实验室瓶, 适合长期使用和 关键应用 | 成本更低、重量更轻、 瓶壁更薄,适合 轻型应用 | 尺寸更大、更坚固的实验室 级结构 |
![]() | ![]() | ![]() |
PPCO 瓶 PP 密封盖 | PPCO 瓶 PP 密封盖 | PPCO 瓶 白色 PP 密封盖 |
乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 乳白色半透明 |
30 mL 至 1 L | 30 mL 至 1 L | 2L–4L |
防漏 * | 防漏 * | 无液体防漏性能 |
无刻度 | 无刻度 | 无刻度 |
温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -40oC 至121oC |
可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
还可提供散装、 未组装形式 | 还可提供散装、 未组装形式 |
化学相容性
广口圆形 实验室级瓶 (2105系列) | 广口 圆形经济型瓶 (2187系列) | 大广口 圆瓶 (2121系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E |
醛类 | G | G | G |
碱 | E | E | E |
酯类 | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏 |
G | 在20oC 条件下持续接触30天后造成轻微损坏或未造成损坏 |
F | 在20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
窄口方形 实验室级瓶 (2016系列) | 广口方形 实验室级瓶 (2110系列) | 大广口 方形瓶 (2122系列) |
节省空间的方形、 窄口、带刻度 | 节省空间的方形、 广口 | 节省空间的方形、 广口、大容量、 模制手柄 |
![]() | ![]() | ![]() |
PPCO 瓶/ PP 密封盖 | PPCO 瓶/ PP 密封盖 | PPCO 瓶/ 白色 PP 密封盖 |
乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 乳白色半透明 |
30 mL 至 1 L | 60mL–1L | 4L |
L* | 防漏* | 无液体防漏性能 |
模制刻度 | 无刻度 | 无刻度 |
窄口 | 广口 | 广口 |
温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -40°C 至121°C |
可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
化学相容性
窄口方形 实验室级瓶 (2016系列) | 广口方形 实验室级瓶 (2187系列) | 大广口 方形瓶 (2122系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E |
醛类 | G | G | G |
碱 | E | E | E |
酯类 | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | G | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细化学耐受性指南,请参阅化学耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天后造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触7天后造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
^氧化酸除外,请参见"强氧化剂"。
技术支持
如需帮助选择适合应用的产品,请致电+1.585.586.8800或(1.800.625.4327美国免费热线)联系 Nalgene 技术支持代表团队,或通过电子邮件将您的请求发送至
technicalsupport@thermofisher.com。
在奥地利、法国、德国、爱尔兰、瑞士和英国,请致电+800 1234 9696(免费热线)或+49.6184.90.6321联系技术支持,或者将您的请求发送至 techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com。
法规支持:有关产品或材料声明的规范性文档,请通过 RocRegSupport@thermofisher.com 联系 Nalgene 法规支持部
相关资源
- 手册:改变使用玻璃制品的习惯
- 瓶和细口大瓶选择指南
- 塑料特性参考磁铁
- 塑料实验室器具化学耐受性墙贴